Search Thermo Fisher Scientific
다양한 크기배제 크로마토그래피 수지를 이용한 탈염(desalting) 및 버퍼 교환에는 보통 겔 여과 크로마토그래피가 이용됩니다. 탈염에는 버퍼 성분, 염분 및 비반응 표지 시약과 같은 소분자로부터 거대분자의 크로마토그래피에 의한 분리가 포함됩니다. 버퍼 교환은 단백질 또는 분자를 전기영동, 이온 교환, 친화 크로마토그래피 또는 보관과 같은 어플리케이션에 더욱 적합한 버퍼로 교체하는데 이용됩니다.
탈염 및 버퍼 교환 모두에서, 거대분자 성분들은 겔 여과컬럼 내에서 수지의 평형을 맞추는데 사용된 동일 버퍼에서 회수됩니다. 평형을 맞추는데 물을 사용하는 경우, 해당 성분들이 탈염될 것입니다. 다른 버퍼를 이용한다면, 버퍼 교환이 이루어집니다. 버퍼 교환은 원하는 버퍼로 미리 평형을 맞춘 후 아래 기재된 각각의 탈염 제품들을 이용하여 실시할 수 있습니다.
Thermo Scientific Zeba 탈염 제품군에는 다른 시판 수지와 비교하여 월등한 탈염 및 단백질 회수 특성을 갖는 고유한 고성능 크기배제 수지가 포함되어 있습니다. 매우 묽은(25 µg/mL) 단백질 샘플도 성공적으로 처리하여 95% 이상의 염 및 다른 소분자 유지(회수)율과 우수한 단백질 및 기타 거대분자 회수율을 얻을 수 있습니다.
Zeba Spin 탈염 컬럼(5가지 컬럼 크기로 이용가능)과 두 가지의 MWCO(7K 와 40K)는 사용이 편리하여 표준 drip-column법 대비 매우 우수한 결과를 얻을 수 있습니다. 샘플의 중력 흐름을 기다리거나 단백질 회수 분획을 모니터링할 필요가 없습니다. Zeba 탈염 컬럼은 크로마토그래피 장치나 번거로운 컬럼 준비, 평형화가 필요치 않으며, 약 8분 만에 다수의 샘플을 처리할 수 있습니다.
또한, Zeba 탈염 수지는 96 웰 필터/원심분리 플레이트 및 두 가지 크기의 Pierce 크로마토그래피 카트리지와 함께 미리 포장된 상태로 제공됩니다.
7K MWCO | 40K MWCO | 수지 상(Resin bed) | 샘플 크기 |
---|---|---|---|
마이크로 스핀 컬럼 | 마이크로 스핀 컬럼 | 0.075 mL | 2 - 12 µL |
0.5 mL 스핀 컬럼 | 0.5 mL 스핀 컬럼 | 0.5 mL | 30 - 130 µL |
2 mL 스핀 컬럼 | 2 mL 스핀 컬럼 | 2 mL | 200 - 700 µL |
5 mL 스핀 컬럼 | 5 mL 스핀 컬럼 | 5mL | 600 - 2000 µL |
10 mL 스핀 컬럼 | 10 mL 스핀 컬럼 | 10 mL | 1500 - 4000 µL |
96 웰 스핀 플레이트 | 96 웰 스핀 플레이트 | 0.55 mL | 20 - 100 µL |
1 mL 카트리지 | 1 mL | 50 - 250 µL | |
5 mL 카트리지 | 5 mL | 100 - 1500 µL |
주: 여기 제시된 샘플 크기 범위는 7K MWCO 제품에 대한 것입니다. 40K MWCO 제품용 범위는 약간 다릅니다. 특정 값의 경우에는 제품 페이지를 참조하십시오.
Thermo Scientific Zeba Resin technology provides consistent performance and peace of mind. The unique, proprietary Zeba Resin enables better protein recovery, even for samples with low protein concentrations.
Thermo Scientific Polyacrylamide 탈염 컬럼은 polyacrylamide 크기배제 수지와 함께 미리 포장되어 있습니다. 6K MWCO 컬럼은 90 - 180 µm 직경의 습식 비드를 갖습니다. 1.8K MWCO 컬럼은 45 - 90 µm 직경의 습식 비드를 갖습니다. 6K MWCO 컬럼과 1.8K MWCO 컬럼은 분획 범위 0.1 - 1.8K인 저 MW 화합물 분리에 적합합니다. Polyacrylamide 크기배제 수지는 효소 분해를 받지 않으며 미생물 성장을 위한 영양소 역할을 하지 않습니다. 본 수지는 친수성이 매우 강해 샘플분자에 대한 친수성 결합을 최소화하며, 교차결합 polysaccharide를 사용하는 경우에 발생할 수 있는 저 MW 당분에 의한 샘플 오염 역시 제거할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 보충제를 파괴하지 않은 상태에서 산화제를 제거할 수 있습니다. Polyacrylamide 크기배제 수지는 극단적인 pH 조건에서 amide기의 가수분해에 감수성이 있으므로, 실온에서의 pH 2-10 작동조건이 권장되며, 120°C, pH 5.5 - 6.5에서 30분 동안 가압멸균할 수 있습니다.
컬럼 크기 | 수지 상 | 샘플 크기 |
---|---|---|
0.7 mL 스핀 컬럼 | 0.7 mL | 30 - 120 µL |
5 mL 비중 컬럼 | 5 mL | 최대 1.25 mL |
10 mL 비중 컬럼 | 10 mL | 최대 2.5 mL |
주: 본 기질에 대한 최적 샘플 크기는 컬럼 수지 상의 1/10입니다. 그러나 100% 탈염이 요구되지 않는다면 컬럼 수지 상의 최대 1/4의 샘플 용적을 사용할 수도 있습니다.
Thermo Scientific Dextran 탈염 컬럼(5K MWCO)은 교차결합 dextran 크기배제 수지와 함께 미리 포장되어 있습니다. 습식 비드의 직경은 50 - 150 µm입니다. 본 수지는 경직도가 우수하여 취급하기 쉬우며 탁월한 유동성을 갖습니다. Dextran 수지는 물, 염 용액, 유기 용제 및 알칼리성 또는 약산성 용액에서 안정합니다. 열에 안정하며 크로마토그래피 특성에 영향을 받지 않고 건조상태에서 또는 중성 pH 용액으로 120°C에서 30분간 가압멸균할 수 있습니다.
컬럼 크기 | 수지 상 | 샘플 크기 |
---|---|---|
5 mL 비중 컬럼 | 5 mL | 최대 1.25 mL |
10 mL 비중 컬럼 | 10 mL | 최대 2.5 mL |
주: 본 기질에 대한 최적 샘플 크기는 컬럼 수지 상의 1/10입니다. 그러나 100% 탈염이 요구되지 않는다면 컬럼 수지 상의 최대 1/4의 샘플용적을 사용할 수도 있습니다.