Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific ™ Zeba™ 스핀 탈염 컬럼은 저단백질 결합 polypropylene으로 만들어졌으며, 다양한 범위의 표준 실험실 장치와 소모품에 적합합니다.
당사의 Zeba™ 컬럼은 대부분의 교대 버킷(swinging-bucket) 또는 고정각 벤치 또는 플로어(floor) 모델 원심분리에 적합하도록 설계되었으며(사용 전 헤드 클리어런스[head clearance]를 확인해주십시오), 다섯 가지 수용 용적과 7K와 40K의 두 가지 분자량 기준점(MWCO)으로 이용할 수 있습니다.
형태 | 마이크로 스핀 컬럼 | 0.5 mL 스핀 컬럼 | 2 mL 스핀 컬럼 | 5 mL 스핀 컬럼 | 10 mL 스핀 컬럼 |
수지 상(Resin bed) 용적 | 75 μL | 0.5 mL | 2 mL | 5 mL | 10 mL |
수용 용적 (7K MWCO) | 2–12 μL | 30–130 μL | 200–700 μL | 500–2000 μL | 700–4000 μL |
수용 용적 (40K MWCO) | 5–14 μL | 70–200 μL | 200–900 μL | 300–2000 μL | 1000–4000 μL |
7K MWCO 포장 사이즈 | 카탈로그 번호 89877, 89878 | 카탈로그 번호 89882, 89883 | 카탈로그 번호 89889, 89890 | 카탈로그 번호 89891, 89892 | 카탈로그 번호 89893, 89894 |
40K MWCO 포장 사이즈 | 카탈로그 번호 87764, 87765 | 카탈로그 번호 87766, 87767 | 카탈로그 번호 87768, 87769 | 카탈로그 번호 87770, 87771 | 카탈로그 번호 87772, 87773 |
탈염 컬럼을 25 mM Tris, 25 mM NaCl을 포함하는 pH7.5의 최종 버퍼와 평형을 이루게 했습니다. 샘플을 pH 7.5의 25 mM Tris, 500 mM NaCl에서 희석한 후 최종 버퍼로 탈염하였습니다. 모든 샘플을 제조원의 권장 지침에 따라 처리하였으나, 로딩용적이 권장 범위(아래 참조)를 초과하는 경우도 있었습니다. 권장 범위 내에서 사용했을 때 모든 벤더 간 염 농도에서 유의한 차이는 없었습니다. Thermo Scientific™ BCA 분석(제품 번호: 23227)을 사용하여 단백질 농도를 측정했습니다. 용해질 회수율은 보통 저분자량 화합물의 손실과 단백질 분석 결과에 영향을 줄 수 있는 용해 오염물질로 인해 개별 단백질로 관찰된 경우보다 다소 낮습니다.
샘플 용적 | 7K Zeba 스핀 컬럼, 0.5 mL | GE SpinTrap™ G-25 | Bio-Rad Micro Bio-Spin™ 6개 컬럼 | 샘플 용적 | 7K Zeba 스핀 컬럼, 10 mL | GE PD-10 컬럼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수지상 (Resin bed) 용적 | 550 µL | 500 µL | 700 µL | 10 mL | 8.3 mL | 8.3 mL | ||
방법 | Spin | Spin | Spin | Spin | Spin | Drip | ||
단백질 회수율 % | 단백질 회수율 % | |||||||
BSA 0.04 mg/mL | 40 µL | 70–80% | <10% | <10% | 1.5 mL | 75–90% | 20–30% | 40–50%*** |
80 µL | 80–95% | <10% | <10% | 2.5 mL | 75–90% | 30–40% | 45–55%*** | |
120 µL | >90% | <10% | <20% | 3.5 mL | 75–90% | 60–70%* | 55–65%* | |
BSA 0.2 mg/mL | 40 µL | 70–80% | <15% | 25–35% | 1.5 mL | >90% | 60–70% | >90%*** |
80 µL | 80–95% | 30–45% | 45–60% | 2.5 mL | >90% | 70–80% | 85–95%*** | |
120 µL | >90% | 55–70% | 65–80% | 3.5 mL | >90% | 75–85%** | 75–85%** | |
BSA 1 mg/mL | 40 µL | 80–95% | 45–60% | 70–80 | 1.5 mL | >90% | 80–90% | >90%*** |
80 µL | >90% | 60–75% | 80–90 | 2.5 mL | >90% | 80–90%* | >90%*** | |
120 µL | >90% | 75–90% | >90% | 3.5 mL | >90% | 80–90%* | 85–95%* | |
HeLa Lysate 0.2 mg/mL** | 40 µL | 45–55% | <10% | <15% | 1.5 mL | 70–85% | 55–65% | >90%*** |
80 µL | 60–70% | 15–25% | 30–40% | 2.5 mL | 70–85% | 65–75% | 80–95%*** | |
120 µL | 70–80% | 45–55% | 50–60% | 3.5 mL | 80–95% | 70–80%* | 75–85%* | |
HeLa Lysate 1 mg/mL** | 40 µL | 65–75% | 45–55% | 45–55% | 1.5 mL | 80–95% | 80–90% | >90%*** |
80 µL | 75–85% | 60–70% | 70–80% | 2.5 mL | 80–95% | 80–95% | >90%*** | |
120 µL | 80–90% | 70–80% | 80–90% | 3.5 mL | 85–95% | 80–95%* | 85–95%* |
* 주: 상기 컬럼에 대해 권장된 샘플 용적을 시험했을 때 염의 제거가 불충분할 수도 있습니다. 이들은 적은 용적의 단백질 회수 영향을 확인하기 위한 것만 포함되었습니다.
** 주: 용해질 회수율은 보통 저분자량 화합물의 손실과 단백질 분석 결과에 영향을 줄 수 있는 용해 오염물질로 인해 개별 단백질로 관찰된 경우보다 다소 낮습니다.
*** 주: 처리 중 샘플을 희석하고 최종 용적 3.5 mL를 회수했습니다. 전체 최종 용적에서 단백질 회수율을 측정했습니다.