protein-purification-showcase
재조합 단백질 및 항체의 정제를 위한 다양한 수지와 형태 중에서 귀하의 워크플로우에 가장 적합한 도구를 찾아보십시오. 당사의 활성화 지원 제품에 리간드를 공유결합으로 부착하여 맞춤 정제 솔루션을 만들어보십시오. 또는, 면역침전(IP) 및 동시 면역침전(co-IP) 어플리케이션을 위한 당사의 사용이 쉽고 효율적인 agarose 또는 마그네틱 비드 기반 키트를 선택하십시오. 당사에서는 일회용 컬럼 및 결합/용출 버퍼를 포함하여 정제의 모든 측면을 위해 다양한 부속품 또한 개발하였습니다.
  • 다양한 제품 선택—항체, 재조합 단백질, biotinylated 단백질의 정제 및 강화를 위한 친화 지원 제품, 맞춤 단백질 고정을 위한 활성화 지원 제품
  • 다양한 형태—마그네틱 비드, 느슨한 수지, FPLC 카트리지 및 96 웰 필터 플레이트를 통해 스크리닝 및 소규모 단계에서부터 공정 규모 정제에 이르는 단백질 정제가 가능합니다
  • 높은 성능—수지는 단백질 수율을 극대화하고 배경을 감소시킬 수 있도록 설계되었습니다
  • 경제성—경쟁사 대비 비슷하거나 보다 낮은 가격설정
주요 단백질 정제 범주
면역글로불린에 특이적 친화력을 갖는 다양한 형태 및 포장 사이즈의 Protein A, G, A/G, Protein L 고정 수지로 항원 특이도와 상관없이 특정 표적 계열의 모든 항체에 대한 정제가 가능합니다.
단백질 강화 전략에는 보통 이온 금속 친화 크로마토그래피(ion-metal affinity chromatography, IMAC)나 고정 lectin과 같은 친화 리간드를 통한 인산화, glycosylation 등의 일반적인 번역 후 변형(posttranslational modification, PTM)을 공유하는 단백질 하위계열에 대한 선택적 분리가 포함됩니다.
당사에서는 특히 His-tagged 단백질을 위한 cobalt 및 nickel IMAC 수지와 GST 태그 단백질을 위한 고정 glutathione과 같이, 재조합 단백질의 정제를 위해 설계된 다양한 범위의 친화정제 제품을 제공해드립니다. C-myc 및 HA 태그 단백질을 위한 소규모 수지 역시 이용가능 합니다.
당사에서는 면역침전 (IP) 및 동시 면역침전(co-IP) 전략을 위한 다양한 형식의 키트 및 단백질-핵산 상호작용을 포착을 위한 제품(ChIP와 RIP), 재조합 단백질 또는 변형 단백질 강화를 위한 솔루션(pull-down 분석)을 제공해 드립니다.
Avidin과 비오틴 사이의 강력한 연관성은 다양한 친화정제 단계에서 성공적으로 이용되어 왔습니다. 당사에서는 avidin, streptavidin, NeutrAvidin®, CaptAvidin®, 및 monomeric avidin 수지를 포함한 다양한 고정 비오틴 결합 지원 제품을 제공해드리고 있습니다.
마그네틱 비드는 면역침전(IP), 동시 면역침전(co-IP) 및 pull-down 분석과 같은 용적이 적고 단백질 농도가 낮은 샘플로부터 단백질을 강화하는데 최적화되어 있습니다. 또한 마그네틱 비드는 분석 자동화에 이상적이며 소규모 및/또는 스크리닝 어플리케이션에 권장됩니다.
당사는 표적 특이적 친화정제를 위한 단백질 및 다른 분자들의 고정을 위해 활성화 지원 제품들을 개발해왔습니다. 수지의 기능기들은 다양한 범위의 결합 기전을 amine, sulfhydryl, carbonyl, carboxyl 기반 표적의 고정에 이용합니다.
당사에서는 편의를 위해 광범위한 소규모 정제용 Thermo Scientific™ 일회용 플라스틱 컬럼(스핀 및 비중 기반), BupH Dry-Blend 버퍼 팩, Pierce® 10X 및 20X 농축 버퍼를 제공해드리고 있습니다. 
관련 제품