Search Thermo Fisher Scientific
E. coli 또는 Picchia와 같은 배양액에서 재조합 단백질의 정제를 위한 다양한 Thermo Scientific™ 정제 수지를 제공해 드립니다. Thermo Scientific™ 정제 수지는 여러 형태로 이용할 수 있어 스크리닝, 배치, 예비, 정제공정의 다양한 필요에 맞출 수 있습니다. Superflow 수지는 광범위한 화학적 특성 확인을 거쳤습니다.
HisPur Ni-NTA Agarose Resin | HisPur Ni-NTA Superflow Resin | HisPur Cobalt Agarose Resin | HisPur Cobalt Superflow Resin | Glutathione Agarose Resin | Glutathione Superflow Resin | |
Target | His-tagged fusion proteins | His-tagged fusion proteins | His-tagged fusion proteins | His-tagged fusion proteins | GST-fusion proteins | GST-fusion proteins |
Static binding capacity† | ~60 mg/mL | >60 mg/mL | ≥15 mg/mL | >30 mg/mL | ~40 mg/mL | ~30 mg/mL |
Dynamic binding capacity† | 18 mg/mL | 20 mg/mL | ND* | >20 mg/mL | ~10.5 mg/mL | ~10 mg/mL |
Purity | High | High | Higher | Higher | High | High |
Maximum flow rates | 800 cm/hr | 1,200 cm/hr | 800 cm/hr | 1,200 cm/hr | 800 cm/hr | 1,200 cm/hr |
Maximum pressure | 0.35 MPa | 0.65 MPa | 0.35 MPa | 0.65 MPa | 0.35 MPa | 0.65 MPa |
Support | 6% agarose | 6% agarose, highly crosslinked | 6% agarose | 6% agarose, highly crosslinked | 6% agarose | 6% agarose, highly crosslinked |
Application scales | Screening, batch, pilot | Batch, pilot, process | Screening, batch, pilot | Batch, pilot, process | Screening, batch, pilot | Batch, pilot, process |
No. of reuses | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 |
88221 (10 mL), 88222 (100 mL), 88223 (500 mL) | 25214 (10 mL), 25215 (50 mL), 25216 (250 mL), 25217 (1 L) | 89964 (10 mL), 89965 (100 mL), 89966 (500 mL) | 25228 (10 mL), 25229 (50 mL), 25230 (250 mL), 25231 (1 L) | 16100 (10 mL), 16101 (100 mL), 16102 (500 mL) | 25236 (10 mL), 25237 (50 mL), 25238 (250 mL), 25239 (1 L) |
†See product pages for details.
*Not determined.
당사에서는 벌크 agarose 기반 수지 외에도 신속한 샘플 처리를 위해 편리한 agarose 기반 스핀 컬럼(아래 표 참조)을 제공해드립니다. 스핀 컬럼은 결합 및 용출에 필요한 모든 버퍼를 포함하는 키트 형식으로도 이용할 수 있습니다. FPLC 컬럼은 가장 인기있는 자동 FPLC 시스템에 적합합니다. 이러한 수지는 고효율 샘플 처리를 위해 편리한 96 웰 필터 플레이트로도 공급됩니다.
수지 | 형태 | 수지 용적 (mL) | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|
Ni-NTA | 스핀 컬럼 | 0.2 | 88224 |
Ni-NTA | 스핀 컬럼 | 1 | 88225 |
Ni-NTA | 스핀 컬럼 | 3 | 88226 |
Ni-NTA | 스핀 컬럼 키트 | 0.2 | 88227 |
Ni-NTA | 스핀 컬럼 키트 | 1 | 88228 |
Ni-NTA | 스핀 컬럼 키트 | 3 | 88229 |
Ni-NTA | 크로마토그래피 카트리지 | 1 | 90098 |
Ni-NTA | 크로마토그래피 카트리지 | 5 | 90099 |
Ni-NTA | 96 웰 스핀 플레이트 | 0.1 | 88230 |
Cobalt | 스핀 컬럼 | 0.2 | 89967 |
Cobalt | 스핀 컬럼 | 1 | 89968 |
Cobalt | 스핀 컬럼 | 3 | 89969 |
Cobalt | 스핀 컬럼 키트 | 0.2 | 90090 |
Cobalt | 스핀 컬럼 키트 | 1 | 90091 |
Cobalt | 스핀 컬럼 키트 | 3 | 90092 |
Cobalt | 크로마토그래피 카트리지 | 1 | 90093 |
Cobalt | 크로마토그래피 카트리지 | 5 | 90094 |
Cobalt | 96 웰 스핀 플레이트 | 0.1 | 90095 |
Glutathione | 스핀 컬럼 | 0.2 | 16103 |
Glutathione | 스핀 컬럼 | 1 | 16104 |
Glutathione | 스핀 컬럼 | 3 | 16105 |
Glutathione | 스핀 컬럼 키트 | 0.2 | 16106 |
Glutathione | 스핀 컬럼 키트 | 1 | 16107 |
Glutathione | 스핀 컬럼 키트 | 3 | 16108 |
Glutathione | 크로마토그래피 카트리지 | 1 | 16109 |
Glutathione | 크로마토그래피 카트리지 | 5 | 16110 |
Glutathione | 96 웰 스핀 플레이트 | 0.1 | 16111 |
포유류 시스템 단백질 발현을 위한 기타 인기 태그에는 HA 또는 c-Myc가 포함됩니다. 면역침전(IP) 또는 동시 면역침전(co-IP)과 같은 단백질 강화 어플리케이션에 매우 유용합니다.