Search Thermo Fisher Scientific
항체 정제는 혈청(다클론 항체), 복수액(ascites fluid) 또는 하이브리도마 세포주(단클론 항체)의 배양 상층액에서 항체를 분리하는 것을 포함합니다. 정제 방법은 매우 단순한 정제부터 매우 특이적인 정제까지 다양합니다. 사용 가능한 항체를 확보하는 데 필요한 정제 수준은 항체 애플리케이션에 따라 다릅니다. 항체는 항원 특이성에 상관없이 등급(예를 들면, IgG)에 의해 정제되거나, 항체 특이적인 고정화 항원으로 친화성 정제될 수 있습니다.
당사는 혈청, 복수액 또는 조직 배양 상층액에서 총 또는 특정 항체를 정제할 수 있는 광범위한 리간드 및 형태를 제공합니다. 당사의 포트폴리오는 소규모(스크리닝)에서부터 대규모(생물공정) 수요를 만족하도록 설계되었습니다.
단백질 A | 단백질 G | 단백질 A/G | 단백질 L | 멜론 겔 | |
타겟 | IgG 농축 | IgG 농축 | IgG 농축 | IgG 농축 | 음성 선택 |
용도 | 토끼, 돼지, 개, 고양이 혈청의 다클론 IgG | 생쥐, 인간, 소, 염소 및 양의 IgG | 여러 종의 다클론 IgG | 적절한 카파 경사슬을 가진 것으로 알려진 인간 또는 생쥐 단클론 항체 | 단백질 A 또는 단백질 G를 사용해 잘 정제되지 않는 항체 |
형태 | 마그네틱 비드, 필터 플레이트, 비고정 수지(아가로스 및 POROS), 스핀 컬럼 및 키트, FPLC 카트리지 | 마그네틱 비드, 필터 플레이트, 비고정 수지(아가로스 및 POROS), 스핀 컬럼 및 키트, FPLC 카트리지 | 마그네틱 비드, 필터 플레이트, 비고정 수지(아가로스 및 POROS), 스핀 컬럼 및 키트, FPLC 카트리지 | 마그네틱 비드, 필터 플레이트, 비고정 수지, 스핀 컬럼 및 키트, FPLC 카트리지 | 혈청 및 단클론 항체 키트, FPLC 카트리지, 스핀 플레이트 |
처리 규모 | µg–kg | µg–kg | µg–kg | µg–mg | µg–g |
단백질 A는 무손상 Ig의 Fc 부위에서 인간, 생쥐, 염소 및 토끼 IgG(인간 IgG3 및 생쥐 IgG1 제외)에 결합하며, 일반적으로 토끼 다클론 항혈청의 IgG 정제 시 우선적으로 선택하는 리간드입니다.
단백질 G는 무손상 Ig의 Fc 부위에서 인간, 염소, 생쥐 IgG 및 아형에 결합하며, 일반적으로 염소 및 생쥐 다클론 항혈청의 IgG 정제 시 우선적으로 선택하는 리간드입니다.
단백질 A/G는 단백질 A와 G의 IgG 결합 프로파일이 추가된 유전자 변형 단백질로서 단백질 A로부터 4개, 단백질 G로부터 2개의 Fc 결합 도메인을 가지고 있으며 추가적인 단백질 A와 G에 대한 등급 특이적 결합 특성을 제공합니다.
단백질 L은 특이적으로 Ig 카파 경사슬과 모든 유형의 항체 등급(IgG, IgM, IgA, IgD 및 IgE)에 결합합니다. 이 단백질은 카파 Fab 단편 또는 재조합 단일 사슬 가변 절편의 양성 선택을 위해 우선적으로 선택하는 친화성 분자입니다.
펩타이드, 단백질 및 아미노, 메르캅토기, 카르복실기 또는 글리코실 작용기 등의 기타 항원을 성공적으로 고정화하려면 다양한 활성 친화성 지지체(다공성 수지 또는 마그네틱 비드)를 선택하십시오.
대규모로 고성능 고처리량이 필요한 경우, POROS™ 대량 크로마토그래피 수지는 공정 규모의 생물분리를 위한 업계 표준입니다.
Dynabeads 및 기타 마그네틱 비드와 수지 제품, IP, co-IP, 풀다운, ChIP 및 기타 소규모 친화성 정제 및 분석 어세이
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.