Antibody-Production-Art
항체 생산은 항체 생성에 이르는 전체 단계를 말하며, 항원 시료 전처리 및 실험실 또는 사육 동물에의 안전한 주입을 수반합니다. 이러한 과정을 통해 혈청 내 항원 특이적 항체를 높은 수준으로 발현시키고 동물체로부터 회수할 수 있습니다.
성공적인 항체 생산은 다음과 같은 몇 가지 중요한 단계 및 고려사항에 대한 세심한 계획 및 시행에 달려 있습니다.
  • 타겟 항원의 합성 또는 정제(예: 펩타이드 또는 합텐)
  • 적절한 면역성 운반 단백질 선택
  • 면역원 생성을 위한 항원 및 운반 단백질의 결합
  • 적절한 일정 및 보조 포뮬라를 이용한 동물의 면역 처리
  • 항체 타이터(titer) 및 아이소타입(isotype)을 위한 혈청(또는 하이브리도마) 스크리닝
주요 항체 생산 카테고리
메르캅토기, 아민 또는 카르복실기를 통해 펩타이드 및 기타 합텐을 결합하기 위해 KLH 및 기타 운반 단백질을 사용하여 거의 모든 분자에 대한 특정 항체의 생산을 유도할 수 있습니다. 또한 당사는 효과적인 면역법을 제공합니다.
마우스 단클론 항체 아이소타입(면역글로불린 등급 및 하위 등급) 및 하이브리도마 또는 복수 항체 생성의 스크리닝 및 타이터링을 위한 검체 특이적 항체 농도의 빠르고 정확한 결정을 위한 시약 키트.
면역검출 및 면역어세이용으로 IgG 및 IgM 면역글로불린 분자를 Fab, Fab', F(ab')2, Fc 항체 조각으로 선별 분할하기 위해 고정화된 파파인, 펩신, 피신 단백분해효소에 기초한 최적화된 시약 및 키트.
Bulk Quantities and Custom Products
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Complete request form