Biotin-Binding-Protein-Conjugates
스트렙타비딘 기반 증폭 기술은 신호 출력 증가 및 우수한 감도를 위해 유세포분석, 형광 이미징, 웨스턴 블로팅 및 마이크로플레이트 기반 검출에 폭넓게 사용됩니다. 스트렙타비딘의 형광 컨주게이트는 1차 및 2차 항체, 리간드, 독소와 같은 바이오티닐화 바이오 분자 또는 in situ 부합법(hybridization)이나 비드 기반 검출을 위한 DNA 프로브를 검출하기 위해 사용됩니다. HRP, AP와 같은 스트렙타비딘의 효소 컨주게이트는 일반적으로 웨스턴 블로팅, ELISA, in situ 부합법(hybridization) 이미징 응용에 사용됩니다. 스트렙타비딘-컨주게이트된 마그네틱 비드(bead) 및 수지(resin)는 단백질, 세포, DNA를 분리하기 위해 사용하거나 면역어세이 또는 바이오패닝(bio-panning)에 사용할 수 있습니다.
당사의 비오틴 결합 단백질 제품군에는 스트렙타비딘, 아비딘 및 NeutrAvidin® 단백질이 포함됩니다. 각 단백질은 높은 친화성과 감도로 분자당 네 개의 비오틴을 결합합니다.
  • 스트렙타비딘(Streptavidin)은 가장 일반적으로 사용됩니다.글리코실화되지 않으며 낮은 수준의 비특이적 결합을 보여줍니다.
  • 아비딘(Avidin)은 약 10.5의 등전점을 갖는 양이온성이 높은 당단백입니다.양전하 잔류물 및 올리고당 성분 때문에 경우에 따라 비특이적 백그라운드 염색을 야기할 수 있습니다.
  • NeutrAvidin® 단백질은 탄수화물을 제거하고 등전점을 낮추도록 처리하여 비특이적 백그라운드 염색을 감소시켰습니다.
모든 컨주게이트(conjugated) 및 언컨주게이트(unconjugated) 스트렙타비딘 제품 확인하기
fluorescent-streptavidin-avidin-conjugates
효소-라벨링된 스트렙타비딘 및 아비딘 컨주게이트
스트렙타비딘 양고추냉이 과산화효소(HRP), 스트렙타비딘 알칼리성 인산가수분해효소(AP)를 비롯한 스트렙타비딘 및 아비딘 비오틴 결합 단백질의 효소 라벨링된 컨주게이트는 면역조직화학 및 면역세포화학 뿐만 아니라 ELISA, 화학발광 검출, 웨스턴 블로팅 분석에 필요한 도구를 제공합니다.
enzyme-labeled-streptavidin-avidin-conjugates
biotin-biotinylated-conjugates
비오틴 및 바이오티닐화 컨주게이트
바이오티닐화 시약은 검출이 어려운 분자를 라벨이 있는 검출 시약 또는 친화성 캡쳐 매트릭스로 인식할 수 있는 프로브로 변형시키는 “태그”를 제공합니다. 항체, 렉틴, 약물, 폴리뉴클레오티드, 다당류 또는 수용체 리간드와 같이 비오틴 또는 합텐(hapten) 태그가 붙은 관심 분자는 단백질 및 핵산 블로팅 및 어레이 뿐만 아니라 프로브 복합 용액, 세포, 조직에 사용될 수 있습니다. 당사는 단백질 및 항체를 라벨링하는 키트 뿐만 아니라 이미 비오틴으로 라벨링된 분자 또는 바이오 분자를 라벨링하기 위한 광범위한 제품을 제공합니다.
Bulk Quantities and Custom Products
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Complete request form