Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific의 일부인 eBioscience 제품군은 면역학, 종양학 및 다색 유세포분석용으로 포괄적이고 혁신적인 형광색소와 상호결합된 항체와 시약 포트폴리오뿐만 아니라 높은 수준으로 검증된 ELISA와 복합 면역어세이 키트, 재조합 단백질 및 일체의 생물학적 시스템 분석을 위한 일반 용도의 실험실용 시약을 포함합니다.
다양한 고품질 1차 및 2차 항체 포트폴리오가 암 연구, 후성유전학, 유전학, 신경과학, 줄기세포 연구용으로 제공되며 또한 유세포분석, 웨스턴 블로팅 및 면역침전을 포함한 다양한 애플리케이션에서 검증되었습니다. 표적 또는 숙주 종, 단클론 또는 다클론 항체 유형, 그리고 기타 조건별로 검색 결과를 필터링해 주는 당사의 특별 검색 도구를 사용하여 관심 항체를 검색해 보십시오.
다색 애플리케이션용 eFluor 유기 염료, 다중 스펙트럼 유세포분석용 콘주게이트 항체 칵테일, 개별 세포의 신호 전달 연쇄 반응 측정용 인산 유세포 항체, 세포내 유세포분석용 Fox P3 시약, CyTOF에서 작용하는 것으로 보고된 항체, 다양한 보조 시약 등 유세포분석 실험용 제품을 위한 광범위한 도구 모음을 제공합니다.
생명과학 연구용 당사의 항체 기반, 표적 특이적 단백질 정량화 시약, 키트 및 패널(이를 모두 합쳐 면역분석이라 함)은 상응 항체 쌍, 비코팅형 및 코팅형 플레이트 ELISA 키트, 복합 분석 등을 포함하며 고객 요구에 따라 맞춤형으로 제공됩니다. 신뢰성 및 특이성에 대해 검증이 완료된 이들 제품은 질병 대비 정상 상태에 대한 바이오마커 프로파일 및 독성 프로파일 생성에 사용되는 중요한 도구입니다.
새로운 PrimeFlow RNA 어세이를 통해 연구자는 이제 수백만 개의 단일 세포 내 RNA와 단백질 발현의 동적 특성을 동시에 밝혀 낼 수 있습니다. 이 새로운 어세이는 표준 유세포분석을 통한 세포 표면과 세포내 단백질의 면역표현형분석과 결합하여 최대 4개의 RNA 표적의 동시 검출을 가능하게 합니다.
당사의 MagniSort 비드(bead)를 사용하면 튜브에서 부드럽게 자기 분리(magnetic separation)가 가능하며 기능이 살아있는 순수한 세포의 분리 수율을 높일 수 있습니다. 절대 순도가 필요하지 않은 경우(T세포의 in vitro 자극 시 흔함) 자기 세포 분리는 비용을 크게 절감하면서 유세포분석적 분류 또는 화학적 구배와 같은 가혹한 분리 프로토콜에 노출될 필요 없이 고농축 세포를 더욱 신속하게 제공할 수 있습니다.
mRNA 프로파일링 및 DNA 복제 수 측정용 QuantiGene Plex 어세이는 신약 발견 및 개발 과정과 임상 및 중개 연구를 지원하는 데 이상적입니다. 복합 분석은 예를 들어 재발성 이상 유전자가 포함된 원발성 종양에서 생성된 유방암 세포주의 신속한 분류를 가능하게 합니다. 이 세포주는 나중에 약물 성분 선별 검사용으로 사용할 수 있습니다.
연구 및 임상 분야용 eBioscience 시약은 대량 구매가 가능합니다. 당사는 또한 고객의 연구를 지원하는 포괄적인 솔루션을 제공하는 맞춤형 제품 및 계약을 통한 어세이 개발 서비스를 제공합니다.
대량 시약, 항체 칵테일, 콘주게이션, 면역어세이(immunoassay) 개발, 검사 서비스, OEM 재판매 요청, 기타 다른 맞춤형 제품 또는 서비스가 필요한 경우 아래 버튼을 클릭하십시오.
고객 요구를 위한 맞춤 항체 장점