Search Thermo Fisher Scientific
당사에서는 단백질, 항체 및 기타 분자의 고정(immobilization)을 위한 다양한 Thermo Scientific™ 활성화 지원품 및 부속품을 제공해드립니다.
Pierce® NHS-Activated Agarose | AminoLink Coupling Resin | AminoLink Plus Coupling Resin | SulfoLink Coupling Resin | GlycoLink Coupling Resin | CarboxyLink Coupling | |
Target | -NH2 | -NH2 | -NH2 | -SH | -CHO | -COOH |
Support | 6% agarose (slurry or dry powder) | 4% agarose | 4% agarose, highly crosslinked | 6% agarose | Ultralink (polyacrylamide/ azlactone copolymer) | 4% agarose |
Coupling capacity | >25 mg/mL resin | 1–20 mg/mL resin | 20 mg/mL resin | 20 mg/mL resin | 1–10 mg/mL resin | 5 mg/mL resin |
Coupling time | 30 min | 4 hr | 4 hr | 2–3.5 hr | 30 min | 4 hr |
Recommended for | Proteins | Proteins, antibodies | Proteins, antibodies | Proteins, peptides, antibodies | Glycoproteins, polyclonal antibodies | Unmodified peptides |
Advantages | High coupling efficiency and capacity | High coupling efficiency | High coupling efficiency | Allows for gentle elution | Correctly orients antibodies during coupling | Flexible and gentle coupling conditions |
Disadvantages | Narrow pH range (7–9) | May be coupled at antigen-binding site | May be coupled at antigen-binding site | Protein must be reduced first | Not recommended for monoclonal antibodies | Not recommended for antibodies |
26196, 26197 (dry resin), 26200 (slurry) | 20381 (10 mL), 20382 (50 mL) | 20501 (10 mL), 20505 (50 mL) | 20401 (10 mL), 20402 (50 mL), 20404 (250 mL) | 53149 (10 mL) | 20266 (25 mL) |
pH 7.2 결합 절차를 이용하여 고정시켰을 때, AminoLink Plus 수지 1 mL에서 다양한 단백질에 대한 고정 효율성.
단백질 | 반응 단백질(mg) | 결합 단백질(mg) | 결합 효율성(%) |
---|---|---|---|
Protein G | 4.6 | 4.0 | 83 |
마우스 IgG | 4.7 | 4.5 | 96 |
랫트 IgG | 4.7 | 4.4 | 93 |
GAM*-IgG | 0.9 | 0.8 | 84 |
인간 IgG | 4.8 | 4.6 | 97 |
인간 IgM | 0.9 | 0.8 | 93 |
*GAM-IgG 는 염소 anti-mouse IgG, 이차 항체임.
추가적인 활성화 지원 제품 및 부속품을 이용할 수 있으며, 일회용 컬럼, 버퍼, 결합 시약이 포함된 편리한 키트 형태로도 이용할 수 있습니다. 일부 활성화 지원 제품은 마그네틱 비드 형식으로도 이용가능합니다.