Search Thermo Fisher Scientific
당사에서는 biotinylated 또는 desthiobiotinylated 단백질, 펩티드 및 기타 분자의 정제를 위한 다양한 Thermo Scientific™ 수지를 제공해드립니다. Thermo Scientific™ 수지는 다양한 포장 사이즈로 제공될 뿐만 아니라 스핀 컬럼, 키트, 리간드용 코팅 플레이트로 이용가능 합니다.
Avidin Agarose | Streptavidin Agarose | Streptavidin Agarose HC | NeutrAvidin® Agarose | NeutrAvidin® Agarose HC | Monomeric Avidin Agarose | |
Biotin binding sites | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Binding capacity (biotinylated BSA) | ≥20 µg/mL biotin | 1–3 mg/mL | >10 mg/mL | 1–2 mg/mL | >8 mg/mL | >1.2 mg/mL |
Specificity | Low | Higher | Higher | Highest | Highest | High |
Nonspecific binding | High | Lower | Lower | Lowest | Lowest | Low |
Elution conditions | Harsh | Harsh | Harsh | Harsh | Harsh | Mild |
20219 (5 mL), 20225 (5 x 5 mL) | 20347 (2 mL), 20349 (5 mL), 20353 (10 mL) | 20357 (2 mL), 20359 (5 mL), 20361 (10 mL) | 29200 (5 mL), 29201 (10 mL) | 29202 (5 mL), 29204 (10 mL) | 20228 (5 mL), 20267 (10 mL) |
ELISA 개발 및 기타 플레이트 기반 분석을 위한 biotinylated 분자 포획용 코팅된 마이크로플레이트 가 필요하십니까?
단백질, 펩티드, 항체, 기타 분자를 위한 다양한 범위의 비오틴화 시약 을 제공해드립니다.