Search Thermo Fisher Scientific
Zeba™ 탈염 제품군에는 탁월한 탈염 및 단백질 회수 특성을 갖는 고유의 고성능 수지가 포함되어 있으며, 높은 수준으로 단백질을 회수하고 염 및 다른 소분자들을 95% 이상 유지(제거)시켜 매우 묽은 단백질 샘플에서도 처리가 가능합니다.
Zeba™ Spin Desalting Columns | Zeba™ 96-well Spin Plates | Zeba™ Chromatography Columns | |
Sample volume range | 2 μL–4 mL | 20–100 μL | 15–250 μL or 100–1500 μL |
Bed volume range | 75 μL–10 mL | 550 μL | 1 mL or 5 mL |
Number of devices with different volume capacities | 5 | 1 | 2 |
Molecular weight cutoffs (MWCOs) | 7K, 40K | 7K, 40K | 7K |
Automation compatible? | No | Yes | No |
FPLC compatible? | No | No | Yes |
Learn more | Order now | Order now |
그림 1. Thermo Scientific Zeba 스핀 탈염 컬럼의 우수한 성능. Zeba 스핀 탈염 컬럼은 다른 제품과 비교하여 다양한 범위의 샘플 농도 및 용적에서 샘플의 희석을 최소화하면서도 탁월한 단백질 회수율을 제공합니다. Zeba 스핀 탈염 컬럼, 0.5 mL (7K MWCO)(제품 번호: 89882), GE SpinTrap G-25 및 Bio-Rad Micro BioSpin 6 스핀 컬럼을 사용하여 0.2 mg/mL 및 1 mg/mL 농도의 HeLa 용해질 샘플 40 μL, 80 μL, 120 μL을 탈염하였습니다. 탈염은 제조원의 권장 프로토콜에 따라 실시했습니다. SDS-PAGE로 단백질 회수율을 분석했습니다. 각 전기영동 겔에, HeLa 용해질 1 μg과 동등한 시작 샘플 분주물을 로딩 대조(load control)로 레인 1에 로딩하였습니다. 다른 모든 탈염 샘플을 로딩 대조와 같은 용적으로 겔에 로딩하였습니다. 레인 간의 강도 차이는 단백질 회수와 탈염에 의한 샘플 희석이 종합된 결과입니다.
샘플 100 μL에서 회수된 전형적 % | ||||
---|---|---|---|---|
회수 | 로딩 농도 | 분자 크기 | 7K Zeba 컬럼 | 40K Zeba 컬럼 |
Ubiquitin | 0.5 mg/mL | 8.7 kDa | 75% | 60% |
α-Lactalbumin | 1.0 mg/mL | 14.1 kDa | 85% | 75% |
Soybean trypsin 억제제 | 0.5 mg/mL | 20.1 kDa | 85% | 65% |
Carbonic anhydrase | 0.5 mg/mL | 29 kDa | 90% | 75% |
난알부민 | 0.5 mg/mL | 44 kDa | 90% | 85% |
소 혈청 알부민 | 0.5 mg/mL | 66 kDa | >90% | >90% |
인간 IgG | 0.5 mg/mL | 150 kDa | >90% | >90% |
샘플 100 μL에서 제거된 전형적 % | ||||
---|---|---|---|---|
제거 | 로딩 농도 | 분자 크기 | 7K Zeba 컬럼 | 40K Zeba 컬럼 |
NaCl | 1 M | 58.44 Da | >99% | >99% |
Dithiothreitol | 0.5 M | 154 Da | 99% | 99% |
Sulfo-NHS-LC-biotin | 0.27 mM | 557 Da | 85% | 85% |
Dy549 염료 | 0.2 mM | 1026 Da | 75% | 90% |
Bacitracin | 0.5 mg/mL | 1200 Da | 75% | 95% |
Vitamin B12 | 0.5 mg/mL | 1386 Da | 85% | 95% |