Search Thermo Fisher Scientific
Ion GeneStudio S5 시스템은 Ion Chef 라이브러리 및 템플릿 준비 자동화 시스템과 결합되어 유연성 및 확장성을 갖춘 표적 염기서열분석을 위한 간소화된 차세대 염기서열분석(NGS) 워크플로우를 지원합니다.
S5, S5 Plus 및 S5 Prime 모델은 실험실의 요구를 충족하기 위해 다양한 염기서열분석 속도를 제공합니다.
예를들어, 540 칩을 사용하는 경우 S5에서 염기서열분석과 분석 시간은 19시간이고 S5 Plus는 10시간이며 S5 Prime은 6.5시간입니다.
단일 장비를 다양한 애플리케이션, 처리량 및 데이터 출력에 원활하게 확장할 수 있는 방법은 무엇일까요? 칩 안에 답이 있습니다.
Ion Torrent 염기서열분석 칩은 광범위한 연구 애플리케이션에 유연성을 제공하는 동시에 워크플로우를 간소화합니다. 먼저 분석을 진행해야 하는 시료 수와 애플리케이션에 대해 가장 적합한, 바람직한 데이터 출력을 고려해야 합니다. 그런 다음, 샘플처리량 또는 애플리케이션 요구에 맞는 염기서열분석 칩을 선택하기만 하면 됩니다. 이 칩은 한 번의 분석 당 2백만~1억 3천만 read (2M ~ 130M reads/run)를 지원합니다.
이러한 다양한 기능을 통해 플랫폼을 변경할 필요 없이 소규모 및 대규모 프로젝트를 모두 실행할 수 있습니다.
Ion Torrent NGS 시스템이 지원하는 광범위한 애플리케이션을 확인해 보십시오.
NGS 분석 및 다중 바이오마커 유형(fusions, insertion/deletions (indels), single nucleotide variants, and copy number variations)의 발견을 지원하는 Oncomine 어세이는 암 연구를 위해 설계된 최적의 생물정보 및 결과 레포트를 통해 간편하며, 확장 가능한 염기서열분석이 가능한 포괄적인 워크플로우를 제공합니다.
Ion Torrent NGS 솔루션은 미래의 출산 여부 결정을 위한 중요한 과학적 식견을 제공합니다.
미생물의 다양성을 발견하고, 병원균 발생을 연구하며, 항생제 내성과 관련될 수 있는 돌연변이를 확인합니다. 능률적인 시료 전처리 및 간편하고 확장 가능하며 최적화된 데이터 분석 워크플로우와 함께 처리량 증가, 더 높은 정확성 및 더 긴 판독 기능을 활용하여 미생물의 신속하고 정확한 염기서열분석 결과를 생성합니다.
당사의 NGS 솔루션은 유전자와 환경의 조합이 자가면역질환, 신경퇴행성 질환 및 기타 여러 질환 등 복합 질환 발생에 어떻게 영향을 주는지를 이해하는 연구에 매우 적합합니다.
Ion Chef System과 Ion GeneStudio S5 시스템을 최적화된 Precision ID 라이브러리 준비, 템플릿 준비 및 염기서열분석 키트 그리고 법의학 관련 패널과 결합하면 실험실에서 법의학 DNA 분석 및 표현형 분석을 위해 표적 NGS를 선정하는 것이 그 어느 때보다 간편해집니다.
번식 (Breeding) 결정에 관련한 특성을 밝혀내고 증가하는 전 세계인의 먹거리 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 식물 및 동물 유전형 분석 애플리케이션을 위한 당사의 기기, 시약 및 솔루션은 간편하고 확장 가능하며 경제적인 NGS를 통해 획기적인 농업 혁신을 주도할 수 있습니다.
위에서 원하는 애플리케이션을 찾을 수 없습니까? Ion AmpliSeq Designer는 Ion Torrent 차세대 염기서열분석을 위한 맞춤형 패널을 생성할 수 있는 온라인설계 도구입니다. 생식계열 질환을 연구하는 연구자들은 이 도구를 사용하여 사전 테스트된 유전자 카탈로그에서 Ion AmpliSeq On-Demand 패널을 만들고 더 작은 사이즈의 제품을 받을 수 있으므로 효율적이고 편리하게 패널 설계를 반복할 수 있습니다.
For Research, Forensic, or Paternity Use Only. Not for use in diagnostic procedures.