Search Thermo Fisher Scientific
Ion semiconductor sequencing으로 누구나 우수한 품질의 차세대 시퀀싱을 이용할 수 있습니다.
이 Chip은 Machine™으로 Ion Torrent™는 40년 반도체 기술의 획기적인 개선으로 직접적인 혜택을 얻었습니다. 이로 chip을 확장하여 작은 표적 실험에서 대형 게놈 연구까지 어떤 연구 어플리케이션이든 모두 한 플랫폼에서 수행할 수 있게 되었습니다. See how Ion Torrent Chips work.
새로운 Ion 314™, 316™, 및 318™ Chip v2은 Ion PGM™ System에서 단 10 ng의 DNA로 99.99% 정확도와 이전 chip보다 50% 높은 output을 2시간 내에 제공합니다.
Ion Proton™ System에서 전체 게놈 sequencing을 하는 경우, Ion PI™ Chip은 2-4시간 내에 최대 10 Gb를 판독하는 가장 높은 throughput을 제공합니다.
간편성과 손쉬운 확장성을 통합한 반도체 sequencing은 전체 게놈/transcriptome에서 작은 게놈 및 small RNA sequencing 어플리케이션까지 모든 연구자가 편리하게 이용할 수 있는 차세대 sequencing 솔루션입니다.
Ion PGM™ Chip | Run time | Output | ||
| 200 bp read | 400 bp read | 200 bp read | 400 bp read |
2.3 hr | 3.7 hr | 30-50 Mb | 60-100 Mb | |
3.0 hr | 4.9 hr | 300-500 Mb | 600 Mb-1 Gb | |
4.4 hr | 7.3 hr | 600 Mb-1 Gb | 1.2-2 Gb | |
Ion Proton™ Chip | Run time | Output | ||
| 200 bp read |
| 200 bp read |
|
2-4 hr |
| 10~15 Gb |
|
Ion Torrent 출판물 보기 및 다운로드.
Explore the technology that makes sequencing faster and more accessible.
Ion Torrent™ sequencers, chips, reagents, accessories에 대해 알아보기 및 주문.
Ion Torrent™ 커뮤니티는 커뮤니티내의 사용자들이 협력하여 만들어 나갑니다.
지금 바로 대화에 참여하세요!
연구용으로만 사용할 수 있습니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다.