Search Thermo Fisher Scientific
체세포를 리프로그래밍(reprogramming)하여 유도 만능 줄기 세포로 만드는 것은 줄기 세포 연구에서 매우 중요하고 시간이 오래 걸릴 수 있는 단계입니다. 이 때문에 당사는 임상 및 중개 연구 애플리케이션용으로 설계된 Cell Therapy System(CTS) 제품과 같은 고객의 연구와 중개 요구에 적합한 무통합 리프로그래밍(integration-free reprogramming) 기술과 서비스 옵션을 제공하고 있습니다. 이 서비스는 고객이 직접 작업을 수행할 수 있도록 지원하거나 당사에서 고객을 대신하여 수행할 수도 있습니다.
주문 | 주문 | 주문 | 주문 | 문의 | |
Episomal iPSC Reprogramming Vector* | Epi5 Episomal iPSC Reprogramming Kit** | CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit | CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit | CellModel Service - Stem Cell Reprogramming | |
---|---|---|---|---|---|
설명 | 바이러스 없는(viral-free) iPSC 생성을 위해 입증된 기술 | 소분자가 필요없는 고효율 무바이러스(viral-free) 시스템 | 최고효율 무통합 리프로그래밍(reprogramming) 시스템 | 임상 연구용 고효율 리프로그래밍(reprogramming) 시스템 | 관심있는 유전적 배경 및 세계적 수준의 지원과 함께 만능 줄기 세포 제공 |
리프로그래밍(Reprogramming) 효율 | 0.002-0.08% | 0.04-0.3% | 0.02-1.2% | 0.01-0.6% | 0.02-1.2% |
활용되는 유전자 | Thomson/ Yamanaka 인자 | Yamanaka 인자 +Lin28 | Yamanaka 인자 | Yamanaka 인자 Klf4, Oct4, Sox2 및 L-myc | Yamanaka 인자 |
요구되는 교육 및 전문 지식 수준 | 중간 | 중간 | 최소 | 최소 | 필요 없음, 경험많은 줄기 세포 연구자가 고객을 대신하여 세포주 생성 |
게놈 통합-프리(genomic integration-free) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
바이러스-프리(virus-free) 리프로그래밍 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
혈액 세포 리프로그래밍 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
트랜스펙션(transfection) 제품 | Neon 트랜스펙션 시스템 또는 유사 기기 | Neon 트랜스펙션 시스템 또는 Lipofectamine 3000 | 없음 | 없음 | 없음 |
사용 가능한 리포터(reporter) | 해당없음 | 해당없음 | CytoTune-EmGFP Sendai 형광 리포터 | CytoTune-EmGFP Sendai 형광 리포터 | CytoTune-EmGFP Sendai 형광 리포터 |
*Cellular Dynamics International과 제휴를 맺고 상용화되었습니다.
**교토 대학 Center for iPS Cell Research and Application(CiRA)의 Yamanaka 교수 실험실에 있는 Dr. Okita에 의해 설계되었습니다.
Episomal iPSC Reprogramming Vector를 사용한 줄기 세포 연구 Cell Reprogramming의 발전
최고 전문가의 견해 - iPS 세포를 사용한 심혈관계 질환의 치료