Search Thermo Fisher Scientific
Elimine las interrupciones en su trabajo analítico rutinario con los sistemas de HPLC Thermo Scientific Vanquish Core. Independientemente de los sistemas que utilice actualmente, podrá cambiar a Vanquish Core de forma sencilla y sin problemas. Permita que sus operadores ofrezcan más productividad con menos trabajo.
Como miembro de la línea de productos Vanquish, los sistemas de HPLC Vanquish Core comparten los valores Vanquish de precisión de hardware, sensibilidad del detector y simplicidad de funcionamiento. Los sistemas de HPLC Vanquish Core le ofrecen exactamente lo que necesita para sus análisis rutinarios:
El monitor de disolventes Thermo Scientific Vanquish emite secuencias ininterrumpidas al evitar los canales de disolventes secos y respalda las medidas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de su laboratorio mediante el registro automático de los cambios del eluyente. Además, gracias al control de los niveles de los recipientes de residuos, puede garantizar el correcto funcionamiento de su laboratorio y evitar derrames peligrosos.
Un sistema de HPLC flexible que proporciona una mezcla fiable de disolventes cuaternarios a baja presión. Idóneo para aplicaciones farmacéuticas rutinarias como los métodos de compendio.
Ofrece gradientes de alto rendimiento con una mezcla homogénea de disolventes binarios. Idóneo para mejorar el rendimiento en aplicaciones de HPLC rutinarias.
Lleva la excelente precisión de la plataforma Vanquish a las aplicaciones isocráticas básicas de una forma asequible.
Los profesionales del laboratorio pasan mucho tiempo interactuando con los instrumentos del laboratorio. Cuanto antes puedan entender el estado del sistema los operadores, antes podrán ponerlo en marcha para que siga produciendo resultados.
Gracias a la interfaz de usuario de Thermo Scientific Vanquish, el estado del sistema, el rendimiento y el equilibrio se pueden ver de un vistazo. Además, los sencillos tutoriales de mantenimiento ayudan a los operadores a mantener el sistema en marcha para que siga produciendo resultados de forma fiable. Todo esto se puede hacer a distancia o localmente, incluso cuando no hay CDS.
Benefíciese del software CDS Chromeleon Thermo Scientific, líder en el sector y fácil de usar con la configuración de la función eWorkflow, los ePanels especializados y las herramientas inteligentes. El CDS Chromeleon ofrece una comunicación avanzada del sistema con control y funciones inteligentes de un único punto. Además, proporciona complementos directos para el sistema de HPLC Vanquish Core a los sistemas de datos cromatográficos de otros fabricantes.
Encuentre las soluciones apropiadas para su flujo de trabajo y logre mejores separaciones. Elija entre más de 4000 productos para la preparación y manipulación de muestras hasta las columnas, incluidos los paquetes de productos seleccionados específicamente para su uso con los sistemas de UHPLC Thermo Scientific Vanquish.
Estos detectores proporcionan una detección sensible y universal con una respuesta casi uniforme. Miden una amplia gama de analitos, incluidos productos farmacéuticos, biomoléculas, alimentos y bebidas, productos químicos especiales y polímeros.
Los detectores de longitud de onda variable combinan una gran linealidad con funciones de detección de trazas. Además, son adecuados para un uso rutinario.
Nuestros detectores de aerosol cargados proporcionan una información estequiométrica excelente para todos los componentes. Realice una detección universal sensible con una respuesta prácticamente uniforme.
La detección del IR es una solución asequible para el análisis de azúcares, polímeros, surfactantes y otros compuestos que no contienen cromóforo.
Estos detectores proporcionan la máxima supresión de dispersión de la luz para una sensibilidad de detección sin igual, lo cual permite desarrollar métodos altamente selectivos con sensibilidades de tres a seis órdenes de magnitud superiores a la detección de UV.
Con la capacidad de cambiar entre los caudales nano, capilar y micro sin herramientas, estos detectores maximizan la sensibilidad al permitirle obtener gradientes exactos con los caudales nano más bajos.
Guía de selección de sistemas de HPLC
Utilice esta herramienta para clasificar los principales instrumentos de HPLC para sus aplicaciones en función de sus respuestas a los sencillos menús desplegables.
Calculadora del coste total de propiedad del sistema HPLC
Utilice esta herramienta para estimar el coste de la adquisición y puesta en marcha de los sistemas HPLC y UHPLC Thermo Scientific. Puede comparar los costes entre los instrumentos.
Calculadora de la transferencia de métodos de cromatografía líquida (LC)
Utilice esta calculadora en línea para transferir métodos de condiciones de HPLC a UHPLC. Calcule la nueva tabla de gradientes, ajuste los volúmenes de las muestras y los tiempos de ejecución si corresponde.
Póngase en contacto con un experto para que le ayude a decidir.