Vanquish Flex UHPLC Systems
Desarrollo de métodos y análisis rutinarios más sencillo
Los sistemas de UHPLC Thermo Scientific Vanquish Flex le permiten aumentar su productividad e impulsar la innovación sin poner en riesgo la calidad en aquellos ensayos que requieren más flexibilidad para adaptarse a todas las aplicaciones. Tanto si necesita una solución LC o LC-MS, la flexibilidad de los sistemas Vanquish Flex con mezcla de disolventes binarios o cuaternarios proporciona el rendimiento más avanzado a través de mejores separaciones, más resultados y una interacción más sencilla.
Póngase en contacto con nosotros   Demostración virtual
Nuevos puntos de referencia en cuanto a exactitud, precisión y sensibilidad
Como miembros de la línea de productos de UHPLC Vanquish, el sistema de UHPLC binario Vanquish Flex y el sistema de UHPLC cuaternario Vanquish Flex comparten todos los valores propios de Vanquish, como el diseño centrado en el tiempo de actividad, solidez y fiabilidad. Los sistemas Vanquish Flex proporcionan:
  • Tiempo de retención insuperable y precisión en el área pico.
  • Detector con mayor sensibilidad y menor ruido del valor inicial.
  • Menos mantenimiento y fácil instalación con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific Viper.
  • Soluciones específicas para un rendimiento excepcional de LC-MS.
Benefíciese también del sistema de datos cromatográficos (CDS) Thermo Scientific Chromeleon, líder en el sector, fácil de usar y compatible con la instalación del método eWorkflow, ePanels especializados, acceso abierto y herramientas inteligentes. El CDS Chromeleon ofrece una comunicación avanzada del sistema con control y funciones inteligentes de un único punto, y proporciona complementos directos para los sistemas de UHPLC Vanquish Flex a los sistemas de datos cromatográficos de otros fabricantes.
Elija entre dos sistemas de UHPLC Vanquish Flex.
Continuous, worry-free operation
Funcionamiento continuo y sin preocupaciones.
El funcionamiento fiable, continuo y sin preocupaciones de los instrumentos de HPLC es fundamental para que los laboratorios analíticos logren la máxima productividad y unos resultados fiables.
El monitor de disolventes Thermo Scientific Vanquish ofrece mejoras en la productividad al evitar canales de disolventes secos no deseados y respalda las medidas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de su laboratorio mediante el registro automático de los cambios del eluyente. Además, gracias al control de los niveles de los recipientes de residuos, puede garantizar el correcto funcionamiento de su laboratorio y evitar derrames peligrosos. 
Los niveles de los disolventes y los residuos se pueden monitorizar directamente en el instrumento mediante la interfaz de usuario de Thermo Scientific Vanquish o de forma remota con el software del sistema de datos cromatográficos (CDS) Thermo Scientific Chromeleon.
Continuous awareness of system status
Conocimiento continuo del estado del sistema.
Los profesionales del laboratorio pasan mucho tiempo interactuando con los instrumentos del laboratorio. Cuanto antes puedan entender el estado del sistema los operadores, antes podrán ponerlo en marcha para que siga produciendo resultados. 
Gracias a la interfaz de usuario de Thermo Scientific Vanquish, el estado del sistema, el rendimiento y el equilibrio se pueden ver de un vistazo. Además, los sencillos tutoriales de mantenimiento ayudan a los operadores a mantener el sistema en marcha para que siga produciendo resultados de forma fiable. Todo esto se puede hacer a distancia o localmente, incluso cuando no hay CDS.
Descripción general de los sistemas de UHPLC Vanquish
  Vanquish Flex
Sistema UHPLC binario
Sistema de UHPLC cuaternario Vanquish Flex
 Mezcla de disolventesMezcla de disolventes binarios de alta presión para una UHPLC rápida y fiable.Mezcla de disolventes cuaternarios de baja presión para el desarrollo de métodos flexibles.
RendimientoPresión del sistema
Hasta 1000 bares
Precisión del tiempo de retención
Intervalo de flujo:
0-8 ml/min
Biocompatibilidad  
Características del sistemaDiseñarModularModular
Tecnología SmartInject para una precisión de tiempo de retención insuperable  
Tecnología SmartFlow para una excelente precisión del flujo  
bombaDimensionamiento de gradientes a alta presiónDosificación de gradientes a baja presión
Precalentamiento activo y pasivo  
Termostatización de la columna multimodo  
Refrigeración de muestras 
Intervalo de temperatura: 4–40 °C.
Intervalo de temperatura: 4–40 °C.
Componentes del sistemabombaBomba binaria Vanquish F
Rendimiento de UHPLC para aplicaciones rutinarias exigentes de hasta 1000 bares.
Bomba cuaternaria Vanquish F
Rendimiento de UHPLC con mayor flexibilidad de solvente de hasta 1000 bares.
Muestreador automáticoMuestreador dividido Vanquish FT
Para aplicaciones de hasta 1000 bares
Capacidad ampliada de muestrasCargador Vanquish (opcional)
Un alimentador de placas y gradillas robotizado e inteligente que carga automáticamente las muestras en el muestreador automático y amplía la capacidad de muestras de todos los muestreadores Vanquish hasta 8832 muestras (23 placas de pocillos o 12 gradillas para viales) con la refrigeración innovadora por flujo de aire y una lectura de códigos de barras para la gestión del inventario.
Compartimento de la columnaCompartimento de la columna de Vanquish
Proporciona dos modos de termostatización de la columna (aire inmóvil y forzado), un acondicionamiento previo de disolventes activos y pasivos, así como un enfriamiento postcolumna para un control optimizado de sus separaciones y una transferencia de métodos avanzada.
 Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero.Kits de accesorios para UHPLC Viper
Solicite todos los accesorios y capilares de UHPLC que necesite para su sistema o aplicación en un solo kit.
= no aplicable = escaso = bueno = mejor = óptimo
Componentes compatibles con todos los sistemas de UHPLC Vanquish.
Opciones de detectorColumnas de VanquishCDS Chromeleon
Amplíe la capacidad de presión y solidez con las columnas desarrolladas para los sistemas Vanquish, lo que le permitirá separar los procesos científicos mejor, más rápido y más fácil que nunca.
Todos los sistemas Vanquish se pueden utilizar con cualquiera de nuestras columnas de HPLC y UHPLC.
  • Optimiza el procesamiento de datos.
  • Facilidad de uso líder en la industria y funciones inteligentes.
  • Integridad de los datos excelente.
  • Guía de usuario única y características de automatización de hardware diseñadas para los sistemas Vanquish.
Descubra los mejores sistemas de HPLC para sus aplicaciones y su presupuesto
Discover the best HPLC system for your applications and budget
Estas herramientas le ayudarán a tomar una decisión
Guía de selección de sistemas de HPLC
Utilice esta herramienta para clasificar los principales instrumentos de HPLC para sus aplicaciones en función de sus respuestas a los sencillos menús desplegables.
Calculadora del coste total de propiedad del sistema HPLC
Utilice esta herramienta para estimar el coste de la adquisición y puesta en marcha de los sistemas HPLC y UHPLC Thermo Scientific. Puede comparar los costes entre los instrumentos.
Calculadora de la transferencia de métodos de cromatografía líquida (LC)
Utilice esta calculadora en línea para transferir métodos de condiciones de HPLC a UHPLC. Calcule la nueva tabla de gradientes, ajuste los volúmenes de las muestras y los tiempos de ejecución si corresponde.
Interact with Vanquish
Interactuar con Vanquish
Realice un recorrido virtual por Vanquish y vea cómo la tecnología avanzada de cada módulo cambiará la forma en la que se realizan los procesos científicos.
 Realice el recorrido