Orbitrap LC-MS Banner
Los espectrómetros de masas Orbitrap ofrecen los niveles más altos de precisión.
Benefíciese de las ventajas de la alta resolución con masa exacta (HRAM) que ofrecen nuestros exclusivos analizadores de masas Orbitrap. Los sistemas Orbitrap se conectan a equipos de cromatografía líquida para mejorar la separación de compuestos desconocidos y conocidos y permitir flujos de trabajo de alto rendimiento.
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia gama de sistemas de MS basados en Orbitrap que incluye sistemas combinados con trampas iónicas y filtros de masas cuadrupolo para satisfacer todas sus necesidades de análisis.
Hablar con un especialista
En esta página
Productos destacados
¿Qué espectrómetro de masas Orbitrap es adecuado para mi laboratorio?
Ofrecemos sistemas que van desde el MS Q Exactive y el MS Orbitrap Exploris hasta el MS Orbitrap Eclipse Tribrid. Algunos de estos sistemas Orbitrap no solo cuentan con una resolución máxima de 1.000.000 FWHM a m/z 200, sino que también alcanzan velocidades de barrido de 45 Hz.
¿Qué instrumento se adapta mejor a las necesidades de su laboratorio? Haga clic en cada sistema para obtener más información.
Obtenga más información sobre cada sistema de MS Orbitrap.
Orbitraps
Espectrómetros de masas Orbitrap Exploris
Hybrids
Espectrómetros de masas Q Exactive Orbitrap
Tribrids
Espectrómetros de masas Orbitrap Tribrid
La próxima generación de espectrómetros de masas cuadrupolo Orbitrap de alta resolución con masa exacta son sinónimo de un rendimiento récord. El poder de la inteligencia, la sensibilidad  y  la selectividad integradas proporcionan profundidad de análisis  a los niveles más bajos con alta exactitud cuantitativa y precisión.
Esta extraordinaria potencia ya está disponible en una amplia gama de productos para satisfacer sus requisitos analíticos exactos en la proteómica, la metabolómica, la caracterización e identificación de biofarmacia, la investigación traslacional y clínica, la toxicología forense, así como las pruebas ambientales y alimentarias.
Amplia gama de sistemas de MS cuadrupolo Orbitrap de alta resolución con masa exacta. Son idóneos para la detección selectiva y el análisis de alto rendimiento de componentes de bajo nivel en aplicaciones de matrices complejas en biofarmacia para las proteínas intactas y nativas, el bioanálisis, la toxicología forense, la investigación clínica y traslacional, las pruebas medioambientales y alimentarias, la metabolómica, la proteómica rutinaria y la biología estructural.
Para descubrir, perfilar y cuantificar las moléculas pequeñas y grandes con versatilidad, selectividad, sensibilidad y velocidad a fin de extender los límites de detección, caracterización y cuantificación a una amplia gama de aplicaciones como la metabolómica, el desarrollo de fármacos, las sustancias extraíbles y lixiviables, el sector ambiental e industrial, el análisis multiómico, el marcaje isobárico (TMT) y la proteómica.
Aplicaciones comunes que utilizan la tecnología Orbitrap HRAM
Gracias a las funciones de HRAM, el Orbitrap es a menudo el analizador de masas preferido para dilucidar compuestos nuevos y no dirigidos a concentraciones por debajo de ppb o diferencias de masa por debajo de ppm. El Orbitrap se utiliza con frecuencia en aplicaciones de investigación que se centran en dilucidar muestras de baja abundancia, alta complejidad o difíciles de obtener, como las recogidas en laboratorios de proteómica, lipidómica, investigación clínica y toxicología forense, alimentos y bebidas, así como ambientales. Esto se debe a que la alta potencia de resolución puede marcar la diferencia entre detectar y no detectar analitos de baja concentración (debido al efecto de enmascaramiento de las interferencias isobáricas).
¿Qué es Orbitrap?
¿Qué es Orbitrap?
El Orbitrap es un analizador de masas de trampa iónica que consta de dos electrodos exteriores y un electrodo central, lo que le permite actuar como analizador y detector. Los iones que entran en el Orbitrap se capturan mediante "compresión electrodinámica", después de lo cual oscilan alrededor del electrodo central y entre los dos electrodos exteriores. Los diferentes iones oscilan a diferentes frecuencias, dando lugar a su separación. Al medir las frecuencias de oscilación inducidas por los iones en los electrodos externos, los espectros de masa de los iones se adquieren mediante la detección de la corriente de la imagen. Gracias a su configuración, el analizador de masas Orbitrap es en realidad un analizador de masas de transformada de Fourier (FT), análogo de la tecnología de resonancia ciclotrónica de iones con FT (ICR), pero con un tamaño de instrumento más pequeño y un funcionamiento más sencillo.
¿Por qué utilizar el MS Orbitrap en su laboratorio?
Los espectrómetros de masas Orbitrap ofrecen una resolución máxima total posible (FWHM) de 1 000 000 a m/z 200 y una exactitud de masas por debajo de 1 ppm en un solo instrumento compacto y fácil de usar. Estos sistemas de alta resolución con masa exacta detectan una amplia gama de compuestos y moléculas pequeñas durante análisis dirigidos y no dirigidos, sin perder selectividad ni sensibilidad. En pocas palabras, cuando se trata de la tecnología Orbitrap, no hay compromiso.
Ventajas clave de la espectrometría de masas Orbitrap
Sensibilidad, resolución y precisión incomparables
La tecnología Orbitrap impulsa datos de alta resolución con masa exacta (HRAM), generando mediciones de resolución increíblemente altas de hasta 500 000 FWHM (con la opción de lograr hasta 1 000 000 FWHM) a m/z 200. Esta característica distintiva, que es exclusiva del analizador Orbitrap, es posible gracias a tres factores:
  1. Electrodos de precisión de rango nanométrico.
  2. Fuentes de alta tensión.
  3. Mediciones de masa-carga administradas en función de la frecuencia de oscilación.
Gracias a las excelentes funciones de resolución de la tecnología Orbitrap, se consigue fácilmente una asignación de masa exacta con una exactitud por debajo de 1-ppm típica de los analitos inyectados.
Un análisis de cualificación y cuantificación sin precedentes significa alta selectividad y sensibilidad.
Dado que la tecnología Orbitrap proporciona capacidad analítica tanto cuantitativa como cualitativa (cantidad/calidad) HRAM en una sola plataforma y a menudo en una sola ejecución, se ha aplicado cada vez más a una gama de aplicaciones complicadas que requieren alta selectividad y sensibilidad.
Unprecedented qual/quan analysis means high selectivity and sensitivity
Cuando el instrumento genera datos de HRAM de barrido completo durante un análisis no dirigido, se logra una fácil identificación de nuevos compuestos y un análisis retrospectivo de los datos sin necesidad de volver a analizar las muestras. Durante las exploraciones de análisis dirigidas, el instrumento logra con confianza la confirmación e identificación de moléculas residuales pequeñas y grandes.
¿Qué pasa con los sistemas Q-TOF?
Aunque los sistemas MS TOF son capaces de una adquisición rápida de datos de barrido completo, tienen limitaciones. Por ejemplo, los Q-TOF tienen una resolución limitada en el rango de masa de moléculas pequeñas. Esto puede dar lugar a una identificación falsa (falsos negativos y falsos positivos) de un analito y a la incapacidad de cuantificar los analitos de interés [1].
Los últimos sistemas híbridos Orbitrap, como los espectrómetros de masas Orbitrap Exploris 480 y Orbitrap Exploris 240, proporcionan una alta resolución de masa y precisión en un amplio rango de masas, incluido el rango de masas de moléculas pequeñas.
Con la tecnología Orbitrap, un instrumento compacto y fácil de usar proporciona una alta resolución y precisión de masa que puede proporcionar sensibilidad y precisión de masa por debajo de ppm [2] de forma fiable y rutinaria.
Más información
Referencias
  1. Rajski Ł, Gómez-Ramos Mdel M, Fernández-Alba AR (2014) Large pesticide multiresidue screening method by liquid chromatography-Orbitrap mass spectrometry in full scan mode applied to fruit and vegetables J Chromatog A 1360: 119-127. Science Direct 
  2. Eliuk S, Makarov A (2015) Evolution of Orbitrap Mass Spectrometry Instrumentation Ann Rev Anal Chem 8: 61-80. Revisiones anuales 
Seminarios web destacados del MS Orbitrap
Informes técnicos destacados
Recursos
Informes técnicos
Notas de aplicación
Seminarios web