Search Thermo Fisher Scientific
Ofrecemos una selección de instrumentos para satisfacer las necesidades de la mayoría de los laboratorios. Ya sea nuestro emblemático espectrofotómetro de microvolumen UV-Vis Thermo Scientific NanoDrop One o NanoDrop OneC para la cuantificación, pureza e inteligencia de muestras, nuestro espectrofotómetro de alto rendimiento NanoDrop Eight para procesar ocho muestras en placas a la vez, o bien nuestro espectrofotómetro básico NanoDrop Lite Plus para una cuantificación esencial y relaciones de pureza, disponemos del instrumento que se adapta a las aplicaciones y al presupuesto de su laboratorio.
Consejo: Si necesita medir muestras con concentraciones muy bajas de ácidos nucleicos o proteínas, plantéese la opción de un fluorímetro Qubit en lugar de un espectrofotómetro NanoDrop, o como complemento de este. Consulte nuestra tabla comparativa para tomar una decisión.
NanoDrop One/OneC | NanoDrop Eight | ||
Resumen del producto | Mediciones UV-Vis de microvolúmenes de espectro completo con opción con cubeta en un único instrumento | Mediciones UV-Vis de microvolúmenes de alto rendimiento y espectro completo | Mediciones básicas de microvolúmenes UV |
Opciones de muestreo | NanoDrop One: Solo pedestal NanoDrop OneC: | Pedestal | Pedestal |
Medición de muestras de 1– 2 μL |
| ||
Intervalo dinámico | 2,0-27 500* | 2,0– 10 000 | 2– 1500 |
Datos de espectro completo |
| ||
Métodos preprogramados para ácidos nucleicos y proteínas | |||
Mide el ácido nucleico A260 | |||
Medición de relación A260/A280 de ácidos nucleicos | |||
Medición de relación A260/A230 de ácidos nucleicos | |||
Medición de A280 de proteínas purificadas | |||
Medición de proteínas y péptidos a A205 |
| ||
Medición de relación A260/A280 de proteínas | |||
Métodos preprogramados para ensayos colorimétricos (BCA, Bradford, Lowry, Pierce 660) |
| ||
Métodos personalizados |
| ||
Opción con cubeta integrada |
|
|
|
Control local independiente | Requiere ordenador | ||
Interfaz táctil de alta resolución |
| ||
Medición de muestras de proteínas y ácidos nucleicos marcados con fluorescencia mediante absorbancia |
| ||
Medición de una gran variedad de ensayos de fluorescencia: RiboGreen™, PicoGreen™, GFP, mutantes BFP, Hoechst, 4-MU, puntos cuánticos, OPA, DyLite™, Alexa Fluor™, etc. |
|
|
|
Medición de varios fluoróforos en una sola muestra |
|
|
|
Blanco y medición automáticos |
| ||
Identificación de contaminantes Acclaro |
| ||
Cumplimiento de la normativa 21 CFR parte 11 | Software opcional Security Suite | Software opcional SciVault |
|
Acceso protegido con contraseña | Software opcional Security Suite | Software opcional SciVault |
|
Soporte técnico integrado ** |
| ||
Mejora de la conectividad (Wi-Fi y Bluetooth™) |
|
| |
Thermo Fisher Connect (en la nube) |
|
|
*El límite de detección más bajo es de 0,2 ng/µL con cubeta de 10 mm.
**El software y la ayuda que incluye el instrumento es en inglés. Los paquetes de idiomas se pueden descargar en nuestro sitio web
El espectrofotómetro Thermo Scientific NanoDrop One/OneC es un espectrofotómetro visible UV compacto y autónomo para la medición de muestras altamente concentradas para una gran variedad de analitos sin necesidad de dilución. La pantalla táctil, que puede utilizarse con guantes, ofrece un fácil acceso a las aplicaciones de software precargadas y permite realizar evaluaciones de pureza y concentración en pocos segundos. La tecnología inteligente de análisis de muestras Thermo Scientific Acclaro integrada ayuda a identificar y corregir los contaminantes presentes.
El espectrofotómetro compacto Thermo Scientific NanoDrop Eight mide ocho muestras a la vez en menos de 20 segundos. Es una opción ideal para los investigadores farmacéuticos/biotecnológicos y académicos que necesitan una mayor capacidad de procesamiento para medir muestras de ácidos nucleicos y proteínas. El software NanoDrop Eight identifica contaminantes de muestra e informa sobre la concentración de una muestra real con la tecnología inteligente de análisis de muestras Thermo Scientific Acclaro integrada.
El asequible espectrofotómetro de microvolumen Thermo Scientific NanoDrop Lite Plus permite a cualquier laboratorio evaluar fácilmente las concentraciones de ADN, ARN y proteínas purificadas y las relaciones de pureza. Aunque esta unidad básica tiene menos funciones que nuestros modelos premium, ofrece las mismas mediciones rápidas, precisas y fiables que la plataforma NanoDrop. Este paquete asequible y fácil de utilizar es una excelente opción para profesores e investigadores.
Además de la absorbancia UV-Vis, otra tecnología que se suele utilizar para cuantificar ácidos nucleicos o proteínas es la fluorometría, en la que las muestras se tiñen con un colorante fluorescente muy específico del analito de interés. Los fluorímetros Qubit Invitrogen utilizan este método para cuantificar ADN, ARN y proteínas.
¿Cuál es mejor? Depende de su aplicación y de las necesidades de su laboratorio. Si necesita una cualificación de muestras o relaciones de pureza, necesitará un espectrofotómetro NanoDrop. Si tiene muestras muy diluidas o difíciles de procesar, necesitará un fluorímetro Qubit. En algunas circunstancias, es posible que desee ambos.
Cuantificación: Comparación de la fluorometría de Qubit 4 con la absorbancia de NanoDrop One UV-Vis
Descubra cómo funcionan las tecnologías de fluorescencia y UV-Vis para la cuantificación de ADN, ARN o proteínas en todos sus experimentos posteriores.
La tabla muestra las principales diferencias entre las dos tecnologías. Para ver una comparación más exhaustiva, consulte nuestra página de cuantificación de ARN/ADN.
Categoría | Espectrofotómetros NanoDrop | Fluorímetros Qubit |
| ![]() |
|
Tecnología | Absorbancia UV-Vis | Fluorescencia |
Ventajas clave |
|
|
Tiempo de obtención de resultados | Segundos | Minutos |
Intervalo de cuantificación de dsADN | 0,2-27 500 ng/µL* | 0,005-4000 ng/µL† |
Cualificación de muestras (pureza) |
|
|
*El intervalo de cuantificación de dsADN para el instrumento NanoDrop One/OneC es de 2,0 ng/µL con pedestal y de 0,2 ng/µL con cubeta.
†Los kits Qubit HS y 1X dsDNA Assay pueden cuantificar muestras con una dilución de hasta 0,005 ng/µL, mientras que el kit Qubit 1X dsDNA BR Assay puede medir muestras con una concentración de hasta 4000 ng/µL, dependiendo del volumen de la muestra.
Si necesita tanto cuantificaciones de ácidos nucleicos o proteínas altamente sensibles como evaluaciones de la pureza de las muestras, utilizará tanto un espectrofotómetro NanoDrop como un fluorímetro Qubit en su laboratorio.
Por ejemplo, si el flujo de trabajo de su laboratorio incluye ensayos de qPCR, necesitará una cuantificación de plantillas y una identificación de contaminantes precisas para cumplir con las directrices MIQE, exigidas por muchas revistas científicas. Como se muestra en el vídeo, una plantilla insuficiente da resultados inexactos. El uso combinado de un espectrofotómetro NanoDrop y un fluorímetro Qubit permite obtener una imagen más completa de la cantidad, pureza e integridad del ARN de entrada.
Cualificación de plantillas de qPCR con instrumentos NanoDrop One y Qubit 4
Juntos, el espectrofotómetro NanoDrop One y el fluorímetro Qubit 4 proporcionan una solución completa para sus necesidades de cuantificación y cualificación de ácidos nucleicos.