Search Thermo Fisher Scientific
Los manuales, folletos, notas de aplicación, descargas, demostraciones, vídeos y otros recursos de esta sección le ayudarán a sacar el máximo partido a su Countess Automated Cell Counter 3.
Los documentos de esta sección pueden incluir datos de instrumentos Countess II. Esperamos que los datos equivalentes de los instrumentos Countess 3 sean tan buenos o mejores que los Countess II en todos los casos.
Para descargar el software más reciente para los contadores de células automatizados Countess 3, incluida la opción de conformidad con la norma 21 CFR Parte 11, consulte nuestra página de descargas de software.
Los recursos educativos para los contadores de células automatizados Countess 3 incluyen una gran cantidad de materiales en línea sobre adquisición de imágenes de células, recuento de células y cultivo de células.
Líneas celulares verificadas en los contadores de células automatizados Countess 3
Línea de celular | Organismo | Tipo de célula |
---|---|---|
HeLa | Humano | Cuello uterino |
U2OS | Humano | Hueso |
A549 | Humano | Pulmón |
CHO K1 | Hámster | Ovario |
HEK293 | Humano | Riñón |
SKBR-3 | Humano | Mama |
BPAE | Bovino | Músculo liso |
HCASM | Humano | Músculo liso |
Jurkat | Humano | Sangre |
Ramos | Humano | Sangre |
THP-1 | Humano | Macrófago |
RAW | Ratón | Macrófago |
MMM | Ratón | Macrófago |
U937 | Humano | Sangre |
HepG2 | Humano | Hígado |
MCF-7 | Humano | Mama |
CMSP humana | Humano | Sangre |
CMSP de ratón | Ratón | Sangre |
Hepatocito de ratón | Ratón | Hígado |
CAR-T | Humano | Sangre |
Hepatocito humano | Humano | Hígado |
Hepatocito de rata | Rata | Hígado |
Esplenocito humano | Humano | Bazo |
Mezcla de linfocitos T/bazo de ratón | Ratón | Sangre (10) bazo |
Carcinoma AsPC-1 | Humano | Páncreas |
Hepatocito de ratón | Ratón | Hígado |
Fibroblasto HROC542TF | Humano | Colorrectal |
NSCLC-146 | Humano | Pulmón |
Registre su instrumento para recibir notificaciones de actualizaciones de software y firmware.
Encuentre manuales, folletos, notas de aplicación, descargas, demostraciones, vídeos y otros recursos que le ayudarán a sacar el máximo partido de su Countess Automated Cell Counter II.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.