Search Thermo Fisher Scientific
Cuando se lanzó la tecnología de clonación TOPO™, provocó una revolución. Durante los últimos 18 años, la tecnología TOPO se ha convertido en el método de clonación más usado en el mundo.
La tecnología de clonación TOPO es:
Sin importar cuál sea su aplicación posterior, la tecnología de clonación TOPO le ayudará a obtener el clon correcto antes, con lo que le dejará tiempo libre para dar respuesta a preguntas más importantes.
Descubra lo fácil que es conseguir una recuperación del 95 % de su clon en solo 5 minutos.
NOVEDAD: 25 % adicional de reacciones
Para la inserción directa de productos de PCR de extremos romos amplificados con polimerasas termoestables de corrección en un vector plasmídico. Ahora con un 25 % más de reacciones.
NOVEDAD: 25 % adicional de reacciones
Para la inserción directa de productos de PCR amplificados con polimerasa Taq en un vector plasmídico para subclonación. Ahora con un 25 % más de reacciones.
Para una fácil y altamente eficaz clonación de productos de PCR extralarga (hasta 13 kb) con el nuevo vector linealizado activado mediante topoisomerasa I pCR™-XL-2-TOPO.
NOVEDAD: 25 % adicional de reacciones
Ahora con un 25 % más de reacciones.
Descubra cómo se desarrolló la revolucionaria clonación TOPO con el Dr. John Chestnut, investigador en Synthetic Biology R&D.
Dr. Jon Chesnut
Tecnología de clonación TOPO
Centro de asistencia para la clonación
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para sus aplicaciones de clonación.
Formación sobre clonación
Obtenga más información sobre las estrategias de clonación de PCR y los enfoques de subclonación
Formación sobre PCR
Revise los principios de la PCR, los componentes, los parámetros de ciclos, los métodos y las aplicaciones