Search Thermo Fisher Scientific
Los iBright Imaging Systems ofrecen varias funciones potentes para facilitar la adquisición de imágenes y el análisis de Western blots y geles. La cámara de alta resolución de 9,1 MP y el conjunto de funciones automatizadas le ayudan a producir datos de calidad para publicación rápidamente. La interfaz de pantalla táctil se ha diseñado cuidadosamente para ofrecer una experiencia de captura de imágenes sencilla. El software integrado del sistema y nuestro software independiente iBright Analysis Software están diseñados para agilizar el proceso de análisis de imágenes. Los flujos de trabajo sencillos de normalización de proteínas constitutivas y proteínas totales por carril totales permiten un análisis de imágenes más sencillo de principio a fin, independientemente del nivel de experiencia. Maximice su inversión con aplicaciones especializadas y compatibilidad con el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11. A continuación encontrará más información para descubrir qué iBright Imaging System es adecuado para usted.