Search Thermo Fisher Scientific
Existen tres modelos en la familia iBright Imaging Systems: El iBright CL750 Imaging System, el iBright CL1500 Imaging System y el iBright FL1500 Imaging System. El iBright CL750 Imaging System ofrece las funciones esenciales de adquisición de imágenes de Western blot y geles y facilita la transición de la sala oscura y la película. El iBright CL1500 Imaging System amplía la compatibilidad con aplicaciones y cuenta con muchas de las especificaciones de alto rendimiento de nuestro modelo prémium iBright FL1500. El iBright FL1500 Imaging System ofrece la máxima compatibilidad de aplicaciones, incluida la adquisición de imágenes de Western blot por fluorescencia con hasta cuatro canales de fluorescencia a la vez.
iBright CL750 Imaging System | iBright CL1500 Imaging System |
| |
Fácil transición de imágenes en gel y de Western blot básicas de la sala oscura y detecciones en película. | Mayor compatibilidad con diversas aplicaciones con muchas de las mismas especificaciones de gran rendimiento del equipo de adquisición de imágenes iBright FL 1500. | Compatibilidad máxima con muchas aplicaciones incluida hasta la adquisición de imágenes por Western blot con 4 canales de multiplex | |
Aplicaciones principales de adquisición de imágenes | |||
Geles de proteínas con tinción colorimétrica |
|
|
|
Geles de proteínas con tinción fluorescente |
|
|
|
Geles de ácido nucleico con tinción fluorescente |
|
|
|
Membranas con tinción colorimétrica | Limitada* |
|
|
Western blot por quimioluminiscencia |
|
|
|
Western blot por colorimetría |
|
|
|
Western blot por fluorescencia |
|
|
|
Aplicaciones de adquisición de imágenes basadas en placas especializadas | |||
Colonias fluorescentes (p. ej., expresión de GFP) | |||
Colonias visibles (p. ej., con tinción de cristal violeta) | |||
Aplicaciones de adquisición de imágenes visibles cualitativas** | |||
Objetos opacos (p. ej., tiras 2D, placas para TLC o secciones de hojas) |
|
|
|
Cámara | |||
Detector | CCD refrigerada de 16 bits, 65 535 tonos de gris | ||
Resolución | 9,1 megapíxeles | ||
Lente | Fija, 25 mm, f/0.95 | ||
Campo de visión | 22,5 x 18,0 cm (An x F) (imagen de hasta cuatro mini blot o minigeles) | ||
Modos de «Binning» | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 (ajustes de sensibilidad/gran resolución) | 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6, 8 x 8 (máxima flexibilidad para el ajuste de la resolución y la sensibilidad según se necesite) | |
Zoom | 1-2x, digital (el zoom digital reduce la resolución efectiva de la imagen ampliada) | 1-8x (1-2x mecánico + 1-4x digital) (el zoom mecánico maximiza la sensibilidad acercando la cámara a la platina para muestras; se reduce la distancia focal) | |
Interfaz del sistema | |||
Pantalla táctil | Pantalla LCD capacitiva de 12,1 pulgadas, 1024 x 768 píxeles | ||
Almacenamiento y conectividad | |||
USB | 2 USB (2.0) | ||
Red | Puerto Ethernet, conectividad Connect (basada en la nube), Wi-Fi opcional (el adaptador se vende por separado) | ||
Formato de archivo de imagen | G2i (patentado), TIFF, JPG, PNG | ||
Disco duro | SSD de 64 GB | SSD de 256 GB | |
Hardware del sistema | |||
Cajón y platina para muestras | Cajón de accionamiento manual con platina fija | Cajón de apertura/cierre automático con platina con rotación automática (hasta 10°) | |
Conjunto del filtro | 2 filtros (0 excitación, 2 emisión) | 4 filtros (2 excitación, 2 emisión) | 12 filtros (6 excitación, 6 emisión) |
Fuente de iluminación |
|
|
|
Software del sistema | |||
Funciones y algoritmos automatizados |
| ||
Aplicaciones de análisis independientes | iBright Analysis Software: versión de escritorio (sistema operativo macOS™ o Windows™) y versión Connect (basada en la nube) iBright Analysis Software (Secure): (sistemas operativos MacOS™ o Windows™) para facilitar el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11 | ||
Envío, garantía y actualizaciones | |||
Dimensiones | (L x An x Al): 68 x 38 x 60 cm | ||
Peso | Aproximadamente 47 kg (105 lb) | Aproximadamente 50 kg (110 lb) | |
Garantía | 1 año desde la fecha de compra | 2 años desde la fecha de compra | |
Capacidad de actualización | No | Sí, a equipo de adquisición de imágenes FL1500 | No |
*La imagen de las membranas se debe obtener cuando estén húmedas usando el Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain Kit for Nitrocellulose Membranes o el Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain Kit for PVDF Membranes.
**Las aplicaciones ofrecen una visualización cualitativa del objeto o la confirmación de la presencia de señal. No se recomiendan para la cuantificación.
*** Smart Range HDR disponible solo en modo de transferencia quimioluminiscente.