Search Thermo Fisher Scientific
NanoDrop Eight 分光光度計與我們旗鑑的NanoDrop One/OneC Microvolume UV-Vis 超微量分光光度計具有相同的特點:
先進的智慧取樣
透過分析整個光譜的吸光度,Acclaro 軟體可識別汙染物並修正定量結果
快速取得結果
在開始量測後幾秒鐘內即會出現結果,自動空白及自動量測設定可以進一步簡化您的工作流程。
從 RNA 中分化 DNA
Acclaro 軟體使用全光譜資料從 RNA 中將 DNA 區分出來,並計算修正後的核酸濃度。
您可信賴的實驗室好夥伴
自 2001 年推出以來,NanoDrop 分光光度計已成為許多實驗室不可或缺的儀器,累積的科學引用文獻超過 55,000 筆。
此外,NanoDrop Eight 分光光度計為需要大量定量樣本的實驗室提供不可或缺的功能,包括受監管的環境。如需深入了解,請查看以下部分。
高處理量
在 20 秒內定量八個樣本,或在不到 6 分鐘內定量 96 孔培養盤(一次八個樣本)。
馬上開始
NanoDrop Eight 操作軟體隨附許多量測應用程式,包括最常用的 dsDNA、RNA、Protein A280 及 UV-Vis。
選配的安全軟體,以實現合規性
SciVault 軟體整合至 NanoDrop Eight 使用者介面中,符合 FDA 21 CFR Part 11 電子紀錄保存法規。
符合人體工學且雙手開弓進行移液
可移動的微量吸管手柄讓左手及右手使用者都能快速、舒適地分配樣本。
LIMS 相容性
業界領先的實驗室資訊管理系統(LIMS)軟體,可輕鬆擷取匯出資料格式。
NanoDrop Eight 臺座陣列與儀器正面垂直對齊,為使用者創造自然的移液動作。磁性微量吸管手柄可從一側移至另一側,讓左手及右手使用者都能快速、舒適地分配樣本。
選配的 SciVault 軟體讓受監管的實驗室能夠使用 NanoDrop Eight 分光光度計來量化生物分子。該軟體提供合規套件,可協助符合美國食品藥物管理局 Title 21 CFR Part 11 法規中的電子紀錄要求。
SciVault 軟體整合至 NanoDrop Eight 軟體使用者介面中,並控制使用者帳戶存取、數位簽章與稽核日誌。可安裝在中央電腦上,以控制不同實驗室多台儀器之間的權限並檢視稽核紀錄。
另亦提供安裝驗證及操作驗證(IQ/OQ)文件與服務,確認您的儀器按照製造商規格運作。
選配的 SciVault 軟體管理受監管實驗室的電子紀錄保存。(左上)該軟體會擷取所有資料建立及修改事件,允許使用者檢視稽核日誌並建立與簽署報告。(右下)管理員可為使用者群組及個別使用者指派適當的權限。
實驗室資訊管理系統(LIMS)是一種越來越受歡迎的方式,用來管理不同平台上多台儀器產生的資料。NanoDrop Eight 軟體以業界領先之 LIMS 軟體(包括 Thermo Scientific SampleManager LIMS 軟體 及 LabWare LIMS®)可輕鬆擷取的格式匯出資料。
您可以靈活地將吸光度資料、報表資料或兩者納入資料檔案中,並以通用資料格式輸出,例如逗號(.csv)或製表符分隔值(.tsv)。還可以設置自動匯出的資料目錄,然後讓 LIMS 軟體掃描該資料夾以擷取 NanoDrop Eight 儀器資料進行歸檔。
自 2021 年 9 月起,NanoDrop Eight 儀器取代了 Thermo Scientific UV-Vis 產品系列中的 NanoDrop 8000 分光光度計。如下表所示,新儀器搭載先進的軟體,新增智慧型分析,為您的實驗室進行 DNA、RNA、蛋白質等量化及詳估,一次可處理八個樣本。
NanoDrop Eight 與 NanoDrop 8000 分光光度計之間的主要比較
特點 | NanoDrop Eight 分光光度計 | NanoDrop 8000 分光光度計 |
偵測限值 | 高達 10,000 ng/µL dsDNA | 高達 3,750 ng/µL dsDNA |
汙染物鑑定 | 內建 Acclaro 軟體演算法 | 無 |
資料完整性 | 選配的 SciVault 軟體實現 21 CFR Part 11 合規 | 無 |
量測速度 | 8 個樣本不到 20 秒 | 8 個樣本 20 秒 |
波長範圍 | 190–850 nm | 220–750 nm |
支援 LIMS | 是 | 否 |
我們承諾在 2028 年 9 月 23 日之前為全球 NanoDrop 8000 儀器提供服務,包括軟體更新、零件及服務。有關服務或支援的問題,請聯絡nanodrop@thermofisher.com或您當地的NanoDrop儀器經銷商。
屬性 | 說明 |
樣本量 | 1-2 µL |
偵測限值 | 2.0–10,000 ng/µL dsDNA,0.03 - 145 mg/mL IgG |
吸光度準確度 | 3%,0.97 A、302 nm、23 ± 2C° 時 |
吸光度範圍 | 0.04–200 Abs(相當於 10 mm) |
波長準確度 | ± 1 nm |
證認/合規 | UL/CSA 及 CE |
偵測器類型 | 2048 像素 CMOS 線性影像感測器 |
尺寸(L x W x H) | 24 cm x 33 cm x 17 cm(9.4 in x 13 in x 6.7 in) |
光源 | 氙氣閃光燈 |
波長範圍 | 190–850 nm |
量測速度 | 8 個樣本不到 20 秒 |
路徑長度 | 1.0 mm、0.2 mm、0.1 mm自動調整 |
功耗 | 待機時3W,工作情況下為15W |
光譜解析度 | ≤1.8 nm(在 Hg 254 nm 時的 FWHM) |
保固 | 1 年 |
重量 | 3.7 kg(8.2 lb) |
電壓 | 100/240 V |
如需關於 NanoDrop Eight 分光光度計配件的資訊,請參見配件 分頁。