Search Thermo Fisher Scientific
A tecnologia de intertravamento ClipTip garante uma vedação completa em cada canal com força mínima de ejeção e encaixe da ponteira.
Formatos disponíveis:
A ejeção eletrônica da ponteira, a ação de pipetagem com o dedo indicador e a tecnologia ClipTip™ tornam essas pipetas ideais para tarefas de pipetagem repetitivas.
Formatos disponíveis:
Essas pipetas eletrônicas com espaçamento de ponta ajustável entre as ponteiras permitem realizar transferências de amostras entre praticamente qualquer tubo, suporte, microplaca ou caixa de gel horizontal.
Formatos disponíveis:
As pipetas com um sistema de vedação por fricção dependem da força do usuário para que as ponteiras se encaixem na pipeta, o que varia de usuário para usuário.
A tecnologia de intertravamento ClipTip possui uma interface entre o encaixe da pipeta e as ponteiras que veda por meio de encaixe.
Ponteiras genéricas (a) e ponteiras ClipTip (b) após a dispensa em duas microplacas de 96 poços. As ponteiras ClipTip possuem vedação hermética em todos os canais e 68% menos variação no líquido dispensado em comparação com os sistemas tradicionais baseados em fricção. A força de encaixe da ponteira utilizada foi de 3,8 kg. Consulte a nossa nota de aplicação para obter mais detalhes.
Quando as ponteiras da pipeta ClipTip estão posicionadas, permanecem seladas sem a possibilidade de se soltarem. O sistema de pipetagem ClipTip permanece vedado até você remover as ponteiras, mesmo nas aplicações mais abrangentes, incluindo múltiplos toques da ponteira e ciclos de homogeneização.
Sim, essas ponteiras suportam pesos de 2 lb
O uso do Sistema de pipetagem Thermo Scientific ClipTip nessas quatro tarefas comuns pode ajudar a aumentar a sua confiança na pipetagem. O sistema de pipetagem trava as ponteiras firmemente no lugar para que elas não se soltem nem vazem, independentemente da pressão de aplicação.
Note: This tool is best viewed in Chrome, Firefox or Safari Browsers. Learn more ›
O My Pipette™ Creator é um aplicativo baseado na Web que permite a programação centralizada e eficiente e o compartilhamento de protocolos entre pipetas e colegas, e oferece protocolos pré-programados para baixar e compartilhar, para muitos dos seus kits de reagentes favoritos, acelerando a colaboração e a reprodutibilidade, tudo isso do conforto do seu computador. Saiba mais ›
As ponteiras ClipTip fornecem uma vedação segura para cada amostra com uma tecnologia de intertravamento exclusiva e inovadora que garante uma vedação completa em cada canal com força mínima de ejeção e encaixe da ponteira.
Esses suportes de ponteiras de pipeta estão disponíveis em 4 tamanhos: pequeno para uso com ponteiras de pipetas ClipTip 20 e 50, médio para uso com ponteiras de pipetas ClipTip 200 e 300, grande para uso com ponteiras de pipetas ClipTip 1000 e 1250 e suporte CT300 Ext para ponteiras de comprimento estendido ClipTip 300.
As pipetas F1-ClipTip oferecem agora um novo modelo de 0,1-2 µL e versões melhoradas dos modelos de 1-10 µL para um desempenho superior nas suas experiências, exigindo precisão e exatidão otimizadas.
Excelente para fluxos de trabalho de biologia molecular.
Facilidade na transferência de amostras. Use as pipetas Equalizadoras com Espaçamento Ajustável entre as Ponteiras E1-ClipTip em vez de pipetas manuais e transfira várias amostras entre diferentes formatos de materiais de laboratório de uma só vez. Basta uma pipeta e um movimento.
Economize 80% do seu tempo ao transferir amostras de tubos de microcentrífuga para placas de 96 poços.
Economize 30% do seu tempo, mantendo o mesmo layout de amostra, ao transferir amostras de placas de 96 a 384 poços.
Saiba mais sobre os benefícios das pipetas Equalizadoras com Espaçamento Ajustável entre as Ponteiras Baixe o Smart Note
O espaçamento ajustável entre as ponteiras permite que você defina a distância entre as ponteiras. Basta deslizar a escala para expandir e contrair conforme a configuração desejada. A janela exclusiva do equalizador vincula a escala de espaçamento da ponteira à aplicação específica.
Veja como a mesma pipeta muda de '384' para suportar uma microplaca de 384 para '48-mct' para suportar tubos de microcentrífuga ou uma microplaca de 48 poços com um simples interruptor.
Quando todos os elementos ergonômicos abaixo são combinados, a pipetagem torna-se uma experiência confortável, segura e agradável.
Resultados médios das medições de força do acessório da ponteira. As barras de erro mostram o desvio padrão.
As forças de encaixe das ponteiras das pipetas equalizadoras E1-ClipTip foram até 87% mais baixas em comparação com as outras pipetas com espaçamento ajustável entre as ponteiras testadas
As forças de ejeção das ponteiras das pipetas equalizadoras E1-ClipTip foram até 93% mais baixas em comparação com as outras pipetas com espaçamento ajustável entre as ponteiras testadas
Apresentando o sistema de pipetagem F1-ClipTip. Assista a este vídeo para saber como essa nova inovação mudará para sempre a forma como você faz pipetagem!
Receba acesso às nossas três notas de aplicação:
Nota de aplicação 1: Transforme a sua pipetagem diária
Nota de aplicação 2: Vedações seguras para todos os canais
Nota de aplicação 3: Reduza o risco de Lesão por Esforço Repetitivo (LER)