Search Thermo Fisher Scientific
A líder em tecnologia de pipetagem- Da primeira micropipeta de volume variável à primeira a oferecer uma interface de intertravamento Thermo Scientific™ ClipTip™, os sistemas de pipetagem manual da Thermo Scientific oferecem ergonomia, confiabilidade e qualidade incomparáveis para resultados consistentes e reproduzíveis.
Está começando a trabalhar em laboratório ou apenas procurando melhorar a sua técnica de pipetagem? Podemos ajudar!
Veja o nosso guia de Boas práticas de pipetagem laboratorial›
Formatos disponíveis:
Formatos disponíveis:
Formatos disponíveis:
Ideais para tarefas repetitivas, escolha entre nossos modelos de pipetas eletrônicas com ação de pipetagem com o dedo indicador e ejeção eletrônica da ponta. Uma excelente opção para pipetagem com microcentrífuga ou tubos de ensaio.
Aumente a confiabilidade e a reprodutibilidade com ponteiras fabricadas com precisão e projetadas para trabalhar em conjunto com a sua pipeta, como um sistema. As ponteiras de pipeta ClipTip e Finntip da Thermo Scientific estão disponíveis em vários volumes e configurações de embalagem.
Ver todas as Ponteiras de pipeta portáteis
As pipetas com um sistema de vedação por fricção dependem da força do usuário para que as ponteiras se encaixem na pipeta, o que varia de usuário para usuário.
Aumento nas forças de encaixe e ejeção da ponteira
Ponteiras frouxas que podem cair ou permitir vazamento de ar
Redução da confiança na capacidade de reprodução de resultados
Desgaste prematuro do cone da ponteira
A tecnologia de intertravamento ClipTip possui uma interface entre o encaixe da pipeta e as ponteiras que veda por meio de encaixe.
As pipetas manuais F1-ClipTip garantem que você tenha uma vedação completa em cada canal no momento do encaixe das ponteiras. Tanto para pipetas mono ou multicanais, você terá o volume esperado para agilizar a descoberta dos resultados.
A inovadora tecnologia Thermo Scientific™ ClipTip™ torna a pipetagem diária uma experiência totalmente nova.
Oferecendo anos de produtividade e ergonomia incomparáveis em milhares de laboratórios e aplicações.
O desempenho e a produtividade comprovados da ação de pipetagem com o dedo indicador, ejeção eletrônica da ponta e tecnologia de intertravamento Thermo Scientific ClipTip.
Projetadas, desenvolvidas e fabricadas para caber perfeitamente nas pipetas Thermo Scientific. O desempenho de uma pipeta está diretamente relacionado com a qualidade da ponteira da pipeta para obter os melhores resultados de manipulação de líquidos.