Ponteiras para pipetas para sistemas automatizados
Aumente a eficiência por meio de um desempenho preciso
Obtenha precisão com o nosso portfólio de mais de 300 ponteiras de automação Thermo Scientific™ projetadas para acomodar mais de 50 estações de trabalho de manipulação de líquidos. 
Nossas ponteiras passam por um controle de qualidade, garantindo a confiabilidade e a consistência essenciais para você executar aplicações de manipulação de líquidos. Saiba mais no nosso catálogo de produtos.
Baixe o folheto ›
Encontre as ponteiras para a sua estação de trabalho
Clique no nome da marca para encontrar as ponteiras disponíveis para o seu manipulador de líquidos.
TecanBeckmanPerkin Elmer/PackardQiagenCaliper/ZymarkAgilent
Tecan Freedom Evo
Tecan Te-MO
Tecan Aquarius
Tecan Genesis
Tecan MiniPrep
Tecan Cavro
Tecan GenMate
Beckman Biomek 1000
Beckman Biomek 2000
Beckman Biomek FX
Beckman Biomek NX
Beckman Multimek AP96
Beckman Biomek 3000
Beckman Multimek II
Perkin Elmer PlateTrak
Perkin Elmer MiniTrak
Perkin Elmer Evolution P-3
Perkin Elmer Janus
Perkin Elmer/Packard MultiPROBE II HT
Perkin Elmer/Packard MultiPROBE II HT EX
BioRobot 3000/8000/9600/9604
QIAGEN Rosy
QIAGEN Colibri
Caliper Zymark Rapid Plate 
Caliper Zymark Presto
Caliper Zymark SciClone
Caliper Zymark Allegro
Caliper Zymark Zephyr
Agilent VPrep 
Agilent Bravo 
Visualizar as ponteiras
Tecan ›
Visualizar as ponteiras Beckman ›Visualizar as ponteiras Perkin Elmer/Packard ›Visualizar as ponteiras QIAGEN ›Visualizar as ponteiras Caliper/Zymark ›Visualizar as ponteiras Agilent ›
Qualidade com a qual se pode contar
Nossas ponteiras são submetidas a um rigoroso processo de controle de qualidade para garantir a confiabilidade e a consistência essenciais para você executar aplicações de manipulação de líquidos.*
Visão geral da fabricação
Os procedimentos de teste podem incluir
1.
Inspeção das
matérias-primas
recebidas
  • Teste de condutividade para resina
  • Medição do fluxo de material fundido
  • Fazer peça de teste e medir as dimensões
2.
Primeiro
artigo
  • Integridade da vedação
  • % CV (Coeficiente de Variação)
  • Retilineidade/comprimento da ponteira
  • Diâmetro externo abaixo do rebaixo
  • Diâmetro interno do orifício
3.
Fabricação da
ponteira
4.
Controle de qualidade
em processo
  • Inspeção visual das amostras
  • Integridade da vedação
  • % CV (Coeficiente de Variação) 
  • Retilineidade da ponteira
5.
Montagem de
produtos acabados
6.
Controle de qualidade de
produtos acabados
  • Integridade da vedação
  • % CV (Coeficiente de Variação)
7.
Disponível
para venda
*Os produtos de ponteiras de automação passam por um processo de controle de qualidade que inclui alguns ou todos os testes mencionados acima. Alguns produtos passam por testes adicionais não listados aqui.