Search Thermo Fisher Scientific
A medição exata e precisa de líquidos é fundamental para o sucesso da sua pesquisa, e a escolha da ponteira certa para a sua pipeta irá melhorar o desempenho e os seus resultados.
Nós facilitamos a localização e a seleção das ponteiras de pipetas necessárias para oferecer consistência e confiabilidade durante a pipetagem, quer você tenha um sistema de pipetagem Thermo Scientific Finnpipette ou ClipTip ou esteja procurando uma ponteira de pipeta universal, para qualquer pipeta que esteja usando.
A Thermo Fisher Scientific vem fornecendo soluções inovadoras de manipulação de líquidos para laboratórios como o seu há décadas. Conte com a nossa experiência e inovação para todas as suas necessidades de pipetagem.
ART Universal | Finntip | Finntip Flex | ClipTip | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Forças menores de encaixe e ejeção | ![]() | ![]() | ||
A ponteira do sistema oferece desempenho excelente com a pipeta associada | ![]() | ![]() | ![]() | |
Encaixe universal para a maioria das marcas de pipetas | ![]() | |||
Barreira autovedante para 100% de prevenção contra contaminação | ![]() | |||
Identificação de volume codificada por cores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opções de embalagens ecológicas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Disponível no formato 384 | ![]() | ![]() |
ART Universal | Finntip | Finntip Flex | ClipTip | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Finnpipette F1 e Finnpipette F2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Finnpipette Novus | ![]() | ![]() | ![]() | |
F1-ClipTip | ![]() | |||
E1-ClipTip | ![]() | |||
Pipetas Gilson™ | ![]() | |||
Pipetas Eppendorf™ | ![]() | |||
Pipetas Rainin™ Classic* | ![]() | |||
Outras marcas de pipetas | ![]() | |||
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
*Para as pipetas LTS da Rainin™, consulte Ponteiras SoftFit-L
Um guia abrangente de Boas práticas de pipetagem laboratorial (GLP) para ajudar você a obter melhores resultados, fornecendo dicas sobre como aprimorar suas habilidades.
A ponteira SoftFit-L foi projetada para apresentar excelente desempenho com as pipetas LTS da Rainin™. As ponteiras SoftFit-L oferecem a precisão que você espera e mantêm os benefícios ergonômicos da pipeta com um colar de parada positiva que reduz as forças de ejeção e encaixe da ponteira.