Search Thermo Fisher Scientific
Escolha entre uma variedade de enzimas e reagentes de PCR para suas aplicações, com a flexibilidade necessária para realizar suas experiências. Com as enzimas de PCR que você conhece e confia, tais como Applied Biosystems AmpliTaq e AmpliTaq Gold da Applied Biosystems , Invitrogen Platinum II Taq e Platinum SuperFi II DNA polimerases, temos o que é preciso para um PCR bem-sucedido.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase | AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase | |
---|---|---|
Tecnologia Hot-Start | Anticorpo | Química |
Tempo de ativação da enzima | 2 min | 10 min |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim | Não |
Velocidade de síntese de DNA | 15 seg/kb | 60 seg/kb |
Etapa de extensão flexível* | Sim | Não |
Tolerância do inibidor | Sim | Não |
Tempo de amplificação | Até 5 kb | Até 5 kb |
Formato rico em GC | Sim | Sim |
Enzima Stand-alone | Incolor† | Incolor |
Formato do Master Mix | Incolor Verde** | Incolor |
* A etapa de extensão pode ser estendida até 60 s/kb sem o efeito da especificidade. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos † Tampão verde disponível como item separado para uso com enzima stand-alone |
Nota: A original Platinum Taq DNA Polymerase está disponível nos formatos stand alone, stand alone com corantes de gel, mMaster Mix e master mix com corantes de gel.
A compração com a mais nova Platinum II Taq DNA Polymerase pode ser encontrada aqui.
Platinum SuperFi II DNA Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity | |
---|---|---|
Fidelity x Enzima Taq | >300x | 6x |
Hot Start para uma especificidade | Sim | Sim |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim | Não |
Tempo de amplificação | Até 20 kb* | Até 20 kb |
Alcance dos amplicons | Sem amplificação | 3" A/sem corte |
Amplificação rica em GC | Sim | Não |
Enzima Stand-alone | Incolor | Incolor |
Formato de Master Mix | Incolor Verde** | Incolor |
* A amplificação de fragmentos de >kb é possível (até 40 kb), mas pode exigir otimização adicional das condições de reação e do desenho do primer. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
Platinum SuperFi II DNA polimerase | |
---|---|
Tempo de amplificação | Até 20 kb* |
Fidelity x polimerase | >300x |
Hot Start para uma especificidade | Sim |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim |
Amplificação rica em GC | Sim |
Velocidade de síntese de DNA | 15 a 30 seg/Kb |
Enzima Stand-alone | Incolor |
Formato de Master Mix | Incolor Verde** |
* A amplificação de fragmentos de >kb é possível (até 40 kb), mas pode exigir otimização adicional das condições de reação e do desenho do primer. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
Platinum SuperFi II DNA polimerase | Platinum Multiplex Mistura mestre de PCR | |
---|---|---|
N° de amplicons em uma única reação | Até 15-plex | Até 20-plex |
Tempo de amplificação | Até 2,5 kb | Até 2,5 kb |
Hot Start para especificidade aprimorada | Sim | Sim |
Fidelity x Enzima Taq | >300x | 1x |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim | Não |
Amplificação rica em GC | Sim | Não |
Enzima Stand-alone | Incolor | |
Formato de Master Mix | Incolor Verde* | Incolor |
** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
Platinum SuperFi II DNA polimerase | Platinum II Taq DNA polimerase | |
---|---|---|
Fidelity x enzima Taq | >300x | 1x |
Hot Start para especificidade aprimorada | Sim | Sim |
Amplificação eficiente de sequências com >65% de GC | Sim | Sim |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim | Sim |
Velocidade | 15 a 30 seg/Kb | 15 seg/kb |
Tempo de amplificação | Até 20 kb | Até 5 kb |
Alcance dos amplicons | Sem amplificação | 3′ A |
Enzima Stand-alone | Incolor | Incolor |
Formato de Master Mix | Incolor Verde* | Incolor Verde* |
** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
Platinum Direct PCR Universal Master Mix | |
---|---|
Funciona em amostras de várias origens | Sim |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim |
Hot Start para especificidade da amostra | Sim |
Fidelity x Enzima Taq | 1x |
Amplificação rica em GC | Sim |
Tempo de amplificação | Até 8 kb* |
Velocidade | 20 seg/Kb |
Enzima Stand-alone | n/d |
Formato de Master Mix | Verde** |
* Usando o protocolo de lise. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos. |
Platinum II Taq DNA polimerase | Taq Platinum II DNA polimerase, DNA-livre | Platinum SuperFi II DNA polimerase | |
---|---|---|---|
Cópia de gDNA bacteriano por 50 μL na reação | ≤1 cópia | ≤0,01 cópia | ≤1 cópia |
Cópia de gDNA humano por 50 μL na reação | ≤0,2 cópia | ≤0,001 cópia | ≤0,3 cópia |
Velocidade de síntese de DNA | 15 seg/Kb | 60 seg/kb | 15 a 30 seg/Kb |
Tolerância do inibidor | Sim | Não | Sim |
Tempo de amplificação | Até 5 kb | Até 5 kb | Até 20 kb |
Fidelity x Enzima Taq | 1x | 1x | >300x |
Amplificação rica em GC | Sim | Não | Sim |
Hot Start para especificidade aprimorada | Sim | Sim | Sim |
Anelamento de primer universal | Sim | Não | Sim |
Enzima Stand-alone | Incolor | Incolor | Incolor |
Formato de Master Mix | Incolor Verde* | Incolor Verde* | |
** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
DreamTaq DNA polimerase | Taq DNA Polimerase da Invitrogen | AmpliTaq DNA polimerase | |
---|---|---|---|
Hot-Start Modificação | Não | Não | Não |
Tempo de amplificação | Até 6 kb | Até 5 kb | Até 5 kb |
Atividade de exonuclease de 5´→ 3´ | Sim | Sim | Sim |
Alcance dos amplicons | 3′ A | 3′ A | 3′ A |
Incorporação de dUTP | Não | Sim | Sim |
Velocidade de síntese de DNA | 1 min/kb | 1 min/kb | 1 min/kb |
Formato com a primeira enzima* | Disponível | ||
Formato para quantidade baixa de DNA bacteriano | Disponível | ||
Enzima Stand-alone | Incolor Verde** | Incolor | Incolor |
Formatos de Master Mix/Super Mix | Incolor Verde** | Incolor | |
* Purificado do hospedeiro Thermus aquaticus, não expresso em um sistema bacteriano. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase | AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase | |
---|---|---|
Tecnologia Hot-Start | Anticorpo | Química |
Tempo de ativação da enzima | 2 min | 10 min |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim | Não |
Velocidade de síntese de DNA | 15 seg/kb | 60 seg/kb |
Etapa de extensão flexível* | Sim | Não |
Tolerância do inibidor | Sim | Não |
Tempo de amplificação | Até 5 kb | Até 5 kb |
Formato rico em GC | Sim | Sim |
Enzima Stand-alone | Incolor† | Incolor |
Formato do Master Mix | Incolor Verde** | Incolor |
* A etapa de extensão pode ser estendida até 60 s/kb sem o efeito da especificidade. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos † Tampão verde disponível como item separado para uso com enzima stand-alone |
Nota: A original Platinum Taq DNA Polymerase está disponível nos formatos stand alone, stand alone com corantes de gel, mMaster Mix e master mix com corantes de gel.
A compração com a mais nova Platinum II Taq DNA Polymerase pode ser encontrada aqui.
Platinum SuperFi II DNA Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity | |
---|---|---|
Fidelity x Enzima Taq | >300x | 6x |
Hot Start para uma especificidade | Sim | Sim |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim | Não |
Tempo de amplificação | Até 20 kb* | Até 20 kb |
Alcance dos amplicons | Sem amplificação | 3" A/sem corte |
Amplificação rica em GC | Sim | Não |
Enzima Stand-alone | Incolor | Incolor |
Formato de Master Mix | Incolor Verde** | Incolor |
* A amplificação de fragmentos de >kb é possível (até 40 kb), mas pode exigir otimização adicional das condições de reação e do desenho do primer. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
Platinum SuperFi II DNA polimerase | |
---|---|
Tempo de amplificação | Até 20 kb* |
Fidelity x polimerase | >300x |
Hot Start para uma especificidade | Sim |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim |
Amplificação rica em GC | Sim |
Velocidade de síntese de DNA | 15 a 30 seg/Kb |
Enzima Stand-alone | Incolor |
Formato de Master Mix | Incolor Verde** |
* A amplificação de fragmentos de >kb é possível (até 40 kb), mas pode exigir otimização adicional das condições de reação e do desenho do primer. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
Platinum SuperFi II DNA polimerase | Platinum Multiplex Mistura mestre de PCR | |
---|---|---|
N° de amplicons em uma única reação | Até 15-plex | Até 20-plex |
Tempo de amplificação | Até 2,5 kb | Até 2,5 kb |
Hot Start para especificidade aprimorada | Sim | Sim |
Fidelity x Enzima Taq | >300x | 1x |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim | Não |
Amplificação rica em GC | Sim | Não |
Enzima Stand-alone | Incolor | |
Formato de Master Mix | Incolor Verde* | Incolor |
** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
Platinum SuperFi II DNA polimerase | Platinum II Taq DNA polimerase | |
---|---|---|
Fidelity x enzima Taq | >300x | 1x |
Hot Start para especificidade aprimorada | Sim | Sim |
Amplificação eficiente de sequências com >65% de GC | Sim | Sim |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim | Sim |
Velocidade | 15 a 30 seg/Kb | 15 seg/kb |
Tempo de amplificação | Até 20 kb | Até 5 kb |
Alcance dos amplicons | Sem amplificação | 3′ A |
Enzima Stand-alone | Incolor | Incolor |
Formato de Master Mix | Incolor Verde* | Incolor Verde* |
** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
Platinum Direct PCR Universal Master Mix | |
---|---|
Funciona em amostras de várias origens | Sim |
Temperatura universal de anelamento de 60°C | Sim |
Hot Start para especificidade da amostra | Sim |
Fidelity x Enzima Taq | 1x |
Amplificação rica em GC | Sim |
Tempo de amplificação | Até 8 kb* |
Velocidade | 20 seg/Kb |
Enzima Stand-alone | n/d |
Formato de Master Mix | Verde** |
* Usando o protocolo de lise. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos. |
Platinum II Taq DNA polimerase | Taq Platinum II DNA polimerase, DNA-livre | Platinum SuperFi II DNA polimerase | |
---|---|---|---|
Cópia de gDNA bacteriano por 50 μL na reação | ≤1 cópia | ≤0,01 cópia | ≤1 cópia |
Cópia de gDNA humano por 50 μL na reação | ≤0,2 cópia | ≤0,001 cópia | ≤0,3 cópia |
Velocidade de síntese de DNA | 15 seg/Kb | 60 seg/kb | 15 a 30 seg/Kb |
Tolerância do inibidor | Sim | Não | Sim |
Tempo de amplificação | Até 5 kb | Até 5 kb | Até 20 kb |
Fidelity x Enzima Taq | 1x | 1x | >300x |
Amplificação rica em GC | Sim | Não | Sim |
Hot Start para especificidade aprimorada | Sim | Sim | Sim |
Anelamento de primer universal | Sim | Não | Sim |
Enzima Stand-alone | Incolor | Incolor | Incolor |
Formato de Master Mix | Incolor Verde* | Incolor Verde* | |
** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
DreamTaq DNA polimerase | Taq DNA Polimerase da Invitrogen | AmpliTaq DNA polimerase | |
---|---|---|---|
Hot-Start Modificação | Não | Não | Não |
Tempo de amplificação | Até 6 kb | Até 5 kb | Até 5 kb |
Atividade de exonuclease de 5´→ 3´ | Sim | Sim | Sim |
Alcance dos amplicons | 3′ A | 3′ A | 3′ A |
Incorporação de dUTP | Não | Sim | Sim |
Velocidade de síntese de DNA | 1 min/kb | 1 min/kb | 1 min/kb |
Formato com a primeira enzima* | Disponível | ||
Formato para quantidade baixa de DNA bacteriano | Disponível | ||
Enzima Stand-alone | Incolor Verde** | Incolor | Incolor |
Formatos de Master Mix/Super Mix | Incolor Verde** | Incolor | |
* Purificado do hospedeiro Thermus aquaticus, não expresso em um sistema bacteriano. ** Contém corantes de gel de eletroforese e um reagente denso para aplicação direta de produtos de PCR no gel. |
A nova geração de DNA polimerases Platinum foi desenvolvida com tampões Platinum II, permitindo o Anelamento do primer a uma temperatura universal de 60 °C, para maior comodidade e simplicidade. Uma combinação de tampões inovadores, enzimas de alto desempenho e tecnologia de Hot-Start confiável oferece resultados de PCR , mesmo nas aplicações mais difíceis.
Polimerases de DNA Platinum - projetadas para especificidade, fidelidade e versatilidade excecionais