Search Thermo Fisher Scientific
Los accesorios para el funcionamiento continuo o el clasificador de células espectrales Bigfoot incluyen boquillas intercambiables, microesferas de CC y líquido de vaina. Elija entre una amplia selección de fluoróforos y colorantes funcionales para identificar, clasificar y analizar poblaciones de células. Añada una actualización del software Sasquatch para ser compatible con análisis avanzados de citometría de flujo espectral.
Con el clasificador de células espectrales Bigfoot, puede elegir entre puntas de boquillas cerámicas de 50, 70, 100, 120 y 150 µm con ajustes de presión ajustables. Un asistente de puntas de intercambio simplifica la configuración de las puntas de la boquilla.
Bigfoot QC Beads, almacenadas en su propio vial en el cargador multimuestras, son esenciales para el control de calidad diario del clasificador de células espectrales Bigfoot, mientras que el líquido aditivo de la vaina Bigfoot se utiliza para centrar la corriente hidrodinámica.
Thermo Fisher Scientific ofrece muchos reactivos adecuados para la citometría de flujo en varias familias de productos. Elija entre una amplia selección de fluoróforos conjugados con su marcador de elección o una gama de colorantes funcionales que iluminan la viabilidad, el contenido de ADN, la apoptosis, el ciclo celular, la proliferación, etc.
Nuestra línea de colorantes NovaFluor está diseñada específicamente para una mayor resolución en paneles de inmunofenotipado de altos parámetros, con espectros de emisión estrechos y una excitación láser cruzada mínima. Pueden disminuir la necesidad de compensación en experimentos convencionales y pueden reducir la complejidad del panel en experimentos de citometría de flujo espectral.
Fluoróforos disponibles seleccionados en función del uso, las ventajas y las aplicaciones previstas
Familia | Tipo | Ventaja | Fluoróforo Invitrogen |
---|---|---|---|
Colorantes orgánicos: pequeños, moléculas estables | Original | • Fluoresceína (FITC) es rentable | Fluoresceína (FITC) |
Colorantes Pacific | • Algunos de los tintes más débiles | Pacific Blue Pacific Orange | |
Colorantes Alexa Fluor | • Tintes fotoestables que se extienden por todo el espectro visible • Se utilizan en citometría de flujo y adquisición de imágenes • Denominado así por sus longitudes de onda de excitación | Alexa Fluor 405 Alexa Fluor 488 Alexa Fluor 532 Alexa Fluor 561 Alexa Fluor 647 Alexa Fluor 660 Alexa Fluor 700 | |
Colorantes orgánicos eFluor | • Diseñados para la detección en la citometría de flujo • Denominados así por su longitud de onda de emisión | eFluor 450 eFluor 506 eFluor 660 | |
Grandes, moléculas con base proteínica | Original | • Rentables • Algunos de los colorantes más brillantes disponibles | APC FC PerCP |
Colorantes Tandem | • Los colorantes ocupan diferentes canales de la molécula donante, y esto se puede utilizar para construir paneles más grandes | APC-cianina 5 APC-cianina 7 FC-cianina 5 (TRI-COLOR) FC-cianina 5,5 FC-cianina 7 FC-Texas Red PerCP-cianina 5,5 FC-Alexa Fluor 610 FC-Alexa Fluor 700 APC-Alexa Fluor 750 FC-eFluor 610 PerCP-eFluor 710 APC-eFluor 780 | |
Colorantes de polímeros: colorante reciente innovación | Colorantes Super Bright y sus tándems | • Excitados por el láser violeta de 405 nm • Excedente mínimo en otros canales • Añadir un tampón de tinción completo Super Bright (n.º cat. SB-4401-42) cuando se utilizan dos o más colorantes de polímero para reducir los niveles de fondo | Super Bright 436 Super Bright 600 Super Bright 645 Super Bright 702 Super Bright 780 |
• Excitados por láser ultravioleta de 355 nm | Brilliant Ultraviolet 737 Brilliant Ultraviolet 805 | ||
Quantum dots | • Emisión estrecha • Stokes Shift grandes | Qdot 605 Qdot 655 Qdot 705 Qdot 800 | |
Colorantes NovaFluor | Colorantes basados en nanoestructuras de ADN | • Firmas espectrales únicas • Brillo variable • Excitación de láser cruzada baja • Denominado así por el láser de excitación y el espectro de emisión | NovaFluor Blue 510 NovaFluor Blue 530 NovaFluor Blue 555 NovaFluor Blue 585 NovaFluor Blue 610-30S NovaFluor Blue 610-70S NovaFluor Blue 660-40S NovaFluor Blue 660-120S NovaFluor Yellow 570 NovaFluor Yellow 590 NovaFluor Yellow 610 NovaFluor Yellow 660 NovaFluor Yellow 690 NovaFluor Yellow 700 NovaFluor Yellow 730 NovaFluor Red 660 NovaFluor Red 685 NovaFluor Red 700 NovaFluor Red 710 |
Para obtener información detallada sobre la selección de fluoróforos, ensayos y reactivos para citometría de flujo espectral, incluido un seminario web destacado, una guía de selección de reactivos y una matriz de difusión interactiva para los láseres seleccionados, consulte nuestro artículo sobre ensayos y reactivos de citometría de flujo espectral.
El software Sasquatch (SQS) viene de serie con todos los citómetros de células espectrales Bigfoot.
Además, la clasificación y análisis espectral para SQS es una actualización de software opcional para la citometría de flujo espectral. El módulo proporciona la función de clasificación espectral con hasta 55 detectores de fluorescencia para una resolución de 30 o más colores. El software es compatible con el análisis de agrupaciones de alto contenido de incrustación de vecinos estocásticos distribuidos en t (t-SNE) para una visualización avanzada de datos de alta dimensión.
Brilliant Ultra Violet™ es una marca comercial o marca registrada de Becton, Dickinson and Company o sus filiales, y se utiliza con licencia.
No se puede revender. Los colorantes de polímero Super Bright se venden con licencia de Becton, Dickinson and Company.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.