Datos del rendimiento y la aplicación para el clasificador de células espectrales Bigfoot
Los datos de rendimiento muestran que el clasificador de células espectrales Bigfoot resuelve las señales fluorescentes de forma precisa y exacta. Los datos de aplicación muestran el nivel de resolución de sincronización y pureza de clasificación necesarios para los estudios de inmunofenotipado y expresión de marcadores.
Para obtener datos de aplicación adicionales, descargue las notas de aplicación que figuran en esta sección y en la página Recursos.
Resolución de microesferas de 8 picos
Las microesferas de 8 picos Spherotech™ que se ejecutan en canales clave en el clasificador de células espectrales Bigfoot muestran picos estrechos y bien definidos.
Resolución de microesferas de 8 picos en canales clave.
Panel de inmunofenotipado profundo de 23 colores con expresión Siglec
Se ha observado en estudios recientes que diferentes miembros de la familia de receptores de lectinas de tipo inmunoglobulina que se unen al ácido siálico (Siglec) se expresan mediante diferentes leucocitos en diversas etapas de desarrollo y activación. Las interacciones entre el ácido siálico y las Siglec son inmunosupresoras y ayudan a las células inmunitarias a distinguir entre sí mismas y las distintas, ya que los microrganismos patógenos a menudo carecen de ácidos siálicos.
En este experimento, los investigadores del Instituto de Investigación Scripps utilizaron un clasificador de células espectrales de Bigfoot con 5 láseres para explorar de qué modo los receptores de Siglec se expresan mediante diferentes subconjuntos de leucocitos aislados de células esplénicas murinas. Los subconjuntos de leucocitos principales se clasificaron en función de esas asociaciones.
Utilizando las herramientas de diseño de paneles del software Sasquatch, como el gráfico de firmas espectrales y el cálculo de complejidad, los investigadores diseñaron un panel espectral de 23 colores con 15 colores para inmunofenotipado, siete para marcadores de Siglec y uno para discriminación entre células vivas y muertas. El análisis espectral ofreció opciones adicionales de fluoróforos que no hubieran sido posibles mediante la compensación convencional, como la combinación de FITC y Alexa Fluor 532 en el mismo panel. Todos los reactivos estaban disponibles para la venta de una amplia gama de fabricantes.
Panel de 23 colores que explora la expresión de las Siglec de subconjuntos leucocitarios
Láser
Antígeno
Etiqueta
Fabricante
N.º cat.
Clon
349
Siglec-F
BUV395
BD Biosciences
740280
E50-2440
349
Tinción de células muertas azul fijables LIVE/DEAD
Thermo Fisher Scientific
L23105
N/A
349
CD8a
BUV496
BD Biosciences
750024
53-6,7
349
CD62L
BUV563
BD Biosciences
741230
Mel-14
349
Siglec-E
BUV615
BD Biosciences
752326
750620
349
Siglec-H
BUV661
BD Biosciences
749806
440c
349
CD44
BUV737
BD Biosciences
612799
Im7
405
F4/80
BV421
BD Biosciences
565411
T45-2342
405
CD11b
BV570
BioLegend
101233
M1/70
405
CD80
Super Bright 600
Thermo Fisher Scientific
63-0801-82
16-10A1
405
Siglec-G
BV650
BD Biosciences
745364
SH1
405
I-A/I-E
BV711
BioLegend
107643
M5/114.15.2
405
CD25
BV785
BioLegend
102051
PC61
488
Siglec-1
Fluoresceína (FITC)
Bio-Rad
MCA947F
MOMA-1
488
CD11c
Alexa Fluor 532
Thermo Fisher Scientific
58-0114-82
N418
488
Ly6C
PerCP-Cy5.5
Thermo Fisher Scientific
45-5932-82
HK1.4
561
Siglec-2
FC
BioLegend
126111
OX-97
561
CD4
FC-Texas Red
Thermo Fisher Scientific
MCD0417
RM4-5
561
NK1.1
FC-Cy5
BioLegend
108716
PK136
561
Siglec-3
FC-Cy7
Thermo Fisher Scientific
25-0331-82
9A11-CD33
561
CD3e
FC-Cy5.5
Thermo Fisher Scientific
35-0031-82
145-2C11
640
CD19
APC
Thermo Fisher Scientific
17-0193-82
eBio1D3 (1D3)
640
Ly6G
APC-eFluor 780
Thermo Fisher Scientific
47-9668-82
1A8-Ly6g
La figura muestra ejemplos de estrategia y análisis de sincronización (descritos completamente en nuestro documento técnico). A la izquierda, se identificaron monocitos y macrófagos mediante las expresiones CD11b, F4/80 y Ly6c. A la derecha, se utilizó Siglec-F en combinación con CD11c y Ly6G para identificar células dendríticas (CD11c+siglec-F-), eosinófilos (CD11c-siglec-F+) y neutrófilos (CD11c-siglec-F-Ly6G+). La expresión de Siglec se correspondió con patrones esperados de experimentos previos.
Diagramas de puntos para poblaciones leucocitarias de macrófagos, células dendríticas, granulocitos
Identificación de tipos de células mieloides.
(A) La población de singletes del FSC se analizó con CD11b BV570 frente a CD11c Alexa Fluor 532 para determinar la población de CD11b⁺. (B) La población de CD11b⁺ se analizó con F4/80 BV421 frente a SSC para identificar monocitos y macrófagos. (C) La población CD11b⁺ se analizó con Ly6C PerCP-Cianina 5.5 frente a SSC para identificar monocitos. (D) La población CD11b⁺ se analizó más a fondo con CD11c Alexa Fluor 532 frente a Siglec-F BUV395 para identificar células dendríticas y eosinófilos. (E) La región de doble negativo CD11c, Siglec-F se analizó con Siglec-F BUV395 frente a Ly6G APC-eFluor 780 para identificar y clasificar neutrófilos. Mientras que las células dendríticas y los neutrófilos se clasificaron correctamente, los recuentos totales fueron extremadamente bajos.
Al utilizar las regiones de sincronización, los investigadores clasificaron seis poblaciones: linfocitos T CD4 y CD8, linfocitos B, linfocitos NK, células dendríticas y neutrófilos. Para verificarlo, hicieron comprobaciones de clasificación de los tubos de recogida en un analizador espectral de 5 láseres independiente fabricado por un competidor. La figura muestra que las cuatro poblaciones principales alcanzaron una pureza del 96 % o superior. Las células dendríticas y los neutrófilos también se clasificaron correctamente, pero no se pudieron mostrar debido a poblaciones de células pequeñas o problemas de viabilidad no relacionados con la clasificación.
Reanálisis de tubos de recogida.
Después de la clasificación, los tubos de recogida se volvieron a analizar para obtener su pureza mediante un analizador espectral de una instalación independiente y se importaron los datos en el software FlowJo para su visualización. (A) La región CD4 mostró una pureza del 99,3 % para el tubo de recogida de CD4+ PE-Texas Red. (B) La región CD8a mostró una pureza del 98,7 % para el tubo de recogida CD8a+ BUV496. (C) La región CD19 mostró una pureza del 96,9 % para el tubo de recogida CD19+ APC. (D) La región NK1.1 mostró una pureza del 98,7 % para el tubo de recogida NK1.1+ FC-Cy5.
Panel de inmunofenotipado de PBMC de 15 colores
Este experimento muestra el inmunofenotipado de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) en un clasificador de células espectrales Bigfoot con 5 láseres. Hemos diseñado un panel espectral de 15 colores para diferenciar y clasificar los principales tipos de células sanguíneas y mostrar la expresión de marcadores clave.
La figura muestra ejemplos de estrategia y análisis de sincronización (descritos completamente en nuestro documento técnico). El panel A muestra la selección de clasificación de los linfocitos T reguladores raros (Tregs), mientras que los paneles B y C muestran patrones de perfiles de expresión de CD45RA, CD45RO y TCRγδ.
Subtipos de linfocitos T y expresión de marcador.
(A) Los linfocitos T auxiliares CD4 fueron analizados para la expresión CD25 y CD127 para clasificar los Tregs raros (CD25+CD127-). (B) En los linfocitos T auxiliares CD4 seleccionados se analizaron los perfiles indiferenciados (CD45RA+) y la expresión de linfocitos T de memoria (CD45RO+). (C) Los linfocitos T CD3 seleccionados se analizaron en busca de perfiles de expresión TCRγδ.
Utilizando las regiones de clasificación seleccionadas como la selección Treg anterior, se clasificaron seis poblaciones: Linfocitos T CD8+ y citotóxicos, linfocitos B, linfocitos NK, monocitos y Tregs. Para la verificación posterior a la clasificación, cada tubo de recogida se volvió a analizar para calibrar su pureza. El análisis de las poblaciones de clasificación (cuatro de las cuales se muestran en la figura) mostró que la capacidad de desmezclado espectral del clasificador de células espectrales Bigfoot produjo resultados con una alta eficiencia y más del 98 % de pureza. Este rendimiento en la clasificación es equivalente a los clasificadores que utilizan la compensación tradicional, lo que permite a los usuarios realizar una transición sin problemas entre los dos métodos a medida que aumenta la complejidad experimental.
Reanálisis de tubos de recogida.
Después de la clasificación, se volvieron a analizar los tubos de recogida para determinar la pureza, y se mostraron poblaciones bien definidas de (A) linfocitos T CD8 (CD8strong), (B) monocitos (CD14+), (C) linfocitos B (CD19+CD20+) y (D) linfocitos T citotóxicos (CD8dimCD56+).
Diferenciación de células sanguíneas mediante dispersión de luz
Aunque la polarización es una propiedad de la luz láser que se suele ignorar en la citometría de flujo, puede ser útil para diferenciar determinados tipos de células. Por ejemplo, los granulocitos de eosinófilos en sangre humana muestran niveles relativamente más altos de luz láser despolarizada en un detector de dispersión lateral (SSC) debido a sus propiedades birrefringentes. El análisis de la polarización también ha sido útil en el diagnóstico de la malaria y en los estudios de fitoplancton marino.
Todos los modelos del clasificador de células Bigfoot incluyen detectores adicionales FSC (dispersión frontal) y SSC para la detección de luz despolarizada. La figura muestra el uso del detector despolarizado SSC para identificar eosinófilos en sangre completa humana lisada. Esta diferenciación no requiere tinción, de modo que no se alteran las células y se ahorra dinero en fluoróforos. Al añadir una tinción para CD16, también se pueden identificar otras poblaciones celulares.
Análisis de las poblaciones de células sanguíneas mediante dispersión de luz y CD16.
Se adquirió sangre completa humana lisada normal y se analizó con un clasificador de células espectrales Bigfoot. (A) El gráfico de puntos polares SSC x SSC muestra eosinófilos, con una SSC despolarizada más alta, en rojo. (B) El gráfico de contorno FSC x SSC muestra eosinófilos con alta señal de FSC y SSC debido a su mayor tamaño en comparación con otras células. (C) Una muestra sin teñir muestra la autofluorescencia de los eosinófilos en el canal BV510. (D) El gráfico de puntos de las células teñidas CD16 BV510 muestra eosinófilos CD16 negativos y destaca otras poblaciones celulares basadas en la expresión de CD16.
No se puede revender. Los colorantes de polímero Super Bright se venden con licencia de Becton, Dickinson and Company.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.