Las proteínas recombinantes se encuentran a menudo entre las materias primas clave que se emplean en la fabricación clínica de productos bioterapéuticos, por lo que una sólida continuidad de la cadena de suministro y una capacidad de ampliación son factores importantes que hay que tener en cuenta al elegir una citoquina GMP u otro proveedor de proteínas GMP.
Thermo Fisher Scientific ofrece proteínas GMP que pueden ayudarle a escalar sin problemas su proceso de producción celular al mismo tiempo que cumple todos los requisitos clínicos. Las citocinas Gibco PeproGMP se han diseñado y fabricado para apoyar la fabricación integral de tratamientos celulares y otros productos bioterapéuticos.
Proteínas recombinantes PeproGMP disponibles
Todas las proteínas GMP PeproTech se fabrican en E. coli con medios definidos, enzimas y productos químicos que no tienen origen animal ni humano. Las proteínas recombinantes GMP están disponibles en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo cultivo y modificación de células madre, células inmunitarias y organoides.
Las citoquinas PeproGMP se han desarrollado y fabricado teniendo en cuenta la calidad, el escalado y el cumplimiento normativo.
Haga clic en cualquiera de los nombres de proteínas que aparecen a continuación para obtener más información sobre la citoquina PeproGMP o póngase en contacto con un especialista de PeproTech para analizar sus necesidades en cuanto a las proteínas GMP.
representación artística de células inmunitarias
Medios y reactivos Gibco Cell Therapy Systems (CTS) y para la fabricación de tratamientos celulares
Explore las soluciones de cultivo celular Gibco CTS
Capacidades de fabricación de proteínas GMP PeproTech
Instalaciones para la fabricación de proteínas recombinantes GMP
Thermo Fisher Scientific cuenta con una instalación especializada de más de 65 000 metros cuadrados para el desarrollo y la fabricación de proteínas recombinantes. Todas las proteínas recombinantes PeproTech se fabrican ya en estas instalaciones para ofrecer una alta calidad y uniformidad.
Características de las instalaciones de fabricación de proteínas PeproTech:
  • Salas estériles controladas y certificadas de acuerdo con ISO Clase 7 y Clase 8 para la fabricación de GMP
  • Laboratorios especializados sin componentes de origen animal
  • Fabricación centralizada para garantizar la uniformidad entre lotes
Tres instrumentos de fabricación de tratamientos celulares
Sistemas cerrados para el procesamiento celular de calidad terapéutica de Thermo Fisher Scientific
Consulte las soluciones de fabricación de tratamientos celulares
Estándares de calidad PeproGMP y cumplimiento normativo
Su sistema de calidad depende de los sistemas de gestión de calidad de sus proveedores de materias primas. Las proteínas GMP PeproTech están respaldadas por pruebas, documentación y asistencia normativa sólidas para ayudar a reducir el riesgo, la carga del sistema de calidad y la complicación que supone el cumplimiento normativo.
Pruebas de proteínas GMP
Se realizan amplias pruebas de control de calidad para verificar que las citocinas PeproGMP cumplen rigurosas normas de pureza, identidad, seguridad, actividad y uniformidad.
Identidad y pureza
Análisis de secuencias N-terminal de aminoácidos
Determinación del peso molecular por espectrometría de masas
Pureza mínima del 95 % mediante análisis de HPLC de fase reversa o SDS-PAGE con Western Blotting
Contenido de proteína
Espectroscopía de UV
SDS-PAGE con Western Blotting (si procede)
Seguridad
Prueba de ADN residual de E. coli
Esterilidad: procesos iniciales, medios y finales
Endotoxina < 0,1 UE/μg (o 0,01 ng/μg de proteína)
Micoplasma
Actividad biológica
Actividad específica determinada por el bioensayo in vitro específico del producto, con respecto al estándar de referencia y (cuando proceda) con respecto a las normas de la OMS
Documentación
Certificado de análisis
Certificado de origen
Hoja de datos de seguridad (SDS)
Certificaciones
La documentación y la trazabilidad son de vital importancia para garantizar la calidad de forma sólida. Cada compra de citocinas PeproGMP incluye el acceso al certificado de análisis, las hojas de datos de seguridad y los certificados de origen de los productos GMP.
En la información del COA figuran:
  • Instrucciones de reconstitución
  • Especificaciones:
    • Nivel de endotoxinas
    • Contenido de proteína
    • Validación de secuencia AA N-terminal
    • Esterilidad
    • Pureza
    • Actividad biológica
    • Validación de identidad de proteínas
    • Validación de pruebas de micoplasma
    • Prueba de contenido residual de E. coli
Calidad y rendimiento uniformes de citocinas GMP
La uniformidad en la potencia es importante para que mejore su capacidad de escalar fácilmente sus hallazgos sin necesidad de validación adicional debido a las diferencias significativas en el material de origen y para garantizar que sus procesos de fabricación también sigan siendo uniformes entre lotes. Las citoquinas PeproGMP se fabrican en las mismas instalaciones con la misma experiencia de fabricación de PeproTech RUO y proteínas sin componentes de origen animal, en conformidad con las directrices de fabricación más estrictas para productos de calidad GMP y en laboratorios especializados en GMP que cumplen con las normativas.
Uniformidad entre lotes
Las citocinas PeproGMP se someten a pruebas para comprobar la actividad biológica y la potencia en un ensayo de proliferación celular. Estas comparaciones entre lotes demuestran una potencia uniforme de citoquinas PeproGMP en los lotes de fabricación. 
Figura 1. Ensayo de proliferación celular que compara dos lotes de PeproGMP FGF-Basic y que demuestra que la potencia es uniforme en la estimulación del crecimiento de células 3T3. Datos representativos.
Figura 2. Ensayo de proliferación celular que compara dos lotes de PeproGMP IL-2 y que demuestra que la potencia es uniforme en la estimulación del crecimiento de células CTLL-2. Datos representativos.
Uniformidad entre grados
Los ensayos de proliferación celular y western blot demuestran uniformidad entre grados, autenticidad y pureza de todas las gamas de proteínas recombinantes PeproTech.
Resultados de Western blotting de tres lotes de PeproGMP FGF básicas
Figura 3. Ensayo Western blot que compara el peso molecular de la misma proteína FGF básica en los tres grados de proteínas recombinantes PeproTech. No se observa ninguna diferencia en el peso molecular entre los grados de proteína RUO, sin material de origen animal, y GMP, lo que indica que las proteínas son estructuralmente muy similares.
Figura 4. Ensayo de proliferación celular que demuestra la bioactividad de la proteína PeproTech FGF-Basica de tres grados diferentes (RUO, sin componentes de origen animal y GMP) que se fabricaron en laboratorios y lotes por separado. Los tres grados y lotes de proteínas recombinantes presentan una potencia muy similar para estimular el crecimiento celular.
Sistema de gestión de calidad Gibco PeproTech
Cuando vaya a desarrollar terapias y vacunas que salven vidas y cambien el mundo, elija un proveedor con rigurosos estándares de calidad. El QMS Gibco PeproTech contiene elementos importantes como:
  • Normas de cualificación de proveedores
  • Trazabilidad y seguimiento de las materias primas
  • Riguroso programa de formación de control de calidad para los empleados
  • Vigilancia ambiental
  • Programa de calibración y mantenimiento del equipo
  • Control de documentación y registros
  • Estudios de estabilidad del producto
  • Acuerdos superiores de calidad y suministro
Las proteínas recombinantes PeproTech GMP se fabrican para su uso como materiales auxiliares aplicando los principios pertinentes de las GMP y los requisitos de control de calidad del Capítulo <1043> Ancillary Materials for Cell, Gene, and Tissue-Engineered Products de la USP (Farmacopea de Estados Unidos).
Equipos especializados en garantizar la calidad de las proteínas recombinantes
Tras la compra de una citoquina PeproGMP, tendrá acceso a un equipo de asistencia especializado que le ayudará a medida que avanza desde la investigación hasta los ensayos clínicos y en la fabricación de productos. Nuestra experiencia en el cumplimiento normativo, las prácticas de garantía de calidad y el soporte técnico realmente proporcionan un nivel de servicio de primera clase.
¿Tiene preguntas sobre normativas o calidad de las citocinas PeproGMP?
Póngase en contacto con el servicio de asistencia normativa de proteínas recombinantes
Resources
Recombinant proteins learning center
Learn what recombinant proteins are, what they are used for, and what types are available
About PeproTech proteins
Learn about the PeproTech brand of recombinant proteins
Gibco cell culture basics
Learn about all aspects of cell culture
3D cell culture protocols
See which recombinant proteins are used to generate organoids
Western transfer protocols and recipes
Procedures and buffers for performing western blots
Cytokine and growth factor signaling pathways
Explore the role of proteins and cytokines in various signaling pathways
Support
Recombinant Proteins Support Center
Find Getting Started guides, protocols, troubleshooting, and other resources
Recombinant proteins FAQs
Search the database to find answers to your questions
Contact general support
Get technical or customer support for any recombinant protein; find SDS, CoA, and phone numbers based on a specific product
Contact GMP support
Get in touch with GMP technical and regulatory experts
Related Products
Intended use of the products mentioned on this page vary. For specific intended use statements please refer to the product label.
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments