Search Thermo Fisher Scientific
Nuestra gama de refrigeradores científicos y médicos Thermo Scientific ofrece un almacenamiento seguro y fiable de todos sus materiales clínicos y de laboratorio con características y capacidades que se han implantado a conciencia para satisfacer sus necesidades de aplicación específicas. Desde el uso diario y básico fiables del laboratorio hasta los exigentes requisitos de muestras biológicas esenciales y productos farmacéuticos, nuestros refrigeradores están configurados con precisión para conseguir el rendimiento que necesita y una fiabilidad inquebrantable.
Los refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific ofrecen un rendimiento fiable y cuantificable. Nuestros refrigeradores logran un rendimiento continuo excelente en métricas clave como las fluctuaciones de temperatura en la vitrina a lo largo del tiempo (variabilidad de picos), la diferencia de esas mediciones en toda la vitrina (uniformidad) y las variaciones de temperatura en ubicaciones específicas dentro de la vitrina (estabilidad). Nuestros refrigeradores se han sometido a pruebas mediante sensores en toda la vitrina en entornos de pruebas rigurosos y reales para garantizar un almacenamiento de muestras coherente, seguro y fiable.
Las frecuentes aperturas de puertas o las muestras que se introducen en un refrigerador crean una carga de calor considerable y la capacidad de enfriamiento para recuperarse rápidamente es fundamental para el rendimiento. La circulación de aire forzada por el ventilador, así como la gran capacidad de refrigeración en exceso, fomentan la uniformidad de la temperatura y una recuperación de la temperatura más rápida a partir de temperaturas que se encuentran fuera del intervalo. Esta capacidad es especialmente importante para laboratorios con una amplia carga de trabajo y que emplean muestras biológicas con una baja tolerancia a las fluctuaciones de temperatura.
Thermo Fisher Scientific se encuentra detrás de sus refrigeradores de laboratorio y ofrece garantías completas de hasta 10 años en nuestros compresores V-Drive. Nuestros refrigeradores se han fabricado para que duren.
Cada detalle de nuestros refrigeradores de laboratorio se tiene en cuenta y se diseña con los materiales de la más alta calidad para cumplir con nuestros exigentes estándares de rendimiento del almacenamiento en frío y durabilidad a largo plazo. Prueba de ello son el interior de acero laminado en frío, de alto grado y resistente a los arañazos, y el exterior con acabados de pintura en polvo y resina epoxi que resisten el desgaste físico y medioambiental. Los interiores con recubrimiento de polipropileno perfectos de una sola pieza o las opciones de galveneel ofrecen una mayor resistencia de la pared interior y facilitan la limpieza. Las juntas herméticas de celdas cerradas permiten que el sellado de la puerta sea seguro. Estos elementos, aparentemente menos importantes, aportan valor añadido a un refrigerador con un diseño excelente que es capaz de cumplir con creces las normas de calidad, seguridad y regulación de acuerdo con UL, CE, FDA, NFPA, AABB, NSF 456, DIN y OSHA, así como sus exigencias en cuanto a la durabilidad.
Los clientes de Thermo Scientific disfrutan de acceso a la red más grande de profesionales de servicios de equipos de laboratorio del mundo, con tiempos de respuesta rápidos, servicio y resolución de problemas en remoto y un historial de excelencia en el servicio durante 50 años. Gracias al cumplimiento fiable y a los programas de mantenimiento preventivo, no tendrá que preocuparse por su adquisición. Si alguna vez hay un problema con el refrigerador, le garantizamos que se resolverá rápidamente, con un tiempo de inactividad mínimo.
Nuestros refrigeradores se han diseñado para conseguir la sostenibilidad medioambiental sin tener que sacrificar el rendimiento. Abordamos la sostenibilidad centrándonos en la eficiencia energética, los avances en la tecnología de refrigeración y el uso de técnicas y materiales de fabricación respetuosos con el medio ambiente.
Los refrigeradores Thermo Scientific TSX se han sometido a los procesos de etiquetado del factor de impacto ambiental ACT, que se ha diseñado para atender la necesidad de científicos y especialistas en cuanto a la adquisición de información clara y verificada por terceros sobre el impacto medioambiental de los productos de laboratorio. Los criterios para conseguir el etiquetado ACT se han desarrollado con la aportación de especialistas del sector y partes interesadas externas. El proceso de etiquetado ACT implica la verificación por parte de terceros del impacto sostenible de un producto, su funcionamiento y su fin de vida útil.
Nuestros refrigeradores respetuosos con el medio ambiente Thermo Scientific cuentan con la certificación ENERGY STAR en cuanto a reducción de consumo de energía sin comprometer el rendimiento. Por ejemplo, con los sistemas de refrigeración y compresión avanzados, nuestros refrigeradores de alto rendimiento de tamaño completo consumen hasta 4,6 kW/h al día, lo que supone una reducción del 32 % en comparación con los refrigeradores de alto rendimiento convencionales. Además, la reducción de la producción de calor puede proporcionar un mayor ahorro energético al reducir la carga de climatización en su laboratorio o entorno clínico. Todos los productos de las series TSX y TSG cuentan con la certificación EPA ENERGY STAR ® en los Estados Unidos.
Los refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific serie TSX se han diseñado con características compatibles con los objetivos de sostenibilidad de la importante política de nuevas alternativas de U.S. Environmental Protection Agency’s Significant New Alternatives Policy (SNAP), del cumplimiento de F-Gas de la Unión Europea y otras normativas en todo el mundo. Entre estas características figuran el uso de refrigerantes naturales R290 ecológicos sin CFC y mezcla de HFC y aislamiento de espuma de uretano de alta densidad con un grosor de 2 pulgadas (5,1 cm) soplado en agua sin CFC. Puede estar seguro de que su congelador Thermo Scientific es la opción más ecológica sin dejar de obtener el mismo nivel elevado de rendimiento que espera.
El compresor de accionamiento variable (V-Drive), disponible en los refrigeradores de la serie TSX, ofrece un avance en el rendimiento y la eficiencia energética. A diferencia de los compresores estándar, que funcionan en un ciclo binario, de potencia completa o de desconexión, el innovador V-Drive funciona a velocidades variables según sea necesario para lograr una capacidad de refrigeración y una eficiencia energética óptimas. Junto con un control de sintonización automatizado, los compresores V-Drive ajustan la potencia de refrigeración para satisfacer con precisión las necesidades que requieren las condiciones de temperatura dentro y fuera de la unidad. El resultado es una mejor uniformidad de la temperatura, una mayor vida útil de la unidad y una eficiencia energética excepcional.
Los detalles aparentemente insignificantes pueden marcar una gran diferencia cuando se plantea con qué frecuencia y cuánto tiempo va a utilizar su refrigerador en entornos sanitarios y en el laboratorio. Con más de 70 años de experiencia en la fabricación de almacenamiento en frío y de colaboración con nuestros clientes, hemos implementado características de diseño e ingeniería que diferencian nuestros equipos y que suponen un gran valor añadido para sus instalaciones.
Las interfaces de usuario de uso, manejo y acceso fácil eliminan las especulaciones y evitan los contratiempos durante el funcionamiento. El sistema de controladores adaptativos emplea un sistema de control de temperatura preciso con varios sensores para que se cumplan las normas actuales y las que se van a implantar de forma inminentes de CDC, OMS, NSF y otras agencias a nivel mundial.
Los refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific serie TSX ofrecen un funcionamiento silencioso para proporcionar un entorno de trabajo tranquilo y cómodo. Estos modelos son hasta 10 veces más silenciosos que las generaciones anteriores de refrigeradores. La innovadora tecnología V-Drive limita la salida de sonido a un mínimo de 35 dBA, comparable a un refrigerador doméstico.
Nuestros refrigeradores se han diseñado teniendo en cuenta al usuario y las muestras. Los puertos de descarga de vacío permiten abrir las puertas más fácilmente mientras que las juntas magnéticas de las puertas proporcionan cierres seguros y las puertas de cierre automático con topes de 90° ayudan con cargas de inventario voluminosas. Nuestras asas de puerta reversibles y de longitud completa, diseñadas ergonómicamente, ofrecen un agarre de tacto suave. La colocación de estantes, bien concebida, aumenta la eficacia del usuario y disminuye la tensión física, al tiempo que elimina la necesidad de cargar las gradillas al nivel del suelo. La iluminación interior LED brillante ayuda a facilitar el acceso a las muestras y su identificación.
La seguridad de los valores nominales predefinidos en fábrica y que se accionan mediante una clave bloquea los valores de la temperatura y la alarma para minimizar los errores y evitar la manipulación. Los sistemas de alarma con advertencias acústicas y visuales integradas de exceso/defecto de temperatura, de puerta entreabierta o de fallo de alimentación alertan al personal cuando los niveles de temperatura se encuentran fuera del intervalo. Entre las características de ajuste de la alarma figuran la tono de aviso, el restablecimiento automático, el silencio de la alarma, las opciones de prueba de los botones pulsadores y los contactos de alarma en remoto para su tranquilidad. Los bloqueos de las puertas proporcionan un nivel de seguridad adicional a su almacenamiento de muestras valiosas.
Las soluciones de monitorización inalámbrica, incluidas en los modelos TSX y disponibles con todos nuestros productos de almacenamiento en frío, cumplen las exigencias de la cadena de frío y de seguridad de muestras a través de la red o la nube. Compruebe las lecturas de temperatura almacenadas en cualquier momento y en cualquier lugar con su teléfono inteligente, reciba las alarmas en remoto y gestione mejor no solo sus muestras, sino también sus equipos.
Las configuraciones, bien pensadas, que satisfacen las demandas del tipo de muestra y las aplicaciones con las que trabaja define nuestra amplia gama de refrigeradores de calidad científica y médica. Nuestros refrigeradores se ofrecen en tres líneas de productos generales que ofrecen características y gamas de tecnología acordes a las necesidades de su laboratorio.
Serie TSX | Serie TSG | Serie TSV |
Refrigeración de alto rendimiento para muestras de laboratorio cruciales sensibles a la temperatura con la seguridad más avanzada para las muestras, la eficiencia energética y la especificidad de las aplicaciones. | Refrigeración de precisión para entornos de gran actividad que necesitan almacenamiento de muestras críticas y semicríticas, parámetros de control de temperatura limitados y excelentes características de funcionamiento. | Refrigeración fiable, económica y sencilla de utilizar desde el primer momento para muestras no críticas y necesidades de laboratorio rutinarias. Gran rendimiento con unos estrictos requisitos presupuestarios. |
Rendimiento de la temperatura | ||
Excepcional: dentro del valor nominal de fábrica de 2 a 8 °C | Precisión: dentro del valor nominal de fábrica de 2 a 10 °C | Fiable: dentro del valor nominal de fábrica entre 1 y 12 °C |
Aplicaciones típicas | ||
Vacunas, productos farmacéuticos, ácidos nucleicos, reactivos de alto valor, enzimas y productos hemoderivados que requieren un entorno de almacenamiento controlado con precisión.
| Medios de cultivo celular, tampones de electroforesis, diluciones de anticuerpos, reactivos, cromatografía, kits de pruebas clínicas, leche materna, medicamentos. Almacenamiento de muestras seguro para laboratorios con mucha actividad. | Medios de cultivo celular diarios, soluciones de tinción, membranas y almacenamiento de aplicaciones biomédicas básicas. |
Cada una de nuestras líneas de productos (TSX, TSG y TSV) contiene configuraciones específicas de aplicaciones que ofrecen características y certificaciones clave adaptadas con precisión al tipo de muestras con las que trabaja. Estos modelos proporcionan una adaptación precisa a sus requisitos de rendimiento.
Nuestras combinaciones de refrigeradores y congeladores ofrecen simplicidad y versatilidad en el almacenamiento en frío para laboratorio. Diseñado para una facilidad de uso desde el primer momento con durabilidad de calidad de laboratorio.
Los materiales inflamables Thermo Scientific y los refrigeradores a prueba de explosiones están diseñados para satisfacer sus requisitos de seguridad en el almacenamiento en frío de compuestos volátiles y almacenamiento en entornos peligrosos. Nuestras unidades ofrecen rendimiento de la temperatura, fiabilidad y cumplimiento de las normativas necesarias, como las normas de NFPA y OSHA. Estos refrigeradores de laboratorio se han diseñado para su uso en las áreas de Clase 1, Grupos C y D, y Clase 1, Zona 1, Grupo IIB, donde los materiales inflamables están normalmente presentes y se requiere un entorno de vitrina interno sin chispa.
Las aplicaciones de cromatografía son perfectamente compatibles gracias a las características únicas y la tecnología de refrigeración avanzada de nuestros refrigeradores de cromatografía. Diseñadas para adaptarse a la capacidad de refrigeración adicional, la uniformidad de la temperatura y los parámetros de temperatura reducidos necesarios, estas unidades también contienen funciones avanzadas para respaldar su flujo de trabajo. Las tomas eléctricas internas, el acceso completo a la instrumentación de cromatografía dentro de la cámara, la iluminación LED, los bloqueos de puertas con llave y las características de descongelación adaptativa son ideales para su trabajo.
El almacenamiento de sangre y productos sanguíneos presenta retos únicos con respecto al equipo. Estos retos se afrontan con nuestros refrigeradores de sangre y plasma. Nuestro equipo de alto rendimiento contiene un valor nominal de fábrica de 4 °C con baja variación y una recuperación de apertura de puertas notable para mantener los parámetros de almacenamiento críticos. La tecnología de refrigeración adaptable se ajusta a los hábitos del usuario para lograr un control de temperatura y una eficiencia energética excepcionales. Nuestros refrigeradores de bancos de sangre están aprobados por el programa Standards-Compliant Product (SCPP) de AABB en cuanto al almacenamiento de plasma. Además, las características especializadas, como las configuraciones de almacenamiento adaptadas específicamente para bolsas de sangre y cargas pesadas en líquidos, así como el funcionamiento ergonómico y silencioso, hacen que esta unidad sea ideal para su aplicación.
Muchas vacunas y productos farmacéuticos requieren temperaturas muy específicas para conservar su eficacia. Cualquier desviación al respecto puede tener una repercusión drástica en la viabilidad y eficacia de una vacuna. Nuestros refrigeradores de vacunas de alto rendimiento se han diseñado específicamente para satisfacer las normas de CDC, OMS, ANSI/NSF 456 y otros organismos a nivel mundial en cuanto al almacenamiento de vacunas y mantener los requisitos de la cadena de frío y la calidad del producto. Nuestros refrigeradores de productos farmacéuticos de alto rendimiento cuentan con cajones de cesta regulables y puertas de vidrio para facilitar la identificación y el acceso a vacunas, productos farmacéuticos, de quimioterapia y otros materiales que requieren un almacenamiento de precisión a una temperatura de 2 a 8 °C.
Nuestros refrigeradores de calidad de laboratorio ofrecen diferencias clave con respecto a los refrigeradores que no se han diseñado específicamente para los retos del entorno de laboratorio, como los valores nominales controlados por microprocesador, las alarmas, los sistemas de descongelación automática sensibles a la temperatura y el tiempo, la monitorización y el registro de la temperatura y las señales de salida eléctrica. Estas diferencias básicas son solo el principio. Los refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific emplean tecnologías de refrigeración avanzadas y estándares de uniformidad de temperatura, estabilidad y recuperación que son necesarios para el exigente uso diario en laboratorios de investigación, clínicos e industriales al almacenar productos como reactivos, medios, proteínas y otras muestras biomédicas. Además, nuestra línea de refrigeradores de laboratorio ofrece una calidad excepcional en cuando a fiabilidad, durabilidad, ergonomía y sostenibilidad medioambiental.