Almacenamiento uniforme y seguro para todas sus necesidades de almacenamiento de muestras críticas en una gran variedad de aplicaciones y condiciones de almacenamiento.
Elija el modelo que sea, nuestra amplia gama de productos de refrigeración se ha diseñado con tecnología innovadora para que sean seguros, eficientes, fáciles de usar, respetuosos con el medio ambiente y eficientes energéticamente y para satisfacer las necesidades específicas de su laboratorio.
Modelos
Elija un refrigerador de laboratorio que se adapte perfectamente a las necesidades de su laboratorio
Laboratorio estándar
Almacenamiento de vacunas y productos farmacéuticos
Almacenamiento de sangre
Cromatografía
Materiales inflamables
Refrigerador y
combinaciones con congeladores
Descripción
Fiabilidad y versatilidad para
uso en laboratorios de investigación, clínicos e industriales. Rendimiento sólido para el almacenamiento
rutinario de productos.
Refrigeración segura y de alto rendimiento para vacunas, productos farmacéuticos, de quimioterapia y otros productos de calidad clínica y médica.
En cumplimiento con AABB, con características avanzadas de refrigeración, seguridad y para el usuario compatibles con el almacenamiento de sangre completa y de componentes sanguíneos.
Sistemas de refrigeración de alto rendimiento
con control preciso de temperatura
y características que permiten el uso de muestras e instrumentos de cromatografía en la cámara.
Almacenamiento seguro de productos volátiles, compuestos y disolventes conforme a NFPA y OSHA cuando se requiere un entorno sin chispa.
Almacenamiento en frío resistente y versátil diseñado para la más amplia gama de entornos de laboratorio y almacenamiento de muestras. 
Aplicaciones típicas
Medios de cultivo celular diarios, soluciones de tinción, reactivos, proteínas y membranas.
Vacunas, compuestos farmacéuticos
Sangre completa, componentes sanguíneos, plasma.
Materiales de cromatografía, muestras, instrumentos y suministros
Sustancias volátiles, compuestos y disolventes que requieren un entorno sin chispa, compuestos inflamables o explosivos.
Almacena una amplia variedad de muestras, suministros y materiales de laboratorio rutinarios.
Capacidad de almacenamiento
1,8 - 72 pies cúb.
(155,7-2038 L)
5,5 - 51,1 pies cúb.
(326-1447 L)
4,9 - 51,1 pies cúb.
(133-1447 L)
23-72 pies cúb. (650-2038 L)
5,5-50 pies cúb. (155,7-1415,8 L)
5-18 pies cúb.
566,2 L
Configuraciones de tamaño
Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical
Doble puerta vertical
Triple puerta vertical
Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical
Doble puerta vertical
Triple puerta vertical
Una puerta vertical
Doble puerta vertical
Triple puerta vertical
Tipo bajo mostrador
Una sola puerta
vertical
Doble puerta vertical
Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical
Doble puerta vertical
Una puerta vertical
Doble puerta vertical