Search Thermo Fisher Scientific
核酸提取不足是商业供应中分子工作流程问题的最常见原因,因此请确保使用正确的产品。 基于磁珠的解决方案避免使用有机溶剂或核酸沉淀,有助于消除基于过滤器的核酸分离方法经常遇到的问题。
对于您独特的检测或应用,我们提供广泛的样品制备解决方案,包括 Invitrogen Dynabeads 磁珠,这对于您的工作流程是可定制的,或者完整并可立即使用的Applied Biosystems MagMAX 试剂盒, 它 经过优化,易于集成。 Dynabeads 和 MagMAX 试剂盒均可与Thermo Scientific KingFisher 自动化仪器无缝协作,以进行高通量基因组分析。对于更独特或要求苛刻的应用,我们的R&D科学家将与您紧密合作,根据您的确切规格定制我们的磁珠和缓冲液。
在努力实现目标的过程中不要冒险。与我们合作,您可以期待服务科学领域的世界领导者向您提供品质产品、安全供应、定制和专业知识。
Dynabeads 磁珠产品具有许多独特的优势,被广泛用于临床样品中核酸的特异性捕获和检测。部分产品属于我们现有的生物研究产品系列,另一些产品则以OEM的形式开发和供应我们的磁珠是单分散的,具有严格的CV(变异系数)规格,并且批与批之间的重复性极好。
除了现成的 Dynabeads 磁珠产品的国外产品组合外,我们的专利技术和专有知识还可以进行定制的产品开发。
定制可包括:
捕获 | Dynabeads磁珠 | 表面 | 粒径大小 | 特点 |
通用 | MyOne SILANE | 类二氧化硅 | 1.1 µm |
|
通用 | MyOne Carboxylic Acid | 亲水性 | 1.1 µm |
|
特异性 |
| |||
通用 | M-270 Carboxylic Acid | 亲水性 | 2.8 µm |
|
特异性 |
| |||
特异性 | MyOne Streptavidin C1 | 亲水性 | 1.1 µm |
|
特异性 | MyOne Streptavidin T1 | 亲水性 | 1.1 µm |
|
特异性 | M-270 Streptavidin | 亲水性 | 2.8 µm |
|
特异性 | M-280 Streptavidin | 疏水性 | 2.8 µm |
|
特异性 | Oligo (dT)25(M-270) | 亲水性 | 2.8 µm |
|
MagMAX 试剂盒 为您的应用提供核酸纯化的全套解决方案,包括病原体检测和福尔马林固定、石蜡包埋 (FFPE) 实体肿瘤活检。 MagMAX 溶液是一个集成系统,旨在简化、标准化和加速从各种来源获得的样品的制备,以用于下游分子分析。
核酸分离 | 应用 | 特点 | 样本类型 | |
真实的总RNA(小RNA –富集的总RNA) | 基于RNA的肿瘤学或传染病检测 | 适用于大多数感兴趣的样本,包括血浆、血清、全血、细胞培养物、组织和尿液 |
| |
基因组 DNA | 遗传性疾病、肿瘤学和传染病检测的基因分型 | 与常见样本类型(全血、组织、唾液、颊拭子和口腔漱口水)兼容 |
| |
游离 DNA | 无创产前检查 (NIPT),液体活检 | 全血 |
| |
游离 DNA | NIPT、液体活检 | 全血 |
| |
DNA 和 RNA | 实体肿瘤的基因分型和基因表达 | FFPE 样品 |
| |
RNA 和 DNA | 传染病测试 | 血清和血浆;鼻、气管和泄殖腔拭子;耳朵样本;全血;精液;口服液;屎 |
| |
基因组 DNA | 多种分子方案,特别是直接用于消费者测试 | 唾液 |
|
KingFisher纯化系统旨在以最少的动手时间提供高质量的结果,帮助您实现工作流程中重要部分的自动化。KingFisher系统使用永磁棒和一次性尖端梳来收集、转移和混合磁性颗粒。
KingFisher Duo Prime | KingFisher Flex | KingFisher Presto |
|
|
|
Dynabeads 磁珠产品具有许多独特的优势,被广泛用于临床样品中核酸的特异性捕获和检测。部分产品属于我们现有的生物研究产品系列,另一些产品则以OEM的形式开发和供应我们的磁珠是单分散的,具有严格的CV(变异系数)规格,并且批与批之间的重复性极好。
除了现成的 Dynabeads 磁珠产品的国外产品组合外,我们的专利技术和专有知识还可以进行定制的产品开发。
定制可包括:
捕获 | Dynabeads磁珠 | 表面 | 粒径大小 | 特点 |
通用 | MyOne SILANE | 类二氧化硅 | 1.1 µm |
|
通用 | MyOne Carboxylic Acid | 亲水性 | 1.1 µm |
|
特异性 |
| |||
通用 | M-270 Carboxylic Acid | 亲水性 | 2.8 µm |
|
特异性 |
| |||
特异性 | MyOne Streptavidin C1 | 亲水性 | 1.1 µm |
|
特异性 | MyOne Streptavidin T1 | 亲水性 | 1.1 µm |
|
特异性 | M-270 Streptavidin | 亲水性 | 2.8 µm |
|
特异性 | M-280 Streptavidin | 疏水性 | 2.8 µm |
|
特异性 | Oligo (dT)25(M-270) | 亲水性 | 2.8 µm |
|
MagMAX 试剂盒 为您的应用提供核酸纯化的全套解决方案,包括病原体检测和福尔马林固定、石蜡包埋 (FFPE) 实体肿瘤活检。 MagMAX 溶液是一个集成系统,旨在简化、标准化和加速从各种来源获得的样品的制备,以用于下游分子分析。
核酸分离 | 应用 | 特点 | 样本类型 | |
真实的总RNA(小RNA –富集的总RNA) | 基于RNA的肿瘤学或传染病检测 | 适用于大多数感兴趣的样本,包括血浆、血清、全血、细胞培养物、组织和尿液 |
| |
基因组 DNA | 遗传性疾病、肿瘤学和传染病检测的基因分型 | 与常见样本类型(全血、组织、唾液、颊拭子和口腔漱口水)兼容 |
| |
游离 DNA | 无创产前检查 (NIPT),液体活检 | 全血 |
| |
游离 DNA | NIPT、液体活检 | 全血 |
| |
DNA 和 RNA | 实体肿瘤的基因分型和基因表达 | FFPE 样品 |
| |
RNA 和 DNA | 传染病测试 | 血清和血浆;鼻、气管和泄殖腔拭子;耳朵样本;全血;精液;口服液;屎 |
| |
基因组 DNA | 多种分子方案,特别是直接用于消费者测试 | 唾液 |
|
KingFisher纯化系统旨在以最少的动手时间提供高质量的结果,帮助您实现工作流程中重要部分的自动化。KingFisher系统使用永磁棒和一次性尖端梳来收集、转移和混合磁性颗粒。
KingFisher Duo Prime | KingFisher Flex | KingFisher Presto |
|
|
|
仅供科研使用。不可用于诊断程序。