Search Thermo Fisher Scientific
用于抗菌剂药敏试验 (AST) 的 Thermo Scientific 产品可以帮助临床医生、兽医、食品科学家以及公共卫生官员确定病原体抗菌剂药敏模式,同时支持全球和地区抗菌剂管理。从手动纸片扩散到具有真实最低抑菌浓度 (MIC) 结果的自动化仪器,我们强大而又全面的试验解决方案可帮助您实现准确、可靠、一致的结果和优化的工作流程。
Thermo Scientific Sensititre 系统可在单一集成 AST 平台内使用肉汤微量稀释法 (BMD) 这一 AST 准确度黄金标准合并进行手动、半自动和全自动试验。¹Sensititre 系统可在标准和可定制 MIC 药敏板上提供300多种抗菌剂(包括市场上最新的抗菌剂),让您在满足 FDA、CLSI 和 EUCAST 断点要求的情况下合并进行确证试验。
监管状态因产品和地区而异。请查阅单独的产品页面。
¹Jayol A, Nordmann P, André C, Poirel L, Dubois V. Evaluation of three broth microdilution systems to determine colistin susceptibility of Gram-negative bacilli.J Antimicrob Chemother.2018; 73: 1272-1278.PubMed