Search Thermo Fisher Scientific
Sensititre MIC 药敏板试验系统支持在 AST 工作流程中混合使用手动、半自动和全自动解决方案,如 Sensititre 介绍视频中所示。您可以选择最适合您实验室试验例程的技术和仪器。
要选择用于手动试验的 Oxoid AST 纸片,请访问“试验和配件”页面。
所有 Sensititre 仪器和设备共有相同的 Sensititre 系统特点:
使用我们的《选择指南》为您的 AST 工作流程找到合适的仪器和设备。
选择指南
选择药敏板
| Sensititre 标准 AST 药敏板 从我们的多种标准药敏板中进行选择以满足您的应用需求,其中包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、苛养菌、分枝杆菌、酵母菌和单药形式。 | Sensititre 定制 AST 药敏板 您可通过我们精选的300多种抗菌剂设计自己的药敏板。我们提供种类最丰富、最新的抗菌剂库之一,具有较宽的稀释浓度范围。 |
接种体 | Sensititre 比浊仪 标准化接种体制备和测量接种体密度的简单解决方案。 |
|
接种 | Sensititre 8通道可编程移液器 通过改进的人体工程学设计快速准确地手动接种微量滴定板。 | Sensititre AIM 自动菌液加样系统 自动给 Sensititre 药敏板加样以及避免跳孔和成本高昂的重复试验。 |
孵育 | Sensititre ARIS HiQ 系统 单独培养多达100个 Sensititre MIC、断点或鉴定板条,从而确保最佳生长条件和避免重复试验。然后自动读取药敏板并制作报告,从而在不牺牲准确度的情况下提高效率。 |
|
阅读 | Sensititre OptiRead 自动微生物鉴定和药敏分析系统 使用荧光检测自动化 Sensititre 药敏板读取,从而提供快速、准确的结果。直接链接到 Sensititre SWIN 软件系统以自动化判读和报告结果。 | |
Sensititre Vizion 数字 MIC 查看系统 采集并存储易于读取的数字药敏板图像,以实现最佳的手动读取和可追溯性。连接到 Sensititre SWIN 软件系统以自动化判读和报告结果。 | Sensititre 手工判读仪 使用我们的镜面判读仪,对您的96孔微量滴定板进行简单的肉眼判读。 | |
判读 | 全套 Sensititre SWIN 软件系统 在单一平台上整合来自手动和自动读取选项的 Sensititre 结果。 | Sensititre SWIN 流行病学模块 提供全面的 AST 结果报告,以帮助监测抗生素耐药模式和支持抗菌剂管理计划。 |
监管状态因产品和地区而异。请查阅单独的产品页面。