可对96孔微量滴定板进行简单的肉眼读取
使用镜面 Thermo Scientific Sensititre 手工判读仪,对您的96孔微量滴定板进行简单的肉眼读取。
特点
Sensititre 手工判读仪系统可以照亮 Sensititre MIC 药敏板底部以便于进行手工读取。此组件有助于希望在改善的照明和可见性条件下完成手动读取的用户。 
订购信息
* 并非所有产品在所有国家(地区)均有售。详情请具体咨询。