用于 AST 的经优化半自动手动药敏板读取系统
Thermo Scientific Sensititre Vizion 数字 MIC 查看系统是一款半自动解决方案,能够帮助微生物学实验室准确、高效地读取并记录 Sensititre 抗菌剂药敏试验 (AST) 板产生的最低抑菌浓度 (MIC) 读数。
只需将您的 MIC 药敏板放入加载托盘,便可使用可定制照明选项来根据微生物类型进行最佳校准。Vizion 系统会显示一个数字药敏板图像,您可以在其中于预定义的支持模板内选择屏幕上的 MIC 值。系统可提高可追溯性并减少手动读取和记录错误。
Vizion 系统将 MIC 药敏板图像存储在功能强大的 Thermo Scientific Sensititre SWIN 软件中,该软件还提供即时数据审查、通过专家系统进行的专家判读以及可选的 LIS/LIMS 连接能力,以加速结果获取并促进更快速的决策。使用此仪器,您甚至可以将离线试验整合到一个平台上,从而最大限度地提高效率。
特点
Vizion 系统与 Sensititre AST 系统的所有组件共有一些共同特点:它产生准确、可靠、一致的结果;它可无缝整合到集成化 AST 工作流程中,包括手动、半自动和全自动选项;客户还会获得首要 Thermo Scientific 支持和服务的益处。
此外,Vizion 系统还提供这些附加功能以优化药敏板读取。
可定制且可重现的照明选项可优化多种微生物的肉眼判读,其中包括:
链球菌属 
嗜血杆菌属 
克雷伯氏菌属 
分枝杆菌属 
酵母
葡萄球菌属 
寡养单胞菌属 
不动杆菌属 
假单胞菌
属 
半自动触摸屏驱动读取和判读
使用已记录、可审计的参考图像。
可连接专家系统
可完全定制的专家系统和 LIS 连接功能可节省时间、减少错误以及更快地向临床医生提供有价值的信息。
机载 QC
机载质量控制管理模块有助于记录。
流行病学追踪
使用 SWIN 流行病学模块选项监测和追踪新出现的耐药模式并精简报告。
工作流程
Sensititre_Vizion_System_Workflow
“我们通过 Vizion 系统的触摸屏应用程序缩短了设置时间,减少了手动读取药敏板所需的时间,并改进了手动药敏板读取。这些节省的时间使我们有更多的时间可以完成其他增值任务。”
“有了 Vizion 系统,无需手动记录 MIC 结果。系统会自动保存所有分离菌的数字图像,以便随时查看。Vizion 是一款优秀的教学工具,可轻松记录技术人员的能力证明。”
可应要求提供参考资料
性能数据
技术特性
试验类型: MIC
产品类型:数字 MIC 查看系统
测定范围
抗菌剂:各式
种属:各式
物理特性
仪器尺寸: 
26.3 cm(宽)x 35.4 cm(深)x 31.5 cm(高)
10.4 in(宽)x 13.9 in(深)x 12.4 in(高)
重量
9.5 kg;21 lb
源要求:220/240 VAC,60 Hz
功耗:8 瓦特
安全试验
符合的标准:ETL、EMC
订购信息
* 并非所有产品在所有国家(地区)均有售。详情请具体咨询。
监管状态因产品和地区而异。请查阅单独的产品页面。
用于某些微生物种类时专作研究用途。不可用于诊断程序。