用于 AST 的自动化、准确集成式读取和培养系统
Thermo Scientific Sensititre ARIS HiQ 系统可以在您的工作台上无缝自动化并整合抗菌剂药敏试验 (AST) 培养、药敏板读取、判读和报告。使用 ARIS HiQ,您可以单独培养多达100种 MIC、断点和/或鉴定板条,从而确保最佳的生长条件并避免重复试验。在不牺牲肉汤微量稀释黄金标准 MIC 准确性的前提下,自动读取药敏板并生成报告以提高实验室效率。1、2
ARIS HiQ 系统有助于微生物实验室提供最新且最常见处方抗生素的准确 AST 以及新颖的终极手段疗法,从而为临床医生、管理团队和公共卫生部门提供有意义的结果。通过提供有关抗生素药敏性的关键数据,Sensititre AST 系统为保护医疗保健、兽医和农业行业免受抗生素耐药性威胁的努力提供支持。  
[1] Shawar R, Weissfeld A. FDA regulation of clinical microbiology diagnostic devices.J Clin Microbiol.2011; 49: S80-S84.全文
[2] Riedel S, Neoh KM, Eisinger SW, Dam LM, Tekle T, Carroll KC.Comparison of commercial antimicrobial susceptibility test methods of testing of Staphylococcus aureus and Enterococci against vancomycin, daptomycin, and linezolid.J Clin Microbiol.2014; 52: 2216-2222.全文
特点
ARIS HiQ 与 Sensititre AST 系统的所有组件共有一些共同特点:它产生准确、可靠、一致、真实的 MIC 结果;它提供覆盖临床、兽医和监测 AST 领域的广阔覆盖范围,包括最新的抗菌剂和定制 AST 药敏板;它可无缝整合到集成化 AST 工作流程中,包括手动、半自动和全自动选项;客户还会获得首要 Thermo Scientific 支持和服务的益处。
此外,ARIS HiQ 还为药敏板培养、读取、判读和报告提供这些附加功能。
直通易用性
可通过直观的集成式 LCD 触摸屏用户界面立即进行轻松操作。只需很少量的培训,即可全天候随时获取关键的试验信息。
及时获得结果
集成式 Thermo Scientific OptiRead 技术可在 SWIN 软件中的药敏板设置期间指定的时间自动读取 Sensititre 微量滴定板,让您高枕无忧。
加载后即可离开
自动化读取可实现无忧结果。通过可拆卸药敏板架、增强的加载和批量加载/卸载功能,利用灵活的加载/卸载功能精简了工作流程。
LIS 连通性
Sensititre 软件可与大多数实验室信息系统 (LIS) 连接,并且我们的服务和支持团队具备支持您完成这一过程的技术专长。
高效的药敏板处理
一次总共可将100块 Sensititre 药敏板加载到 Sensititre ARIS HiQ 仪器中。内置机械臂与先进的药敏板分选算法配合使用,以优化读取时间并实现高效的板拆除。
标准和定制 AST 选项
从多种标准 AST 药敏板中进行选择,或者根据您的药方、稀释浓度范围和当地患者群体定制自己的药敏板。
增强集成
条形码读取器将您的药敏板无缝链接至 Thermo Scientific Sensititre SWIN 软件系统,以管理药敏板处理、读取和报告。
容量大、占地面积小
一次处理更多试验,同时节省宝贵的工作台空间。
工作流程
性能数据
技术特性
试验类型: MIC
物理特性
仪器尺寸: 
75.0 cm(宽)x 73.5 cm(深)x 112.5 cm(高)
29.5 in(宽)x 28.9 in(深)x 44.3 in(高)
重量
空系统(无机架、无药敏板):90 kg;198.5 lb
完整系统(11个机架 – 10个内置、1个公用事业、100个药敏板,每板 100 μL 水):
103 kg;226.6 lb
源要求:
220/240 VAC,60 Hz;110/120 VAC,50 Hz
功耗:
230 瓦特
存储要求
温度:0ºC 至 40ºC ;32ºF 至 104ºF
订购信息
* 并非所有产品在所有国家(地区)均有售。详情请具体咨询。