临床微生物鉴定
以您的方式鉴定有临床意义的病原菌
采用生化、免疫、自动化或半自动化微生物鉴定解决方案来正确引导患者管理,满足您的需求——选择由您掌控。
利用您信赖的免疫检测试剂盒来检测血清型、凝集因子并区分不同的毒素。通过生化斑点试验、鉴定板条和软件来准确鉴定医学上重要的菌体(从肠球菌到葡萄球菌)。通过快速、可靠的 ELISA 和侧流免疫检测法来减少二次检测、降低非必要的抗生素使用并引导正确的治疗。通过灵活、定制化的解决方案能够自动化完成鉴定和药敏试验。
对您或您所在实验室而言,微生物鉴定更加容易,您可以在一处完成准确、简单、快速和便捷的细菌、病毒与真菌的鉴定。
索取更多信息
临床微生物鉴定产品目录
事半功倍!利用专业的自动化微生物鉴定,减少鉴定工作步骤,同时改善整体实验室能力。Thermo Scientific™ Sensititre™ 系统是抗微生物药物敏感性鉴定 (AST/ID) 产品的领导者,能够提供灵活、定制化的检测项目以适合不同规模的实验室。 
4小时内即可准确鉴定400多种具有医学重要性的微生物。传统手工鉴定板条需耗时24至48小时才能给出结果,而 Thermo Scientific™ RapID™ 手工鉴定板条采用酶技术,4个小时便可出结果。简单的一步接种法能够减少样本制备时间,较大程度提高工作效率
通过玻片和/或试管凝集实验,从数百种血清类型和菌株中选择,进行血清学鉴定。 
通过直接免疫荧光法,检测和鉴定呼吸道病毒、衣原体、疱疹和肠道病毒。结果可靠、易于读取、减少步骤并节省宝贵的实验室时间。
从全球较大乳胶凝集产品供应商之一,您可找到您所需的临床鉴定和确认试验方法。利用丰富的菌种库,您可以找到解决方案来检测人类样本、血培养样本和平板培养基上分离的菌落样本。
通过快速、可靠的 ELISA/EIA 和侧流免疫层析法来提高肠道细菌、病毒、寄生虫和呼吸道病原菌的鉴定工作效率。不管您是在寻找高通量的酶免检测,还是省时或低试剂量的侧流免疫层析测试,您可找到适合您实验室的检测方法。
如何证实您的前沿鉴定方法?
质谱误鉴问题?观看本短视频,了解更多与感染确认以及替代方法选项相关的内容。