Search Thermo Fisher Scientific
MarrowMAX™ 培养基远优于市售的添加了骨巨细胞瘤 (GCT) 条件性培养基的配方(图1),可提供一致的批间性能(图2),具有更高的有丝分裂指数和优异的染色体形态。
图1 - MarrowMAX™ 培养基的优异性能。 在以下培养基中培养细胞:不含条件性培养基的基础培养基;MarrowMAX™ 培养基;供应商1培养基 (GCT-CM 1);和供应商2培养基 (GCT-CM 2)(供应商1和供应商2培养基均含有 GCT 条件性培养基)。 接种后24小时测定有丝分裂细胞的数目。 |
图2 - MarrowMAX™ 培养基的一致性。 将正常骨髓单核细胞以 1×106个细胞/mL 的密度接种于4个不同批次的 MarrowMAX™ 培养基中。 通过 405 nm 处的吸光度测量 BrdU 摄取。 结果表示为平均值±SEM (n = 10)。 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
当最大程度减少实验室中的浪费时、一点一滴都有帮助。1升的Gibco培养基瓶比现在市场上的同类培养基瓶使用的原料节省38%(0.5升的瓶子节省32%)。这减少了不可再生资源的消耗。