Search Thermo Fisher Scientific
在核型分析和细胞周期研究中,往往需要增加特定细胞周期的有丝分裂细胞的产量。 这可以通过多种方法实现,最常用的是诸如秋水仙胺等细胞周期同步化药物。
秋水仙胺是一种化疗药物。 其机制是天然秋水仙碱可以以甲基替代氨基中的乙酰基团。
秋水仙胺可以使细胞停滞在分裂中期,且对有丝分裂细胞或同步化的G1和S期细胞的生化事件无明显影响。 用秋水仙胺处理,通常可以使白细胞停滞在分裂中期。 在细胞分裂过程中,秋水仙胺可以抑制纺锤体的形成,从而将有丝分裂细胞抑制在分裂中期。
在医学上,秋水仙胺通过将肿瘤细胞同步化在分裂中期——细胞周期的放射性敏感阶段,常被用来改善癌症放疗疗效。[1]
在动物克隆过程中,可以使用秋水仙胺剔除卵子细胞核,为新细胞核的插入提供空间。[2]
参考文献
1. ^ Brit med J., 1965, 1, 495 – 496
2. ^ Reprod Nutr Dev.2006 Mar-Apr;46(2):219-26
Giemsa染液
KaryoMAX Giemsa染液已经过优化,可获得一致的染色体G带。 采用Gurr缓冲盐片可以方便地配制pH 6.8的Giemsa染液,每片可配制1升缓冲液。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。