showcase.par.89858.image.200.150.1.copy-number
使用 QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统分析 CYP2D6 拷贝数变异。TaqMan 拷贝数检测试剂盒使用 TaqMan MGB 探针化学原理可为重要的药物基因组学基因如 CYP2D6获得特异性、可再现和易于理解的拷贝数结果。
Life Technologies 提供广泛的产品系列,将您的研究扩展至其他重要的药物基因组学变异体:
  • 预先设计的 TaqMan 拷贝数检测试剂盒
    • 人类:超过160万个预先设计的可用于全基因组覆盖范围的检测
    • 小鼠:超过18万个预先设计的用于基因外显子的检测
  • Custom Plus Taqman 拷贝数检测试剂盒
    • 可为定制化的检测设计提交用户定义的人类或小鼠基因组靶标,包括前期生物信息序列分析和计算机模拟质量控制
  • 其他感兴趣靶标的自定义 TaqMan 拷贝数检测试剂盒
    • 提交任何隐藏的靶标序列以用于检测试剂盒设计
    • 提交引物/探针配对的序列以用于检测试剂盒合成
实验工作流程:查找到每一步所需的产品
使用 MagMAX™ 技术纯化 DNA
推荐产品:
使用我们的检测试剂盒搜索工具选择您的 TaqMan® 拷贝数检测试剂盒。
推荐产品:
将您的 DNA 样本与 TaqMan® 拷贝数检测试剂盒和 TaqMan® 基因分型预混液在96或384孔板中进行混合。
推荐产品:
使用 QuantStudio™ 12K Flex 系统配合384孔、 Fast 96孔或96孔模块进行实时微孔板扩增和读取。
无论您是需要安装认证和操作认证(IQ/OQ)还是仪器性能验证(IPV),我们的认证服务都可帮助您验证仪器是否按照制造商的规格运行,从而使您能生成审核极的质量数据,并与管理机构共享。
推荐产品:
CopyCaller® 软件分析 QuantStudio ™ 12K Flex 平台上生成的数据、从而确定分析的每个靶标的拷贝数。AlleleTyper™ 软件将拷贝数结果转换为星号等位基因结果。
CopyCaller® 软件可以:
  • 打开由 Life Technologies 的大多数实时仪器收集的拷贝数实验绝对定量数据
  • 执行拷贝数分析,无论是使用或不使用已知校准样本的情况下
  • 报告单个或成组的拷贝数调用的置信度
  • 以表格和图形格式显示计算的样本拷贝数数据
  • 查看详细的数据分析信息
  • 更改分析参数并重新分析数据
  • 同时分析并查看多个实验的数据
  • 保存或打印分析的数据以便进一步分析或与使用 CopyCaller® 软件的其他实验室共享
推荐产品:
使用 MagMAX™ 技术纯化 DNA
推荐产品:
使用我们的检测试剂盒搜索工具选择您的 TaqMan® 拷贝数检测试剂盒。
推荐产品:
使用 QuantStudio™ 12K Flex 系统配合384孔、 Fast 96孔或96孔模块进行实时微孔板扩增和读取。
无论您是需要安装认证和操作认证(IQ/OQ)还是仪器性能验证(IPV),我们的认证服务都可帮助您验证仪器是否按照制造商的规格运行,从而使您能生成审核极的质量数据,并与管理机构共享。
推荐产品:
CopyCaller® 软件分析 QuantStudio ™ 12K Flex 平台上生成的数据、从而确定分析的每个靶标的拷贝数。AlleleTyper™ 软件将拷贝数结果转换为星号等位基因结果。
CopyCaller® 软件可以:
  • 打开由 Life Technologies 的大多数实时仪器收集的拷贝数实验绝对定量数据
  • 执行拷贝数分析,无论是使用或不使用已知校准样本的情况下
  • 报告单个或成组的拷贝数调用的置信度
  • 以表格和图形格式显示计算的样本拷贝数数据
  • 查看详细的数据分析信息
  • 更改分析参数并重新分析数据
  • 同时分析并查看多个实验的数据
  • 保存或打印分析的数据以便进一步分析或与使用 CopyCaller® 软件的其他实验室共享
推荐产品: