Search Thermo Fisher Scientific
QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统和 OpenArray 模块的组合可用于如下简单工作流程,帮助您获得可靠、经济的结果,同时可以根据您的需求灵活选择不同样本通量方案。
使用 MagMAX™ 技术纯化 DNA
MagMAX™ DNA 多样品试剂盒专为从各种样品类型(包括血液、血卡和口腔拭子)中快速纯化高质量基因组 DNA 而设计。MagMAX™ 纯化试剂盒使用基于磁微珠的核酸分离技术,以获得高产量的纯化 DNA,且不含可能影响下游反应(如基因分型检测)的抑制剂。
使用 MagMAX™ 技术的其他产品:
TaqMan® PreAmp 试剂盒可预先扩增少量 DNA,而不对样品引入扩增偏倚。通过预扩增,您可以将宝贵的样品应用于更多实时荧光定量 PCR 反应。
使用 2,700 种独特的 TaqMan® DME 基因分型检测试剂盒(检测 221 种 DME 和药物转运蛋白基因中的调控元件和编码区多态性)对具有生物学重要性的多态性进行分析。
这些检测试剂盒有两种 OpenArray® 形式:预设计 TaqMan® OpenArray® PGx Panel 或定制 TaqMan® OpenArray®Panel。可提供六种定制 OpenArray® 形式以满足您的需求:
使用 OpenArray® AccuFill™ 系统将样品装载到 OpenArray® 孔板上并封板。
使用带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 系统进行实时扩增并读取孔板信息。
无论您是需要安装认证和操作认证 (IQ/OQ) 还是仪器性能验证 (IPV),我们的认证服务都可帮助您验证仪器是否按照制造商的规格运行,从而使您能够生成审核质量数据,并与管理机构共享。
将数据绘制在等位基因鉴别图中,其中 y 轴为 FAM ™ 荧光染料信号,x 轴为 VIC® 荧光信号。TaqMan® Genotyper 软件能将原始数据转换为基因型分类(例如,纯合子和杂合子),AlleleTyper™ 软件能将基因型分类转换为星号等位基因结果。
使用 MagMAX™ 技术纯化 DNA
MagMAX™ DNA 多样品试剂盒专为从各种样品类型(包括血液、血卡和口腔拭子)中快速纯化高质量基因组 DNA 而设计。MagMAX™ 纯化试剂盒使用基于磁微珠的核酸分离技术,以获得高产量的纯化 DNA,且不含可能影响下游反应(如基因分型检测)的抑制剂。
使用 MagMAX™ 技术的其他产品:
TaqMan® PreAmp 试剂盒可预先扩增少量 DNA,而不对样品引入扩增偏倚。通过预扩增,您可以将宝贵的样品应用于更多实时荧光定量 PCR 反应。
使用 2,700 种独特的 TaqMan® DME 基因分型检测试剂盒(检测 221 种 DME 和药物转运蛋白基因中的调控元件和编码区多态性)对具有生物学重要性的多态性进行分析。
这些检测试剂盒有两种 OpenArray® 形式:预设计 TaqMan® OpenArray® PGx Panel 或定制 TaqMan® OpenArray®Panel。可提供六种定制 OpenArray® 形式以满足您的需求:
使用 OpenArray® AccuFill™ 系统将样品装载到 OpenArray® 孔板上并封板。
使用带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 系统进行实时扩增并读取孔板信息。
无论您是需要安装认证和操作认证 (IQ/OQ) 还是仪器性能验证 (IPV),我们的认证服务都可帮助您验证仪器是否按照制造商的规格运行,从而使您能够生成审核质量数据,并与管理机构共享。
将数据绘制在等位基因鉴别图中,其中 y 轴为 FAM ™ 荧光染料信号,x 轴为 VIC® 荧光信号。TaqMan® Genotyper 软件能将原始数据转换为基因型分类(例如,纯合子和杂合子),AlleleTyper™ 软件能将基因型分类转换为星号等位基因结果。