Search Thermo Fisher Scientific
我们与体外诊断 (IVD) 实时荧光定量 PCR 系统配合使用的试剂盒和验证板设计用于帮助您轻松快速地校准和验证系统的性能。我们建议您根据仪器的用户手册进行校准和验证。
Applied Biosystems 光谱校准试剂盒含有纯染料标准品;实时荧光定量 PCR 系统可从标准品中采集纯光谱信息。然后,系统的应用算法使用此校准信息来帮助确保进行准确的数据分析。
TaqMan RNase P 仪器验证板预装载有实时荧光定量 PCR 试剂和适用于单拷贝 RNase P 基因的 TaqMan 检测产品。使用验证板验证您的 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 系统用于 IVD 平台时的性能。
有关有限标签许可和商标信息,请参见用户手册或包装说明书。
For In Vitro Diagnostic Use.