Search Thermo Fisher Scientific
QuantStudio Dx 仪器可为您的临床实验室提供工作流程所需的可靠性能、安全性及灵活性,以满足您实验室当前和未来的需求。
寻求商业化?立即联系我们的 OEM 服务团队 ›
值得信赖的性能
QuantStudio Dx 仪器具有经证实的性能、安全性和可靠性,与实时荧光定量 PCR 出色的灵敏度和特异性相结合,有助于提供正确答案,帮助您获得更好的结果。
您所需的灵活性
在测试开发模式下,QuantStudio Dx 仪器能够创建 96 或 384 孔板形式的新检测,并且 qPCR 微流控卡形式可提供轻松互换的热循环模块,能满足您实验室的通量检测开发需求。在 IVD 模式中可使用 96 孔快速反应模块。
您所需的安全性
通过 QuantStudio Dx 软件,可实现您对仪器的安全访问、特定用户对各种软件功能的访问、对用户完成的所有操作的记录,以及以对数据的电子签名。此外,QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器的机载软件可助力符合 21 CFR 第 11 部分的规定。
灵活的软件设计可满足您的各种需求
对有助于确保美国和欧洲受监管实验室合规性的仪器充满信心。*QuantStudio Dx 软件可通过运行和分析的参数设定,在安全模式下运行 IVD 检测。
在测试开发模式中,灵活的 QuantStudio Dx 软件使您能够使用 96 孔标准模块和快速反应模块(384 孔模块)或 qPCR 微流控卡,创建新检测并执行临床研究。†,‡ 您也可以使用专有的 Applied Biosystems qPCR 微流控卡同时进行 8 x 48 次反应,无需使用液体处理自动化设备。
一台仪器,多种应用
QuantStudio Dx 仪器可适用于多种应用—无论是执行病原体检测、基因表达分析、SNP 基因分型、拷贝数分析、采用 castPCR 技术进行的突变检测、microRNA 和其他非编码 RNA 分析,还是高分辨率熔解分析。§,††
* QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器仅在美国和特定的欧洲和非欧洲国家/地区分销。配备 QuantStudio Dx 软件的 QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器适用于执行基于荧光的 PCR,以便在 IVD 标记检测中进行人源性样本中的核酸序列检测。配备 QuantStudio Dx 软件的 QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器供经过培训的实验室技术人员搭配(制造和标记用于仪器上写明的诊断用途的)核酸试剂盒/检测试剂盒进行体外诊断使用。QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器及配件也符合欧洲体外医疗器械指令 (98/78/EC) 的要求。
† 在欧洲,这些模块带有 CE 标志。
‡ 在美国,这些模块在测试开发模式下仅供研究使用。
§ 这些应用适用于仅供研究使用 (RUO) 模式。
†† 高分辨率熔解分析需要购买另一个软件许可证。
产品手册
(4.11 MB)
获取有关 QuantStudio™ Dx 仪器特点和优点的详细信息。
规格表
(351 KB)
查看 QuantStudio™ Dx 仪器的关键硬件规格。
TaqMan 阵列卡
(556 KB)
获取有关阵列卡技术和应用的详细信息。
仪器支持哪些形式?
对于检测开发:在美国有 qPCR 微流控卡形式、96 孔快速和标准形式以及 384 孔形式。†
对于 IVD:在美国有 96 孔快速形式;在欧洲有 qPCR 微流控卡形式、96 孔快速和标准形式以及 384 孔形式。
什么是 qPCR 微流控卡?
它是一种专有的 384 孔 qPCR 微流控卡,设计用于同时进行 8 x 48 次反应,无需使用液体处理自动化设备。
仪器支持哪些应用?
QuantStudio Dx 仪器可适用于多种应用,无论是执行病原体检测、基因表达分析、SNP 基因分型、拷贝数分析、采用 castPCR™ 技术进行的突变检测、microRNA 和其他非编码 RNA 分析,还是高分辨率熔解 (HRM) 分析。§
仪器的尺寸是什么?
仪器大小为 53.0 cm(20.9 英寸)x 70.0 cm(27.6 英寸)x 75.0 cm(29.5 英寸)。重量为 70 kg(154.3 磅)。
进行一次典型 PCR 测定需要多长时间?
周期时间取决于正在进行的检测和热力学要求。通常情况下,从采样到获得报告所需时长不到 60 分钟。
手动操作时间有多长?
大约 15 分钟。 设置孔板所需时间不到 10 分钟,循环和成像需要 1 分钟,分析数据并生成报告只需不到 5 分钟。
*QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器仅在美国和特定的欧洲国家/地区分销和使用。配备 QuantStudio Dx 软件的 QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器适用于执行基于荧光的 PCR,以便在 IVD 标记检测中进行人源性样本中的核酸序列检测。配备 QuantStudio Dx 软件的 QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器供经过培训的实验室技术人员搭配(制造和标记用于仪器上写明的诊断用途的)核酸试剂盒/检测试剂盒进行体外诊断使用。QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器及配件也符合欧洲体外医疗器械指令 (98/78/EC) 的要求。
† 在欧洲,这些模块带有 CE 标志。
§ 这些应用在测试开发模式下仅供研究使用 (RUO)。
不断增加的检测试剂盒列表
适合您的检测需求的可用检测试剂盒列表持续增加,包括艰难梭菌、流感 A + B、RSV + hMVP、HSV 1 + 2/VZV 以及美国有售的其他检测试剂盒。
QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器提供以下支持服务:
带认证服务的 AB 保证计划 | 带系统性能检查的 AB 保证计划 | |
---|---|---|
维修的现场响应时间 | 保证 2 个工作日 | 保证 2 个工作日 |
远程仪器监测和诊断 | + | + |
优先通过电话和电子邮件获取仪器支持 | + | + |
仪器操作软件升级 | + | + |
仪器认证服务 | + | NA |
仪器系统性能检查 | NA | + |
计划性维护 | + | + |
零件、人工和差旅 | + | + |
NA = 不适用
值得信赖的性能
QuantStudio Dx 仪器具有经证实的性能、安全性和可靠性,与实时荧光定量 PCR 出色的灵敏度和特异性相结合,有助于提供正确答案,帮助您获得更好的结果。
您所需的灵活性
在测试开发模式下,QuantStudio Dx 仪器能够创建 96 或 384 孔板形式的新检测,并且 qPCR 微流控卡形式可提供轻松互换的热循环模块,能满足您实验室的通量检测开发需求。在 IVD 模式中可使用 96 孔快速反应模块。
您所需的安全性
通过 QuantStudio Dx 软件,可实现您对仪器的安全访问、特定用户对各种软件功能的访问、对用户完成的所有操作的记录,以及以对数据的电子签名。此外,QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器的机载软件可助力符合 21 CFR 第 11 部分的规定。
灵活的软件设计可满足您的各种需求
对有助于确保美国和欧洲受监管实验室合规性的仪器充满信心。*QuantStudio Dx 软件可通过运行和分析的参数设定,在安全模式下运行 IVD 检测。
在测试开发模式中,灵活的 QuantStudio Dx 软件使您能够使用 96 孔标准模块和快速反应模块(384 孔模块)或 qPCR 微流控卡,创建新检测并执行临床研究。†,‡ 您也可以使用专有的 Applied Biosystems qPCR 微流控卡同时进行 8 x 48 次反应,无需使用液体处理自动化设备。
一台仪器,多种应用
QuantStudio Dx 仪器可适用于多种应用—无论是执行病原体检测、基因表达分析、SNP 基因分型、拷贝数分析、采用 castPCR 技术进行的突变检测、microRNA 和其他非编码 RNA 分析,还是高分辨率熔解分析。§,††
* QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器仅在美国和特定的欧洲和非欧洲国家/地区分销。配备 QuantStudio Dx 软件的 QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器适用于执行基于荧光的 PCR,以便在 IVD 标记检测中进行人源性样本中的核酸序列检测。配备 QuantStudio Dx 软件的 QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器供经过培训的实验室技术人员搭配(制造和标记用于仪器上写明的诊断用途的)核酸试剂盒/检测试剂盒进行体外诊断使用。QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器及配件也符合欧洲体外医疗器械指令 (98/78/EC) 的要求。
† 在欧洲,这些模块带有 CE 标志。
‡ 在美国,这些模块在测试开发模式下仅供研究使用。
§ 这些应用适用于仅供研究使用 (RUO) 模式。
†† 高分辨率熔解分析需要购买另一个软件许可证。
产品手册
(4.11 MB)
获取有关 QuantStudio™ Dx 仪器特点和优点的详细信息。
规格表
(351 KB)
查看 QuantStudio™ Dx 仪器的关键硬件规格。
TaqMan 阵列卡
(556 KB)
获取有关阵列卡技术和应用的详细信息。
仪器支持哪些形式?
对于检测开发:在美国有 qPCR 微流控卡形式、96 孔快速和标准形式以及 384 孔形式。†
对于 IVD:在美国有 96 孔快速形式;在欧洲有 qPCR 微流控卡形式、96 孔快速和标准形式以及 384 孔形式。
什么是 qPCR 微流控卡?
它是一种专有的 384 孔 qPCR 微流控卡,设计用于同时进行 8 x 48 次反应,无需使用液体处理自动化设备。
仪器支持哪些应用?
QuantStudio Dx 仪器可适用于多种应用,无论是执行病原体检测、基因表达分析、SNP 基因分型、拷贝数分析、采用 castPCR™ 技术进行的突变检测、microRNA 和其他非编码 RNA 分析,还是高分辨率熔解 (HRM) 分析。§
仪器的尺寸是什么?
仪器大小为 53.0 cm(20.9 英寸)x 70.0 cm(27.6 英寸)x 75.0 cm(29.5 英寸)。重量为 70 kg(154.3 磅)。
进行一次典型 PCR 测定需要多长时间?
周期时间取决于正在进行的检测和热力学要求。通常情况下,从采样到获得报告所需时长不到 60 分钟。
手动操作时间有多长?
大约 15 分钟。 设置孔板所需时间不到 10 分钟,循环和成像需要 1 分钟,分析数据并生成报告只需不到 5 分钟。
*QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器仅在美国和特定的欧洲国家/地区分销和使用。配备 QuantStudio Dx 软件的 QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器适用于执行基于荧光的 PCR,以便在 IVD 标记检测中进行人源性样本中的核酸序列检测。配备 QuantStudio Dx 软件的 QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器供经过培训的实验室技术人员搭配(制造和标记用于仪器上写明的诊断用途的)核酸试剂盒/检测试剂盒进行体外诊断使用。QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器及配件也符合欧洲体外医疗器械指令 (98/78/EC) 的要求。
† 在欧洲,这些模块带有 CE 标志。
§ 这些应用在测试开发模式下仅供研究使用 (RUO)。
不断增加的检测试剂盒列表
适合您的检测需求的可用检测试剂盒列表持续增加,包括艰难梭菌、流感 A + B、RSV + hMVP、HSV 1 + 2/VZV 以及美国有售的其他检测试剂盒。
QuantStudio Dx 实时荧光定量 PCR 仪器提供以下支持服务:
带认证服务的 AB 保证计划 | 带系统性能检查的 AB 保证计划 | |
---|---|---|
维修的现场响应时间 | 保证 2 个工作日 | 保证 2 个工作日 |
远程仪器监测和诊断 | + | + |
优先通过电话和电子邮件获取仪器支持 | + | + |
仪器操作软件升级 | + | + |
仪器认证服务 | + | NA |
仪器系统性能检查 | NA | + |
计划性维护 | + | + |
零件、人工和差旅 | + | + |
NA = 不适用