Search Thermo Fisher Scientific
1.如何保存引物?
2.如何测定引物的OD值?
3.如何检测引物的纯度?
4.为什么说用EB染色合成DNA片段来定量是不正确的?
5.Invitrogen公司帮助设计引物吗?
6.Primer设计的基本原则是什么?
7.TaqMan 探针设计的基本原则是什么?
我们提供的干粉DNA从有机溶剂中干燥出来,无菌,无核酸酶。可以室温或-20℃密闭长期保存。
溶解以后的DNA最好保存在-20℃,溶解引物的水的PH要求大于7,并且无菌。带有荧光标记的引物请注意避光保存。
用紫外分光光度计在260nm波长测定溶液的光密度来定量。请注意紫外分光光度计的使用,测定时溶液的光密度最好稀释到0.2-0.8之间。DNA干粉用一定体积的水充分振荡溶解以后,取部分溶液稀释到1ml并在1ml标准比色杯中测定其光密度,即为所测体积的OD值,进而可以计算出母液的OD值。
举例:您拿到一管干粉的DNA,用1ml水溶解成母液,取该母液50微升稀释成1ml并在1ml标准比色杯中测定的光密度为0.25,说明该50微升中含有0.25OD的DNA,也即说明原来1ml母液中含有5OD的DNA。
实验室方便的作法是用PAGE方法。使用加有7M尿素的16%的聚丙烯酰胺凝胶进行电泳。取0.2-0.5OD的引物,用尿素饱和液溶解或引物溶液中加入尿素干粉直到饱和,上样前加热变性(95oC,2mins)。加入尿素的目的一是变性,二是增加样品比重,容易加样。600V电压进行电泳,一定时间后(约2-3小时),剥胶,用荧光TLC板在紫外灯下检测带型,在主带之下没有杂带,说明纯度是好的。(有时由于变性不充分,主带之上可能会有条带,乃是引物二级结构条带。)
通常可以用EB染色的方法来判断双链DNA的量(如质粒DNA),是因为EB可以嵌合到双链DNA中。而合成的单链DNA,由于碱基组成不同,形成二级结构的可能性不同,EB的染色程度也会不同,比如Oligo(dT)等不形成二级结构,EB根本无法染色。所以不要用EB染色的方法来定量,而用紫外分光光度计检测。同样道理,用EB染色来照片不适合所有引物。
Invitrogen公司有能力设计各种引物,需要您按照要求提供具体资料,较为复杂的设计需要收取一定费用。但是正如您所知道的,所有设计的引物都不能保证百分之百的成功。