生命科学领域的电子显微镜
超越有限的光束,助力生命科学发现
从科学发现到突破性药物发现,我们的电子显微镜解决方案旨在通过生物学相关分辨率揭示分子细节,帮助您了解细胞的超微结构、蛋白质功能、疾病机制以及促进有效的药物设计。我们为您提供所需的产品、服务、专业知识和技术支持,助您克服研究中可能遇到的问题并追求您的目标,以探索更多的可能性。 
冷冻电镜 (Cryo-EM) | 赛默飞
冷冻离子束 | 聚焦离子束扫描电子显微镜 | 赛默飞
SEM扫描电镜(扫描电子显微镜) | 赛默飞
TEM透射电镜(透射电子显微镜) | 赛默飞
用于生命科学的电子显微镜创新技术
冷冻电子显微术(冷冻电镜)正迅速成为各地生物化学实验室的优选方法,以加速科学研究。使用冷冻电镜,可以在生物学相关分辨率下看到分子细节,提供对蛋白质功能和疾病机制的深入了解,并促进有效的药物设计。 仪器设计和自动化方面的新进展意味着冷冻电镜更易于使用,比以往任何时候都更具成本效益。有了冷冻电镜,您可以对复杂的生物过程和途径有更深入的了解。虽然研究人员使用多种技术来确定蛋白质结构,但冷冻电镜可以提供蛋白质功能的详细信息,这是其他方法无法做到的。
生命科学电子显微镜技术和工作流程
单颗粒分析
单颗粒分析是一种冷冻电子显微技术,可以在近原子分辨率下进行结构表征,揭示动态生物过程和生物分子复合物/组装体的结构。
冷冻电子断层扫描
冷冻电子断层扫描既能提供关于单个蛋白质的结构信息,也能显示蛋白质在细胞内的空间排列情况,正在缩小光学显微镜术和近原子分辨率技术(如单颗粒分析)之间的差距。
更精确的药物设计
了解如何将冷冻电镜用于基于结构的药物设计,以解锁新的药物靶点和模式。
微晶电子衍射 (MicroED)
微电子衍射(MicroED) 是一项令人振奋的技术,可应用于小分子和蛋白质的结构测定。使用这种方法,即使在不均匀的混合物中,也可以从单个纳米晶体 (<200 nm) 中得到原子结构的细节信息。
体积电子显微镜
体积电子显微镜 (VEM) 是一组技术,可在微米至毫米体积尺度下,甚至在低温条件下的天然状态,以纳米级分辨率揭示细胞和组织的 3D 超微结构。
冷冻电子显微镜的样品制备
成功的蛋白质制备是任何成功的结构生物学技术的基础。对于冷冻电子显微术,在电镜载网上冷冻样品之前,需要多种溶液以达到出色的样品质量。
可视化和分析软件
一款强大、灵活、多功能的 2D-5D 软件平台,用于显微镜成像的可视化、处理和分析。
整合结构生物学
要了解蛋白质的功能,除了单个蛋白质之外,还需要复合物和结构信息。整合结构生物学将质谱法和冷冻电镜结合在一起,用于确定大型动态复合物的结构。
冷冻电镜入门
EM 资源中心