c7c8 - 主要特点/性能数据/相关资源/应用/技术/文档/联系人
用于冷冻电镜的直接电子探测器相机
Thermo Scientific Falcon 4i 直接电子探测器是您的单颗粒分析和冷冻断层扫描应用的理想解决方案。凭借其独特的高图像质量、高通量、通过电子事件表示 (EER) 实现的高效无损数据压缩以及用于数据管理和质量监控的简化解决方案的独特组合,Falcon 4i 探测器提供了满足当今科研和工业领域需求的生产力和性能提升。
Falcon 4i 探测器完全集成在Thermo Scientific EPU和断层扫描软件中,可实现日常仪器操作和数据采集。相机的输出通过数据管理平台 (DMP) 进行记录,这也有助于组织、查看和共享单颗粒冷冻电镜数据。您可以轻松地在显微镜上或通过安全连接远程查看所有项目数据和元数据,还可以进行评论并与协作人员共享。
备注:Falcon 4i 直接电子探测器与 200 和 300 kVThermo Scientific Krios、Glacios和Talos冷冻透射电子显微镜(冷冻透射电镜)完全兼容(使用 Windows 10 )。Falcon 4i 升级套件可用于 Falcon 4 直接电子探测器。Falcon 4i 升级套件升级也适用于Thermo Scientific Selectris 和 Selectris X 成像过滤器。
Direct electron detector camera for cryo-EM
Thermo Scientific Falcon 4i 直接电子探测器
Selectris 和 Selectris X 成像过滤器
Thermo Scientific Selectris 和 Selectris X 成像过滤器专为稳定性和速度而设计,是镜筒后成像过滤器,可提高 TEM 图像的对比度,从而获得高达原子分辨率的高分辨率结构。Selectris 过滤器与最新一代 Thermo Scientific Falcon 4i 直接电子探测器配合使用,使您能够快速获得高分辨率结构,揭示新的生物学见解。为了进一步提高冷冻电子显微镜(冷冻电镜)研究的生产力和易用性,这些过滤器完全集成到 Thermo Scientific EPU 软件、Thermo Scientific Tomography 软件和仪器操作软件中。Selectris 和 Selectris X 成像过滤器可在 Thermo Scientific Krios 和 Glacios 冷冻 TEM上使用。
了解更多
Falcon 4i 直接电子探测器可实现高分辨率和高通量。
Appoferritin
脱铁蛋白重建,分辨率为 1.2 Å,由 6 小时内采集的 297k 粒子的 3600 张图像创建(在 Thermo Scientific Krios G4 Cryo-TEM 上采集 EPU 数据)。以 5.4 e/p/s 的剂量率记录。
Amyliod
从人脑中分离的淀粉样蛋白-β 42 细丝,可以 2.5 Å 分辨率进行重建。可以 8 e/p/s、40 e/A2的总剂量和 570 movies/hr的剂量率收集数据。与 MRC 分子生物学实验室合作。doi:https://doi.org/10.1101/2021.10.19.464936
主要特点
通过更高的 DQE 获得无与伦比的图像质量
在整个空间频率范围内获得领先的量子探测效率 (DQE)。低空间频率下的高 DQE 可让您可视化,并排列更小、更灵活的蛋白质,而高空间频率下的高 DQE 可让您以更少的图像或更高的分辨率获得结果。
Direct electron detector camera for cryo-EM
具有高信噪比 (SNR) 的大像素
Falcon 4i 探测器的大像素产生的大信号与低噪声相结合,产生了高信噪比——与具有较小像素的探测器(右)相比,电子事件可以明确地与背景噪声(左)分离。
Falcon-4i-large-pixel-1000
更高的吞吐量,每小时可生成更多图像
增加的内部帧速率,再加上改进的相机准备时间,会产生吞吐量的显著增加,这取决于使用情况。
More-imgs-per-hour
电子事件表示(EER)无损数据压缩
电子事件表示 (EER) 数据可实现高效的冷冻电镜文件存储,同时完全保留空间和时间分辨率。所有原始帧的计数事件都可用于以全时间分辨率 (320 fps) 和空间分辨率(事件定位为像素的十六分之一)进行处理。这种超分辨率能力最大限度地发挥了 Falcon 4i 探测器在高空间频率下卓越的 DQE 优势。
Full-temporal-resolution-v2
Style Sheet for Komodo Tabs
产品表格规范样式表
性能数据
相机结构直接电子检测器
传感器规格4,096 × 4,096 像素,约 5.7 x 5.7 cm2
像素尺寸14 x 14 μm2
透射电镜工作电压200 kV、300 kV
内部帧率320 fps
存储帧率320 fps(EER 模式)
相机准备时间每次采集 0.5 秒
文件格式EER(本机)、MRC、TIFF、LZW TIFF
生命周期(10% DQE 降低)正常使用 5 年 (1.5Ge/px)
检测模式电子计数模式
测量模式(快速线性模式)
EER 模式下的成像性能 (4k x 4k)300 kV200 kV
DQE (0)0.920.91
DQE (½ Nq)0.720.62
DQE (1 Nq)0.500.33
如需了解更多信息,请填写以下表格,立即联系我们。
相关资源
应用
使用冷冻电镜进行传染病研究
传染病研究
冷冻电镜技术可在近天然状态下对生物大分子的 3D 结构进行多尺度的观察,有助于提高治疗方法的开发速度和效率。
使用冷冻电镜进行药物发现研究
药物发现
学习如何借助冷冻电镜,将合理的药物设计用于多种主要的药物靶点,进而开发出一流的药物。
技术
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
冷冻电子断层扫描
冷冻电子断层扫描(cryo-ET)既能够提供单个蛋白的结构信息,又能够提供它们在细胞内的空间排列信息。这使该方法成为一种真正独特的技术,在细胞生物学领域具有巨大的潜力。冷冻ET可以将光学显微镜和近原子分辨率技术(如单颗粒分析)结合在一起。
了解更多 ›
整合结构生物学
要了解蛋白质功能,您需要单个蛋白质之外的复杂和结构信息。整合结构生物学将质谱分析法和冷冻电镜(Cryo-EM)结合起来用于大型动态复杂结构的确定。
了解更多 ›
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
冷冻电子断层扫描
冷冻电子断层扫描(cryo-ET)既能够提供单个蛋白的结构信息,又能够提供它们在细胞内的空间排列信息。这使该方法成为一种真正独特的技术,在细胞生物学领域具有巨大的潜力。冷冻ET可以将光学显微镜和近原子分辨率技术(如单颗粒分析)结合在一起。
了解更多 ›
整合结构生物学
要了解蛋白质功能,您需要单个蛋白质之外的复杂和结构信息。整合结构生物学将质谱分析法和冷冻电镜(Cryo-EM)结合起来用于大型动态复杂结构的确定。
了解更多 ›
联系我们
用于生命科学的