Digital lab for fast visualization and segmentation of complex paleontological, archeological, and anthropological specimens and artifacts.
Paleontologists and comparative biologists increasingly use volumetric imaging to enable exciting discoveries. Thermo Scientific Avizo Software offers a suite of trusted digital tools for viewing, digitally dissecting, and measuring such 3D data. Compelling animations and publication-quality figures can be rendered from data segmented using manual and automated tools. Texture classification and deep learning assist with challenging segmentation of bone from matrix or labeling contrast-enhanced CT. Routine tasks, such as trabecular bone analysis and endocast extraction, can be automated and shared as reproducible recipes. Interactive image processing with Image Stack Processing quantitatively measures microanatomy from thin section paleohistology. Extensions to Avizo Software enable quick tetra meshing for FEA and sophisticated DVC for biomechanics. Surfaces extracted from CT data can be viewed, edited, and optimized for 3D printing or digital sharing. Overall, Avizo Software provides a complete digital suite for these increasingly digital sciences.
Imaging data
Workflow using Avizo Software
Processing
Workflow using Avizo Software
Visualization
Workflow using Avizo Software
Analysis
Workflow using Avizo Software
定制
可靠
凭借功能 强大的 分割和 图像 处理能力与工作流程以及与科学界和数千名研究人员超过  20 年 的合作, 现已证明,我们基于数字成像的工作流程为 工业和科学 问题提供了 可靠解决方案。
定制
定制
由于您的需求独一无二且不断变化,我们的软件解决方案非常灵活并且可以定制。借助我们的脚本编写界面(Python、TCL)、与 MATLAB 桥接以及编程 API,您可以扩展我们的软件解决方案并整合您自己的 IP(知识产权)。如果需要,我们的专业服务团队可以帮助设计符合您需求的独特解决方案。
icon-improve_collaboration_64x64
相关支持
感谢我们专业的支持团队,您可以与我们的顶尖专家取得联系,以确保所有问题得到解答。通过我们的培训、咨询选项 和不断扩充的教程集和操作方法,您可以缩短学习曲线,集中精力获得 所需的答案。
Software_Automation_65x64
自动化
凭借我们 的自动化功能以及新增的 不断扩充 的在线 插件存储库 (Xtra 库),您可以将 可重复 工作流程封装成易于再现的 方法流程。通过增加 人工智能,非图像处理专家 可以 高效地进行分析, 从而 节省 其在 复杂 分析上花费的时间, 同时 确保结果的 一致性。 
Scientific use cases using Avizo Software
Techniques
纤维分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对纤维材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件能检测制造过程中的损坏,如基质开裂、纤维/基质脱粘或纤维断裂。材料中的缺陷可以局部(空隙、裂纹)或整体(横截面变形或错位)量化。
了解更多
孔隙分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件可以检测和分类各种类型的孔隙(例如连通孔隙和隔离孔隙;宏观孔隙和微观孔隙),即使是在具有表现形式复杂多变的伪影(例如 FIB-SEM 中的孔隙后效应)的图像上。
了解更多
孔隙网络分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。该扩展模块可将孔隙空间转换为表示孔隙及其连通性的模型(孔隙网络模型),然后在此模型上对各种属性进行颜色映射。它还可以根据其属性对模型进行孔隙空间高级统计(空隙尺寸分布、孔喉尺寸分布、通道长度等)和过滤。
渗透率分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对材料进行可视化、处理和定量分析。Xlab 扩展模块具有数值模拟功能,可计算绝对渗透率、热导率、电阻率和分子扩散系数。
故障分析
Avizo 软件提供了一个快速而强大的网格划分引擎,可根据 3D 标签图像自动创建仿真网格。Avizo 软件从大型多材质分割图像中生成具有平滑且一致界面的高质量网格。您可以精细控制元素大小分布,而 Avizo 软件保留了细微结构和拓扑特性。网格可以与边界条件一起导出为主流解算器可识别的格式。Avizo 软件还可导入解算器的输出,以便使用高级可视化工具对结果进行后处理。
晶粒分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对晶粒进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件提供了多种先进工具,可对晶粒、其大小、分布和形状进行检测、分割和分析,即使是在具有伪影的复杂图像上。然后,可对晶粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
颗粒分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对颗粒进行可视化、处理和定量分析,从而提高材料的性能,无论材料是催化剂、合金还是聚合物。Avizo 软件提供了先进工具,可对颗粒进行检测、分割和分析。然后,可对颗粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
纤维分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对纤维材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件能检测制造过程中的损坏,如基质开裂、纤维/基质脱粘或纤维断裂。材料中的缺陷可以局部(空隙、裂纹)或整体(横截面变形或错位)量化。
了解更多
孔隙分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件可以检测和分类各种类型的孔隙(例如连通孔隙和隔离孔隙;宏观孔隙和微观孔隙),即使是在具有表现形式复杂多变的伪影(例如 FIB-SEM 中的孔隙后效应)的图像上。
了解更多
孔隙网络分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对多孔材料进行可视化、处理和定量分析。该扩展模块可将孔隙空间转换为表示孔隙及其连通性的模型(孔隙网络模型),然后在此模型上对各种属性进行颜色映射。它还可以根据其属性对模型进行孔隙空间高级统计(空隙尺寸分布、孔喉尺寸分布、通道长度等)和过滤。
渗透率分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对材料进行可视化、处理和定量分析。Xlab 扩展模块具有数值模拟功能,可计算绝对渗透率、热导率、电阻率和分子扩散系数。
故障分析
Avizo 软件提供了一个快速而强大的网格划分引擎,可根据 3D 标签图像自动创建仿真网格。Avizo 软件从大型多材质分割图像中生成具有平滑且一致界面的高质量网格。您可以精细控制元素大小分布,而 Avizo 软件保留了细微结构和拓扑特性。网格可以与边界条件一起导出为主流解算器可识别的格式。Avizo 软件还可导入解算器的输出,以便使用高级可视化工具对结果进行后处理。
晶粒分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对晶粒进行可视化、处理和定量分析。Avizo 软件提供了多种先进工具,可对晶粒、其大小、分布和形状进行检测、分割和分析,即使是在具有伪影的复杂图像上。然后,可对晶粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
颗粒分析
Avizo 软件是一个一体式图像分析平台,可对颗粒进行可视化、处理和定量分析,从而提高材料的性能,无论材料是催化剂、合金还是聚合物。Avizo 软件提供了先进工具,可对颗粒进行检测、分割和分析。然后,可对颗粒进行过滤、分类和分析,以确保完整提取大小、分布和形状的统计信息。Avizo 软件还提供了通过容易定制的配方来自动化和重复分析的工具。
Services
Amira-Avizo-Introductory-training_1160x600
入门培训
通过专门为 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件新用户设计的入门培训,缩短学习曲线,使投资收益最大化。
课程包括一个讲座及互动提问环节。培训材料重点讲述 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件的基本特点和功能。
Amira-Avizo-advanced-training_1160x600
高级培训
通过专为 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件的现有用户设计的高级培训使投资收益最大化并缩短取得成果的时间。
课程包括一个讲座及互动提问环节。培训材料重点讲述 Amira、Avizo 和 PerGeos 软件的高级特点和功能。
Amira-Avizo-Custom-Dev_1160x600
定制开发
赛默飞世尔科技在 3D 和图像处理方面拥有超过 25 年的经验,向众多小型和大型机构交付了数百个定制项目,可根据您的特定需求为您提供量身定制的解决方案。
我们可以定制和扩展我们不同级别的软件解决方案。
Resources
Avizo Software for Digital Volume Correlation to understand the dessication process in Egyptian crocodile mummies.
Amira for Advanced Image Processing and Quantification - Automatic tooth analysis.
Amira is used by UZ Leuven(Belgium) for postoperative evaluation of orthognathic patients to quantify the accuracy of the surgical outcome of bimaxillary surgeries by comparing it to the 3D virtual preoperative planning.
Avizo Software for Digital Volume Correlation to understand the dessication process in Egyptian crocodile mummies.
Amira for Advanced Image Processing and Quantification - Automatic tooth analysis.
Amira is used by UZ Leuven(Belgium) for postoperative evaluation of orthognathic patients to quantify the accuracy of the surgical outcome of bimaxillary surgeries by comparing it to the 3D virtual preoperative planning.
Features
Import and process your imaging data
    • Handle any modality, at any scale, of any size:
    - X-ray tomography: CT, micro-/nanoCT
    - Electron microscopy
    - Synchrotron
    • Support for multi-data/multi-view, multi-channel, time series, very large data
    • Scaling, calibration, conversion, re-sampling
    • Image enhancement, comprehensive filtering and convolution, Fourier frequency transforms
    • Artifact reduction algorithms
    • Advanced multi-mode 2D/3D automatic registration
    • Image stack alignment, arithmetic, correlation, fusion
    Easily segment your imaging data
    • Thresholding and auto-segmentation, object separation, automatic labeling
    • Region growing, snakes, interpolation, wrapping, smoothing
    • Morphological processing, including watershed and basins
    • Machine Learning-based segmentation
    • Automatic tracing of individual fibers and filaments
    • Skeletonization and filament network extraction
    • 3D surface reconstruction
    • Grid generation for FEA/CFD
    Image-to-simulation workflows
    • 3D image-based meshing for Finite Element and CFD
    • Porosity/pore connectivity analysis and skeletonization for Pore Network Modeling
    • Direct 3D image-based simulation: absolute permeability, molecular diffusivity, electrical resistivity, and thermal conductivity computation
    Export your analysis and visualization work to seamlessly publish and present it
    • Animation and video generation
    • Advanced key frame and object animation
    • Mix images, geometric models, measurements and simulations
    • Annotations, measures legends, histograms and curve plots
    • Export spreadsheets, 3D models, high-quality images
    Visualize and explore your imaging data
    • Interactive high-quality volume
    • Orthogonal, oblique, cylindrical and curved slicing
    • Contouring and iso-surface extraction
    • Maximum Intensity or other types of projections
    • Vector and tensor visualization
    Analyze your imaging data and obtain quantitative information
    • Intuitive recipe creation, customization, automated replay
    • Built-in measurements, including counts, volumes, areas, perimeters, aspect ratios and orientations
    • User-defined measures
    • Results viewer with spreadsheet tool and charting
    • Automatic individual feature measurements, 3D localization and spreadsheet selection
    • Automated statistics, distribution graphs
    • Feature filtering using any measurement criterion
    • Data registration, deformation, comparison and measurements
    • Porosity detection and measurement
    • Fiber analysis
    • Pre-processing for structural and flow simulations
    • Import of CAD models for actual/nominal comparison
    Easily and quickly adapt Avizo Software to your specific needs
    • Custom C++ modules development
    • MATLAB™ bridge
    • Python scripting API